Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
  • Productos
    • Consumibles de laboratorio
    • Equipos de laboratorio
    • Instrumentos de Laboratorio
    • Clínica y Diagnóstico
    • Cromatografía
    • Espectrometría de Masas
    • Cultivo Celular
    • Análisis Celular
    • Anticuerpos
    • Ver todas las categorías de producto
  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Inspección de seguridad alimentaria Servicios
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Estatus del pedido
            • Productos personalizados y proyectos​
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Mm01293391_m1
          See other PPFIA4 GE Assays ›
          Gene Symbol:
          Ppfia4
          Gene Name:
          protein tyrosine phosphatase, receptor type, f polypeptide (PTPRF), interacting protein (liprin), alpha 4
          Gene Aliases:
          1110008G13Rik, AI448359, AI852265, C81506
          Chromosome Location:
          Chr.1: 134296783 - 134344750 on Build GRCm38
          Species:
          Mouse
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Mm01293391_m1
          Best Coverage
          Size
          Availability Inventoried
          Catalog # 4331182
          Price
          Your Price
          Online offer:
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Symbol: Ppfia4
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NM_001144855.1 NP_001138327.1 10 - 11 1764 69
          GenBank mRNA AK173053.1 - 10 - 11 1254 69
          EU568872.1 - 10 - 11 1764 69

          Back To Top

          More Information


          Updated Mapping Information

          This assay targets the same location as MTA transcript cluster(s) TC0100003107.mm.1

          Set Membership:

          Amplicon length less than or equal to 70 Recommended Assay Mus musculus 1700 Inventoried Probe spans exons

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          biological_process
          protein binding

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix ABI Illumina

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_55_P2016924 CK617715.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_55_P2016924 EU568872.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_55_P2016924 NM_001144855.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_55_P1963002 AK173053.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_55_P1963002 EU568872.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_55_P1963002 AK028037.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_55_P1963002 NM_001144855.1 mouse_transcriptome
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 528583 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 144686 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 722674 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 128435 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 807088 AK040871.1 genbank_mrna_mouse
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 807088 AK137717.1 genbank_mrna_mouse
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 376324 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 714385 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 249698 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 888403 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 249431 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 879826 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 421155 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 221063 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 350025 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 550957 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 815229 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 926208 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 722712 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 183929 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 374844 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 571142 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 957604 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 4x180K 168820 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 4x180K 117618 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 4x180K 74401 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 4x180K 22933 - -
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_55_P1963002 AK173053.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_55_P1963002 EU568872.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_55_P1963002 AK028037.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_55_P1963002 NM_001144855.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_55_P2016924 CK617715.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_55_P2016924 EU568872.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_55_P2016924 NM_001144855.1 mouse_transcriptome
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 244A (G4415A) A_67_P04271608 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 244A (G4415A) A_67_P00191338 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 244A (G4415A) A_67_P04271564 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 244A (G4415A) A_67_P00191317 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 244A (G4415A) A_67_P00191385 - -
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P316311 AK170782.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P316311 AK173053.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P316311 EU568872.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P316311 AK003571.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P316311 AK078263.1 mouse_transcriptome
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 105A (G4416A) A_67_P04271608 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P20632672 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P20632667 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P00981971 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P20632618 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P00625664 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P20632730 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P01048014 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P20632729 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P20632634 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P20632647 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P00068905 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P20632836 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P20632779 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P20632803 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P00528423 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P20632743 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P00992330 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P20632608 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P20632606 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P20632689 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P00293649 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P20632759 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P00068910 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P20632795 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P20632813 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P20632784 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P20632657 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P00899511 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P20632701 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P20632732 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P20632801 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P20632709 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P00237372 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P20632722 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P00385575 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P20632665 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P20632716 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P20632841 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P20632804 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P00981965 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P00964064 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P20632734 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P00950013 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P20632682 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P00625663 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P20632745 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P20632696 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P00895502 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P00202650 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P20632652 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P20632693 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P01026579 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P20632642 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P20632790 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P20632783 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P00385579 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P20632723 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P20632629 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P20632752 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P20632676 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P20632843 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P20632663 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P20632659 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P20632832 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P20632797 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P20632613 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P20632708 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P00528413 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P20632846 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P20632767 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P20632727 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P20632620 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P00078120 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P20632646 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P00237354 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P20632712 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P00528410 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P00237367 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P20632776 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P20632681 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P20632829 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P20632635 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P20632686 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P20632631 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P00237373 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P00173122 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P20632748 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P00950009 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P20632616 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P20632651 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P20632623 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P00293646 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P20632749 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P00913916 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P20632754 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P00068899 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P00068906 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P00895504 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P20632742 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P00528419 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P20632688 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P00913910 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P20632690 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P20632703 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P20632818 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P20632628 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P20632799 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P20632831 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P20632827 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P20632793 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P00981968 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P20632661 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P01129456 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P20632684 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P00173120 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P00781928 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P20632824 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P20632802 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P01048005 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P20632809 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P00266985 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P20632733 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P20632650 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P00202652 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P20632845 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P00988623 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P20632807 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P20632697 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P00895494 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P20632612 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P20632781 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P20632823 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P20632637 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P20632700 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P20632746 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P20632771 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P00385577 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P00266987 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P20632788 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P00895480 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10357911 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10357893 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10357892 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10357913 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10357899 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10357890 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10357902 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10357905 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10357908 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10357891 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10357900 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10357901 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10357906 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10357914 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10357910 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10357897 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10357909 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10357896 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10357894 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10357912 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10357916 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10357907 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10357904 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10357915 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10357895 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10357898 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10357903 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10357889 - -
          Affymetrix HT MG-430 PM Array Plate 1428578_PM_s_at - -
          Affymetrix HT MG-430 PM Array Plate 1452846_PM_at - -
          Affymetrix HT MG-430 PM Array Plate 1428577_PM_at - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.1 ST Array 10357888 - -
          Mouse Genome 430 2.0 Array 1452846_PM_at - -
          Mouse Genome 430 2.0 Array 1428578_s_at - -
          Mouse Genome 430 2.0 Array 1428578_PM_s_at - -
          Mouse Genome 430 2.0 Array 1452846_at - -
          Mouse Genome 430 2.0 Array 1428577_PM_at - -
          Mouse Genome 430 2.0 Array 1428577_at - -
          Affymetrix GeneChip Mouse Genome 430 2.0 Array 68507_at - -
          Affymetrix GeneChip Mouse Genome 430 2.0 Array 68507_PM_at - -
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0100025043.mm.1 NM_001144855.1.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0100025043.mm.1 NM_001144855.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0100025043.mm.1 TC0100003107.mm.1 MTA TC
          Mouse Expression Set 430 1428577_at - -
          Mouse Expression Set 430 1452846_PM_at - -
          Mouse Expression Set 430 1428577_PM_at - -
          Mouse Expression Set 430 1452846_at - -
          Mouse Expression Set 430 1428578_PM_s_at - -
          Mouse Expression Set 430 1428578_s_at - -
          Murine Genome U74v2 Set 103943_PM_at - -
          Murine Genome U74v2 Set 103943_at - -
          Mouse Genome 430A 2.0 Array 1428578_PM_s_at - -
          Mouse Genome 430A 2.0 Array 1428577_at - -
          Mouse Genome 430A 2.0 Array 1452846_PM_at - -
          Mouse Genome 430A 2.0 Array 1452846_at - -
          Mouse Genome 430A 2.0 Array 1428578_s_at - -
          Mouse Genome 430A 2.0 Array 1428577_PM_at - -
          Affymetrix HT Mouse Genome 430A Array 1428578_s_at - -
          Affymetrix HT Mouse Genome 430A Array 1428577_PM_at - -
          Affymetrix HT Mouse Genome 430A Array 1452846_PM_at - -
          Affymetrix HT Mouse Genome 430A Array 1452846_at - -
          Affymetrix HT Mouse Genome 430A Array 1428578_PM_s_at - -
          Affymetrix HT Mouse Genome 430A Array 1428577_at - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          ABI Mouse Genome Survey Microarray 398992 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          MouseWG-6 v2 Expression BeadChip 630446 - -
          Illumina mouseRef-8 v1.1 expression beadchip ILMN_2652553 - -
          Illumina mouse-6 v1.1 expression beadchip ILMN_2652553 - -

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Unity Lab Services
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          México flag icon
          México

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-green-659f68c6f4-zpsr4:80/100.66.78.116:80.
          git-commit: 208ebf2ce40f07c29af7b8d1bec64c518c8c0cf8
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.43.0-2026.01.05-1.0