Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Sign in
Don't have an account ? Create Account
  • Productos
    • Anticuerpos
    • Oligonucleótidos, cebadores, sondas y genes
    • Ensayos de PCR en tiempo real TaqMan
    • Medios de cultivos celulares
    • Productos químicos
    • Columnas y cartuchos de cromatografía
    • Equipo de laboratorio
    • Material de plástico y suministros para laboratorio
    • Microplacas
    • Productos más ecológicos
    • Ver todas las categorías de productos
  • Applications
    • Bioprocesamiento
    • Cultivo celular y transfección
    • Terapia celular y génica
    • Cromatografía
    • Pruebas moleculares
    • Soluciones digitales
    • Extracción y análisis de ADN y ARN
    • Espectroscopía, análisis elemental y de isótopos
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Servicios personalizados
    • Servicios de leasing y financiación
    • Servicios de instrumentos
    • Informática de laboratorio
    • OEM y oferta comercial
    • Servicios de formación
    • Unity Lab Services
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y soporte técnico
    • Regístrese para obtener una cuenta
    • Cómo hacer un pedido
    • Asistencia para el instrumental
    • Centros de soporte técnico
    • Centros de formación
    • Vea todos los temas de ayuda y soporte técnico
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Promociones
  • Contacto
  • Pedido rápido
  • Estado del pedido y seguimiento
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Buscar
Search button
          • Estado del pedido
          • Pedido rápido
          • Promos
          • Sign in
            Sign in
            Don't have an account ? Create Account
            • Cuenta
            • Pedidos
            • Connect: laboratorio, datos, aplicaciones
            • Productos y proyectos personalizados
            • Services Central
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Mm01297078_m1
          See other GM7120 GE Assays ›
          Gene Symbol:
          Gm7120
          Gene Name:
          predicted gene 7120
          Gene Aliases:
          EG633640
          Chromosome Location:
          Chr.13: 119488039 - 119610459 on Build GRCm38
          Species:
          Mouse
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Mm01297078_m1
          Best Coverage
          Size
          Availability Made To Order
          Catalog # 4351372
          Price
          Your Price
          Online offer:
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Symbol: Gm7120
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NM_001039244.3 NP_001034333.2 2 - 3 551 95
          NM_001177666.1 NP_001171137.1 2 - 3 524 95
          GenBank mRNA AK050607.1 - 2 - 3 552 95
          BC021422.1 - 2 - 3 533 5011629 95
          BC103784.1 - 1 - 2 527 6309338 95

          Back To Top

          More Information


          Updated Mapping Information

          This assay targets the same location as MTA transcript cluster(s) TC1300001349.mm.1

          Set Membership:

          Amplicon length between 86 and 100 3' Most Mammalian Gene Collection Recommended Assay Mus musculus 1700 Probe spans exons

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          biological_process
          molecular_function

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix ABI Illumina

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P33008386 - -
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_66_P121583 AK050607.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_66_P121583 AK162713.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_66_P121583 BC021422.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_66_P121583 NM_001039244.3 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_55_P2183914 AK050607.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_55_P2183914 AK162713.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_55_P2183914 BC021422.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_55_P2183914 NM_001039244.3 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_55_P2183914 NM_001177666.1 mouse_transcriptome
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 220478 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 306856 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 854822 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 253938 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 875138 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 4x180K 52830 - -
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_66_P121583 AK050607.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_66_P121583 AK162713.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_66_P121583 BC021422.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_66_P121583 NM_001039244.3 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_55_P2183914 AK050607.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_55_P2183914 AK162713.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_55_P2183914 BC021422.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_55_P2183914 NM_001039244.3 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_55_P2183914 NM_001177666.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_55_P2014100 NM_001177666.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_52_P341489 AK050607.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_52_P341489 AK162713.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_52_P341489 BC021422.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_52_P341489 BC103784.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_52_P341489 NM_001039244.3 mouse_transcriptome
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P33008386 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P29373412 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P33008391 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P29373412 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P33008384 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P33008389 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P33008392 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P29373410 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P33008385 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P29373411 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10407388 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10407389 - -
          Affymetrix HT MG-430 PM Array Plate 1426608_PM_at - -
          Affymetrix HT MG-430 PM Array Plate 1426607_PM_at - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.1 ST Array 10407387 - -
          Mouse Genome 430 2.0 Array 1426608_at - -
          Mouse Genome 430 2.0 Array 1426607_PM_at - -
          Mouse Genome 430 2.0 Array 1426607_at - -
          Mouse Genome 430 2.0 Array 1426608_PM_at - -
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1300008466.mm.1 NM_001039244.3.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1300008466.mm.1 NM_001039244.3 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1300008466.mm.1 TC1300001349.mm.1 MTA TC
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1300008468.mm.1 NM_001177666.1.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1300008468.mm.1 NM_001177666.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1300008468.mm.1 TC1300001349.mm.1 MTA TC
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1300008465.mm.1 NM_001039244.3.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1300008465.mm.1 NM_001039244.3 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1300008465.mm.1 TC1300001349.mm.1 MTA TC
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1300008469.mm.1 NM_001039244.3.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1300008469.mm.1 NM_001039244.3 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1300008469.mm.1 NM_001177666.1.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1300008469.mm.1 NM_001177666.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1300008469.mm.1 TC1300001349.mm.1 MTA TC
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1300008476.mm.1 NM_001039244.3.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1300008476.mm.1 NM_001039244.3 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1300008476.mm.1 TC1300001349.mm.1 MTA TC
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1300008474.mm.1 TC1300001349.mm.1 MTA TC
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1300008475.mm.1 NM_001039244.3.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1300008475.mm.1 NM_001039244.3 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1300008475.mm.1 NM_001177666.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1300008475.mm.1 TC1300001349.mm.1 MTA TC
          Mouse Expression Set 430 1426607_PM_at - -
          Mouse Expression Set 430 1426607_at - -
          Mouse Expression Set 430 1426608_PM_at - -
          Mouse Expression Set 430 1426608_at - -
          Mouse Genome 430A 2.0 Array 1426608_PM_at - -
          Mouse Genome 430A 2.0 Array 1426607_at - -
          Mouse Genome 430A 2.0 Array 1426608_at - -
          Mouse Genome 430A 2.0 Array 1426607_PM_at - -
          Affymetrix HT Mouse Genome 430A Array 1426607_at - -
          Affymetrix HT Mouse Genome 430A Array 1426608_PM_at - -
          Affymetrix HT Mouse Genome 430A Array 1426608_at - -
          Affymetrix HT Mouse Genome 430A Array 1426607_PM_at - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          ABI Mouse Genome Survey Microarray 544651 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          MouseWG-6 v2 Expression BeadChip 105890195 - -
          Illumina mouse-6 v1.0 expression beadchip 105890195 - -
          Illumina mouse-6 v1.1 expression beadchip ILMN_1239362 - -
          Illumina Sentrix mouse-6.v1 bead array 105890195 - -
          Illumina Sentrix Mouse-6 Expression BeadChip (2) 105890195 - -
          MouseRef-8 v2 Expression BeadChip ILMN_2977390 - -
          Illumina MouseWG-6 v2.0 expression beadchip ILMN_2977390 - -

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estado del pedido
          • Ayuda con el pedido
          • Pedido rápido
          • Centro de suministros
          • eProcurement (B2B)
          Asistencia Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte técnico
          • Contacto
          • Centros de soporte técnico
          • Documentos y certificados
          • Informar de un problema del sitio web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de formación
          • Promociones
          • Eventos y seminarios web
          • Redes sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Carreras profesionales Carreras profesionales
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas registradas
          • Políticas y avisos
          Nuestra cartera Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Unity Lab Services
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Information Center
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Spain flag icon
          Spain

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-64dd947b88-zdkzh:80/100.66.76.145:80.
          git-commit: 0f46c0ba67a87c24f5ac662a3edafcaba07cd08c
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.45.0-Offline