Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
  • Productos
    • Consumibles de laboratorio
    • Equipos de laboratorio
    • Instrumentos de Laboratorio
    • Clínica y Diagnóstico
    • Cromatografía
    • Espectrometría de Masas
    • Cultivo Celular
    • Análisis Celular
    • Anticuerpos
    • Ver todas las categorías de producto
  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Inspección de seguridad alimentaria Servicios
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Estatus del pedido
            • Productos personalizados y proyectos​
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Mm01297904_m1
          See other FNDC1 GE Assays ›
          Gene Symbol:
          Fndc1
          Gene Name:
          fibronectin type III domain containing 1
          Gene Aliases:
          1110027O12Rik, 1110051A18Rik, mKIAA1866
          Chromosome Location:
          Chr.17: 7738568 - 7827342 on Build GRCm38
          Species:
          Mouse
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Mm01297904_m1
          Best Coverage
          Size
          Availability Inventoried
          Catalog # 4331182
          Price 284.00
          Your Price
          Online offer: 266.65
          266.65
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Symbol: Fndc1
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NM_001081416.1 NP_001074885.1 19 - 20 5080 72
          GenBank mRNA AK003938.1 - 2 - 3 201 72

          Back To Top

          More Information


          Updated Mapping Information

          This assay targets the same location as MTA transcript cluster(s) TC1700001403.mm.1

          Set Membership:

          Amplicon length between 71 and 85 3' Most Recommended Assay Mus musculus 1700 Inventoried Probe spans exons

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          positive regulation of protein phosphorylation
          positive regulation of cardiac muscle cell apoptotic process
          regulation of protein transport
          cellular response to hypoxia
          molecular_function

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix ABI Illumina

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_55_P1989524 NM_001081416.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_55_P1989519 AK220427.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_55_P1989519 NM_001081416.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P153423 NM_001081416.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P153423 AK003938.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P153423 NM_001081416.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P153423 AK003938.1 mouse_transcriptome
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 359704 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 126279 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 172058 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 133553 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 3328 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 4x180K 76370 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 4x180K 116788 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 44K G4426B A_53_P113876 - -
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_55_P1989524 NM_001081416.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P153423 NM_001081416.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P153423 AK003938.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P153423 NM_001081416.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P153423 AK003938.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_55_P1989519 AK220427.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_55_P1989519 NM_001081416.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P153423 NM_001081416.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P153423 AK003938.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P153423 NM_001081416.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P153423 AK003938.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_52_P528430 NM_001081416.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_52_P433029 NM_001081416.1 mouse_transcriptome
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P32958203 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P32958057 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P32958073 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P32958201 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P32958061 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P32958072 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P32958069 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P32958192 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P32958049 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P32958059 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P32958068 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P32958067 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P32958196 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P32958202 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P32958194 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P32958065 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P32958197 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P32958198 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P32958063 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P32958070 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P32958195 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P32958056 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P32958047 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P32958200 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10447651 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10447659 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10447652 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10447667 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10447666 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10447664 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10447663 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10447665 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10447656 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10447654 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10447657 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10447653 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10447655 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10447650 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10447661 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10447660 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10447662 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10447658 - -
          Affymetrix HT MG-430 PM Array Plate 1453321_PM_at - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.1 ST Array 10447649 - -
          Mouse Genome 430 2.0 Array 1453321_at - -
          Mouse Genome 430 2.0 Array 1453321_PM_at - -
          Affymetrix GeneChip Mouse Genome 430 2.0 Array 68655_PM_at - -
          Affymetrix GeneChip Mouse Genome 430 2.0 Array 68655_at - -
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1700012603.mm.1 NM_001081416.1.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1700012603.mm.1 NM_001081416.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1700012603.mm.1 TC1700001403.mm.1 MTA TC
          Mouse Expression Set 430 1453321_at - -
          Mouse Expression Set 430 1453321_PM_at - -
          Mouse Expression Set 430 1430119_at - -
          Mouse Expression Set 430 1430119_PM_at - -
          Murine Genome U74v2 Set 93443_at - -
          Murine Genome U74v2 Set 93443_PM_at - -
          Mouse Genome 430A 2.0 Array 1453321_PM_at - -
          Mouse Genome 430A 2.0 Array 1453321_at - -
          Affymetrix HT Mouse Genome 430A Array 1453321_PM_at - -
          Affymetrix HT Mouse Genome 430A Array 1453321_at - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          ABI Mouse Genome Survey Microarray 850068 - -
          ABI Mouse Genome Survey Microarray 863831 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Illumina mouseRef-8 v1.1 expression beadchip ILMN_1240846 - -
          Illumina mouseRef-8 v1.1 expression beadchip ILMN_1236053 - -
          Illumina mouse-6 v1.1 expression beadchip ILMN_1240846 - -
          Illumina mouse-6 v1.1 expression beadchip ILMN_1236053 - -

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          México flag icon
          México

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-green-b49b87d85-8dsbr:80/100.66.76.150:80.
          git-commit: 5b8c860b7cdb41e9cfe07630520f6b51e109d38e
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.47.0-Offline