Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
  • Productos
    • Consumibles de laboratorio
    • Equipos de laboratorio
    • Instrumentos de Laboratorio
    • Clínica y Diagnóstico
    • Cromatografía
    • Espectrometría de Masas
    • Cultivo Celular
    • Análisis Celular
    • Anticuerpos
    • Veja todas as categorias de produtos
  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Inspección de seguridad alimentaria Servicios
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Pedidos
            • Productos y proyectos personalizados
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Mm01298341_m1
          See other ADGRG4 GE Assays ›
          Gene Symbol:
          Adgrg4
          Gene Name:
          adhesion G protein-coupled receptor G4
          Gene Aliases:
          Gm367, Gpr112, PGR17
          Chromosome Location:
          Chr.X: 56894234 - 56980270 on Build GRCm38
          Species:
          Mouse
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Mm01298341_m1
          Best Coverage
          Size
          Availability Inventoried
          Catalog # 4331182
          Price
          Your Price
          Online offer:
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Symbol: Adgrg4
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          GenBank mRNA AK144045.1 - 4 - 5 782 71
          BC132476.1 - 4 - 5 630 40130753 71
          BC132480.1 - 4 - 5 630 40130757 71
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Transcript Location Amplicon Length
          GenBankmRNA AX794837.1 - Chr. - - [-] on Build 71

          Back To Top

          More Information


          Updated Mapping Information

          This assay targets the same location as MTA transcript cluster(s) TC0X00000527.mm.1

          Set Membership:

          Amplicon length between 71 and 85 3' Most Mammalian Gene Collection Recommended Assay Mus musculus 1700 Inventoried Probe spans exons

          Panther Classification:

          Molecular Function -

          G-protein coupled receptor

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix ABI Illumina

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_55_P2288524 AY255580.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_55_P1977870 BC132480.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_55_P1977870 AK144045.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_55_P1977870 BC132476.1 mouse_transcriptome
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 44K G4426B A_53_P132794 - -
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_55_P2288524 AY255580.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_55_P1977870 BC132480.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_55_P1977870 AK144045.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_55_P1977870 BC132476.1 mouse_transcriptome
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 244A (G4415A) A_53_P132794 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 105A (G4416A) A_53_P132794 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P32398559 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P32398474 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P32398549 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P32398441 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P32398454 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P32398561 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P15020559 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P32398439 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P32398445 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P15200754 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P32398456 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P32398553 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P14679156 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P32398555 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P32398443 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P32398481 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P15020565 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P32398487 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P32398475 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P32398552 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P15121238 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P32398471 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P32398489 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P14745242 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P32398558 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P32398458 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P32398479 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P14681716 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P32398470 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P32398550 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P32398478 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P32398485 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P32398551 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P14909846 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P32398483 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P32398457 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P32398546 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P32398492 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P32398440 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10599768 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10599771 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10599770 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10599767 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10599769 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.1 ST Array 10599747 - -
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0X00003518.mm.1 TC0X00000527.mm.1 MTA TC
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          ABI Mouse Genome Survey Microarray 728547 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Illumina mouse-6 v1.1 expression beadchip ILMN_1233110 - -
          MouseRef-8 v2 Expression BeadChip ILMN_2856383 - -
          Illumina MouseWG-6 v2.0 expression beadchip ILMN_2856383 - -

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Argentina flag icon
          Argentina

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-64dd947b88-fbg7s:80/100.66.79.246:80.
          git-commit: 0f46c0ba67a87c24f5ac662a3edafcaba07cd08c
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.45.0-Offline