Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
  • Productos
    • Consumibles de laboratorio
    • Equipos de laboratorio
    • Instrumentos de Laboratorio
    • Clínica y Diagnóstico
    • Cromatografía
    • Espectrometría de Masas
    • Cultivo Celular
    • Análisis Celular
    • Anticuerpos
    • Ver todas las categorías de producto
  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Pedidos
            • Productos y proyectos personalizados
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Mm01298892_m1
          See other 2410003L11RIK GE Assays ›
          Gene Symbol:
          2410003L11Rik
          Gene Name:
          RIKEN cDNA 2410003L11 gene
          Gene Aliases:
          -
          Chromosome Location:
          Chr.11: 97598511 - 97622893 on Build GRCm38
          Species:
          Mouse
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Mm01298892_m1
          Best Coverage
          Size
          Availability Made To Order
          Catalog # 4351372
          Price
          Your Price
          Online offer:
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Symbol: 2410003L11Rik
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NR_045496.1 2 - 3 256 72
          GenBank mRNA AK010368.1 - 2 - 3 257 72

          Back To Top

          More Information


          Updated Mapping Information

          This assay targets the same location as MTA transcript cluster(s) TC1100001541.mm.1

          Set Membership:

          Amplicon length between 71 and 85 3' Most Recommended Assay Mus musculus Probe spans exons

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_52_P1114640 AK010368.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_52_P1114640 AK010368.1 mouse_transcriptome
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 83036 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 318018 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 317679 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 258866 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 103917 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 423166 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 159312 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 153822 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 38447 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 424211 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 402690 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 930849 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 8652 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 558108 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 4x180K 140265 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 44K G4426B A_53_P118278 - -
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_52_P1114640 AK010368.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_52_P1114640 AK010368.1 mouse_transcriptome
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 244A (G4415A) A_67_P02404912 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 244A (G4415A) A_67_P07456122 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 244A (G4415A) A_53_P118278 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 244A (G4415A) A_67_P07456132 - -
          Whole Mouse Genome G4122A A_52_P1114640 AK010368.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_52_P1114640 AK010368.1 mouse_transcriptome
          Agilent Mouse Developmental Microarray 44K G2519A Option 002 A_66_P127278 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 105A (G4416A) A_53_P118278 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P09271149 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P28051648 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P28051650 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P28051566 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P28051620 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P28051628 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P28051561 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P09004144 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P09215090 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P09328141 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P28051573 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P28051597 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P28051556 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P28051598 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P28051588 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P28051592 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P28051649 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P09519834 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P28051553 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P28051595 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P28051583 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P28051622 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P09027951 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P28051640 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P28051617 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P28051644 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P28051584 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P09037758 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P28051604 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P28051555 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P28051629 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P28051646 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P28051615 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P09009683 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P28051642 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P28051624 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P28051578 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P28051586 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P28051611 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P28051575 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P09278533 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P28051632 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P28051554 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P28051637 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P09698367 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P28051563 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P28051551 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P28051634 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P28051612 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P28051582 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P28051571 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P09215075 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P28051564 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P28051562 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P28051625 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P09461210 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P28051558 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P09271159 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P28051609 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P09102252 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P28051607 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix HT MG-430 PM Array Plate 1445658_PM_at - -
          Mouse Genome 430 2.0 Array 1445658_at - -
          Mouse Genome 430 2.0 Array 1445658_PM_at - -
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1100014204.mm.1 NR_045496.1.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1100014204.mm.1 NR_045496.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1100014204.mm.1 TC1100001541.mm.1 MTA TC
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1100014202.mm.1 NR_045496.1.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1100014202.mm.1 NR_045496.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1100014202.mm.1 TC1100001541.mm.1 MTA TC
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1100014207.mm.1 NR_045496.1.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1100014207.mm.1 NR_045496.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1100014207.mm.1 TC1100001541.mm.1 MTA TC
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1100014205.mm.1 NR_045496.1.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1100014205.mm.1 NR_045496.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1100014205.mm.1 TC1100001541.mm.1 MTA TC
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1100014203.mm.1 NR_045496.1.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1100014203.mm.1 NR_045496.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1100014203.mm.1 TC1100001541.mm.1 MTA TC
          Mouse Expression Set 430 1445658_PM_at - -
          Mouse Expression Set 430 1445658_at - -

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Chile flag icon
          Chile

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-green-7d94cb4b65-6wvps:80/100.66.75.98:80.
          git-commit: c9e08c96761173abe34e68f880379696776a4827
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.44.1-2026.02.97.1.0