Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
  • Productos
    • Consumibles de laboratorio
    • Equipos de laboratorio
    • Instrumentos de Laboratorio
    • Clínica y Diagnóstico
    • Cromatografía
    • Espectrometría de Masas
    • Cultivo Celular
    • Análisis Celular
    • Anticuerpos
    • Veja todas as categorias de produtos
  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Inspección de seguridad alimentaria Servicios
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Pedidos
            • Productos y proyectos personalizados
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Mm01299852_g1
          See other GM11554 GE Assays ›
          Gene Symbol:
          Gm11554 Gm11569 Krtap4-13
          Gene Name:
          predicted gene 11554
          predicted gene 11569
          keratin associated protein 4-13
          Gene Aliases:
          OTTMUSG00000002180
          OTTMUSG00000002208
          2300006N05Rik
          Chromosome Location:
          Chr.11: 99803670 - 99804446 on Build GRCm38
          Chromosome Location:
          Chr.11: 99798064 - 99798932 on Build GRCm38
          Chromosome Location:
          Chr.11: 99809078 - 99809896 on Build GRCm38
          Species:
          Mouse
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          -
          -
          Assay ID Mm01299852_g1
          Size
          Availability Made To Order
          Catalog # 4351372
          Price 435.00
          Your Price
          Online offer: 408.65
          408.65
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Symbol: Gm11554
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NM_001099313.2 NP_001092783.1 1 711 116
          GenBank mRNA BC104358.1 - 1 716 40049658 116
          BC104359.1 - 1 716 40049667 116
          BC119472.1 - 1 716 40049663 116
          BC119473.1 - 1 716 40049668 116
          Gene Symbol: Gm11569
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NM_001099312.1 NP_001092782.1 1 681 116
          Gene Symbol: Krtap4-13
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NM_027087.3 NP_081363.1 1 640 116
          GenBank mRNA AK009035.1 - 1 641 116

          Back To Top

          More Information


          Additional Information:

          Based on assay re-evaluation, this assay may detect genomic DNA. Please contact Tech Support if you need more information.

          Set Membership:

          Ambion siRNA available Amplicon length greater than or equal to 101 3' Most Mammalian Gene Collection Detect Genomic DNA Mus musculus 1700 Both primers and probe map within a single exon

          Matching Ambion siRNAs:

          Click here to find siRNAs for Gene Gm11554
          Click here to find siRNAs for Gene Gm11569
          Click here to find siRNAs for Gene Krtap4-13

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          biological_process
          molecular_function

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix ABI Illumina

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_55_P2097181 BC119473.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_55_P2097181 BC104358.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_55_P2097181 BC104359.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_55_P2097181 BC119472.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_55_P2097181 NM_001099312.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_55_P2097181 BC119473.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_55_P2097181 BC104358.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_55_P2097181 BC104359.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_55_P2097181 BC119472.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_55_P2097181 NM_001099312.1 mouse_transcriptome
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P28064533 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P28064534 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P28064531 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P28064528 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P28064522 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P28064537 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P28064520 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P28064519 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P28064526 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P28064524 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P28064530 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P28064539 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P28064515 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P28064518 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P28064538 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P28064532 - -
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P120645 NM_001099312.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P120645 NM_027087.3 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P120645 AK009035.1 mouse_transcriptome
          Agilent Mouse Developmental Microarray 44K G2519A Option 002 A_66_P118525 - -
          Agilent Mouse Developmental Microarray 44K G2519A Option 002 A_66_P135248 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28064524 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28064554 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28064390 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28064518 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28064560 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28064522 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28064520 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28064386 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28064527 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28064392 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28064566 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28064519 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28064551 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28064528 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28064392 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28064552 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28064558 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28064532 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28064519 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28064546 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28064532 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28064524 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28064386 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28064530 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28064548 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28064527 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28064389 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28064544 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28064573 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28064562 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28064390 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28064528 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28064530 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28064557 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28064564 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28064537 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28064522 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28064534 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28064569 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28064389 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28064520 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28064518 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P28064532 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P28064515 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P09594557 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P09594555 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P09594560 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P09406922 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P28064518 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P28064522 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P28064514 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P28064537 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P28064519 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P28064528 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P09227594 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P28064524 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10390949 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10390941 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10390947 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10390948 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10390940 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10390948 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10390944 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10390942 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10390949 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10390949 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10390946 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10390947 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10390943 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10390948 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10390943 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10390944 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10390940 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10390946 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10390947 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10390940 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10390944 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10390943 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10390946 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10390941 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.1 ST Array 10390945 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.1 ST Array 10390939 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.1 ST Array 10390939 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.1 ST Array 10390945 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.1 ST Array 10390939 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.1 ST Array 10390945 - -
          Mouse Genome 430 2.0 Array 1420599_PM_at - -
          Mouse Genome 430 2.0 Array 1420599_at - -
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1100034353.mm.1 NM_001099312.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1100034353.mm.1 TC1100003739.mm.1 MTA TC
          Mouse Expression Set 430 1420599_PM_at - -
          Mouse Expression Set 430 1420599_at - -
          Mouse Expression Set 430 1420599_PM_at - -
          Mouse Expression Set 430 1420599_at - -
          Mouse Expression Set 430 1420599_at - -
          Mouse Expression Set 430 1420599_PM_at - -
          Mouse Genome 430A 2.0 Array 1420599_PM_at - -
          Mouse Genome 430A 2.0 Array 1420599_PM_at - -
          Mouse Genome 430A 2.0 Array 1420599_at - -
          Mouse Genome 430A 2.0 Array 1420599_at - -
          Mouse Genome 430A 2.0 Array 1420599_PM_at - -
          Mouse Genome 430A 2.0 Array 1420599_at - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          ABI Mouse Genome Survey Microarray 800285 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Illumina mouse-6 v1.0 expression beadchip 2510324 - -
          Illumina mouseRef-8 v1.0 expression beadchip 0002510324 - -
          mouse-6 v1.1 (Illumina) scl0069464.1_313-S - -
          Illumina Sentrix mouse-6.v1 bead array 2510324 - -
          Illumina Sentrix MouseRef-8 Expression BeadChip scl0069464.1_313-S - -
          Illumina Sentrix Mouse-6 Expression BeadChip (2) 2510324 - -
          MouseRef-8 v2 Expression BeadChip ILMN_2934917 - -
          Illumina MouseWG-6 v2.0 expression beadchip ILMN_2614202 - -
          Illumina MouseWG-6 v2.0 expression beadchip ILMN_2934917 - -

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Argentina flag icon
          Argentina

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-67655d8755-x75fr:80/100.66.77.4:80.
          git-commit: dddaa802cd395f65bf1581942d0e97a089c38f41
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.46.0-Offline