Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
  • Productos
    • Consumibles de laboratorio
    • Equipos de laboratorio
    • Instrumentos de Laboratorio
    • Clínica y Diagnóstico
    • Cromatografía
    • Espectrometría de Masas
    • Cultivo Celular
    • Análisis Celular
    • Anticuerpos
    • Ver todas las categorías de producto
  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Pedidos
            • Productos y proyectos personalizados
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Mm01307671_s1
          See other PNMA1 GE Assays ›
          Gene Symbol:
          Pnma1
          Gene Name:
          paraneoplastic antigen MA1
          Gene Aliases:
          5730402C15Rik
          Chromosome Location:
          Chr.12: 84146131 - 84148489 on Build GRCm38
          Species:
          Mouse
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Mm01307671_s1
          Best Coverage
          Size
          Availability Inventoried
          Catalog # 4331182
          Price 284.00
          Your Price
          Online offer: 266.65
          266.65
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Symbol: Pnma1
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NM_027438.3 NP_081714.2 1 2246 100
          GenBank mRNA AK017476.1 - 1 2040 99
          AK028331.1 - 1 2184 100
          AK136933.1 - 1 2248 100
          BM939442.1 - 1 199 100

          Back To Top

          More Information


          Additional Information:

          Based on assay re-evaluation, this assay may detect genomic DNA. Please contact Tech Support if you need more information.

          Set Membership:

          Ambion siRNA available Amplicon length between 86 and 100 3' Most Detect Genomic DNA Recommended Assay Mus musculus 1700 Inventoried Both primers and probe map within a single exon

          Matching Ambion siRNAs:

          Click here to find siRNAs for Gene Pnma1

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          inflammatory response to antigenic stimulus
          molecular_function

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix ABI Illumina

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P28596607 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P28596606 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P28596608 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P28596605 - -
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_55_P2139984 BC116687.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_55_P2139984 BC116688.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_55_P2139984 AK017476.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_55_P2139984 AK028331.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_55_P2139984 AK136933.1 mouse_transcriptome
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 966871 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 44K G4426B A_53_P109853 - -
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_55_P2139984 BC116687.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_55_P2139984 BC116688.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_55_P2139984 AK017476.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_55_P2139984 AK028331.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_55_P2139984 AK136933.1 mouse_transcriptome
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P28596652 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P28596630 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P28596605 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P28596601 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P28596591 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P28596653 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P28596608 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P28596656 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P28596595 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P28596587 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P28596649 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P28596651 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P28596599 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P28596643 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P28596621 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P28596625 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P28596623 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P28596584 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P28596634 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P28596632 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P28596592 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P28596629 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P28596606 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P28596620 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P28596641 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P28596612 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P28596613 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P28596600 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P28596638 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P28596636 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P28596644 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P28596626 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P28596611 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P28596603 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P28596614 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P28596637 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P28596635 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P28596657 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P28596593 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P28596618 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P28596604 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P28596597 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P28596585 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P28596594 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P28596616 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P28596645 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 244A (G4415A) A_53_P109853 - -
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P190199 AK017476.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P190199 AK028331.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P190199 AK136933.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P190199 NM_027438.3 mouse_transcriptome
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 105A (G4416A) A_53_P109853 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P09829830 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P10315634 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P10067262 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P10315636 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P10315619 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P10315638 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P10315617 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P10315647 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P09829829 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P28596606 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P28596605 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P28596608 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P28596607 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28596632 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28596667 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28596673 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28596581 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28596600 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28596656 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28596621 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28596582 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28596612 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28596652 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28596617 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28596643 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28596677 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28596623 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28596626 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28596614 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28596668 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28596651 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28596620 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28596641 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28596593 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28596638 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28596681 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28596671 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28596603 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28596659 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28596584 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28596616 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28596625 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28596634 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28596601 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28596663 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28596685 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28596682 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28596645 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28596637 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28596653 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28596605 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28596604 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28596595 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28596606 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28596665 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28596611 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28596629 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28596684 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28596587 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28596618 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28596597 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28596608 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28596591 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28596679 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28596649 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P10315621 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P28596605 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P10014736 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P28596660 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P28596657 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P09912940 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P28596586 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P10315617 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P28596625 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P28596606 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P28596659 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P28596649 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P28596617 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P28596653 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P10067270 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P10014726 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P09912941 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P28596664 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P28596637 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P28596638 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P28596594 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P28596626 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P28596635 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P10067253 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P28596645 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P28596663 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P28596597 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P28596612 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P28596591 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P28596608 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P28596601 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P28596595 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P10067254 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P28596585 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P28596618 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P28596643 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P28596600 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P28596616 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P28596641 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P28596629 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P10084401 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P28596614 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P09895832 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P10014733 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P28596604 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P28596634 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P09831516 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P28596611 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10401424 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10401425 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10401423 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10401427 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10401426 - -
          Affymetrix HT MG-430 PM Array Plate 1429224_PM_at - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.1 ST Array 10401422 - -
          Mouse Genome 430 2.0 Array 1429224_at - -
          Mouse Genome 430 2.0 Array 1429224_PM_at - -
          Affymetrix GeneChip Mouse Genome 430 2.0 Array 70481_at - -
          Affymetrix GeneChip Mouse Genome 430 2.0 Array 70481_PM_at - -
          Mouse Expression Set 430 1429224_PM_at - -
          Mouse Expression Set 430 1429224_at - -
          Affymetrix HT Mouse Genome 430B Array 1429224_PM_at - -
          Affymetrix HT Mouse Genome 430B Array 1429224_at - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          ABI Mouse Genome Survey Microarray 538993 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          MouseWG-6 v2 Expression BeadChip 102470670 - -
          Illumina mouse-6 v1.1 expression beadchip ILMN_2670951 - -
          Illumina mouse-6 v1.1 expression beadchip ILMN_1230773 - -
          MouseRef-8 v2 Expression BeadChip ILMN_2848305 - -
          Illumina MouseWG-6 v2.0 expression beadchip ILMN_2848305 - -

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Chile flag icon
          Chile

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-green-7d94cb4b65-6wvps:80/100.66.75.98:80.
          git-commit: c9e08c96761173abe34e68f880379696776a4827
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.44.1-2026.02.97.1.0