Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
  • Productos
    • Consumibles de laboratorio
    • Equipos de laboratorio
    • Instrumentos de Laboratorio
    • Clínica y Diagnóstico
    • Cromatografía
    • Espectrometría de Masas
    • Cultivo Celular
    • Análisis Celular
    • Anticuerpos
    • Ver todas las categorías de producto
  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Pedidos
            • Productos y proyectos personalizados
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Mm01308311_m1
          See other WFIKKN1 GE Assays ›
          Gene Symbol:
          Wfikkn1
          Gene Name:
          WAP, FS, Ig, KU, and NTR-containing protein 1
          Gene Aliases:
          Gasp2, Wfikkn
          Chromosome Location:
          Chr.17: 25877628 - 25880858 on Build GRCm38
          Species:
          Mouse
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Mm01308311_m1
          Best Coverage
          Size
          Availability Inventoried
          Catalog # 4331182
          Price 284.00
          Your Price
          Online offer: 266.65
          266.65
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Symbol: Wfikkn1
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NM_001100454.1 NP_001093924.1 1 - 2 998 66
          GenBank mRNA BC048715.1 - 1 - 2 436 66
          BC147298.1 - 1 - 2 216 9056349 66
          BC147299.1 - 1 - 2 216 9056355 66

          Back To Top

          More Information


          Updated Mapping Information

          This assay targets the same location as MTA transcript cluster(s) TC1700001678.mm.1

          Set Membership:

          Amplicon length less than or equal to 70 3' Most Mammalian Gene Collection Recommended Assay Mus musculus 1700 Inventoried Probe spans exons

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          skeletal system development
          negative regulation of peptidase activity
          negative regulation of protein binding
          negative regulation of DNA binding
          negative regulation of proteolysis
          muscle fiber development
          palate development
          enzyme inhibitor activity
          serine-type endopeptidase inhibitor activity
          protein binding
          metalloendopeptidase inhibitor activity
          peptidase inhibitor activity

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix ABI Illumina

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_55_P2106074 BC147299.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_55_P2106074 NM_001100454.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_55_P2106074 BC026460.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_55_P2106074 BC048715.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_55_P2106074 BC147298.1 mouse_transcriptome
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 821100 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 578674 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 44K G4426B A_53_P178203 - -
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_55_P2106074 BC147299.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_55_P2106074 NM_001100454.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_55_P2106074 BC026460.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_55_P2106074 BC048715.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_55_P2106074 BC147298.1 mouse_transcriptome
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 244A (G4415A) A_53_P178203 - -
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P301773 BC147299.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P301773 NM_001100454.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P301773 BC026460.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P301773 BC048715.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P301773 BC147298.1 mouse_transcriptome
          Agilent Mouse Developmental Microarray 44K G2519A Option 002 A_66_P111777 - -
          Agilent Mouse Developmental Microarray 44K G2519A Option 002 A_66_P136842 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 105A (G4416A) A_53_P178203 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31106918 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31106899 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31106900 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31106896 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31106952 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31106920 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31106961 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31106946 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31106964 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31106927 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31106911 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31106915 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31106898 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31106879 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31106932 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31106913 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31106875 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31106922 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31106948 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31106912 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31106954 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31106929 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31106971 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31106936 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31106891 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31106944 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31106889 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31106941 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31106902 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31106967 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31106866 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31106942 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31106909 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31106925 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31106934 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31106893 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31106966 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31106956 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31106869 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31106907 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31106872 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31106969 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31106938 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31106876 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31106970 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31106917 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31106970 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31106954 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31106942 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31106934 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31106944 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31106966 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31106949 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31106943 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31106961 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31106935 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31106956 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31106969 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P13503235 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P13503214 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31106971 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31106967 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31106948 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31106936 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31106952 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P13503209 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31106938 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31106941 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P13503223 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P13503233 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31106964 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10449151 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10449150 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10449149 - -
          Affymetrix HT MG-430 PM Array Plate 1427566_PM_at - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.1 ST Array 10449148 - -
          Mouse Genome 430 2.0 Array 1427566_PM_at - -
          Mouse Genome 430 2.0 Array 1427566_at - -
          Affymetrix GeneChip Mouse Genome 430 2.0 Array 215001_at - -
          Affymetrix GeneChip Mouse Genome 430 2.0 Array 215001_PM_at - -
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1700015518.mm.1 NM_001100454.1.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1700015518.mm.1 NM_001100454.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1700015518.mm.1 TC1700001678.mm.1 MTA TC
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1700015520.mm.1 NM_001100454.1.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1700015520.mm.1 NM_001100454.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1700015520.mm.1 TC1700001678.mm.1 MTA TC
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1700015517.mm.1 NM_001100454.1.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1700015517.mm.1 NM_001100454.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1700015517.mm.1 TC1700001678.mm.1 MTA TC
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1700015514.mm.1 NM_001100454.1.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1700015514.mm.1 NM_001100454.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1700015514.mm.1 TC1700001678.mm.1 MTA TC
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1700015519.mm.1 NM_001100454.1.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1700015519.mm.1 NM_001100454.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1700015519.mm.1 TC1700001678.mm.1 MTA TC
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1700015513.mm.1 NM_001100454.1.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1700015513.mm.1 NM_001100454.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1700015513.mm.1 TC1700001678.mm.1 MTA TC
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1700015515.mm.1 NM_001100454.1.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1700015515.mm.1 NM_001100454.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1700015515.mm.1 TC1700001678.mm.1 MTA TC
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1700015516.mm.1 NM_001100454.1.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1700015516.mm.1 NM_001100454.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1700015516.mm.1 TC1700001678.mm.1 MTA TC
          Mouse Expression Set 430 1427566_PM_at - -
          Mouse Expression Set 430 1427566_at - -
          Mouse Genome 430A 2.0 Array 1427566_at - -
          Mouse Genome 430A 2.0 Array 1427566_PM_at - -
          Affymetrix HT Mouse Genome 430A Array 1427566_PM_at - -
          Affymetrix HT Mouse Genome 430A Array 1427566_at - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          ABI Mouse Genome Survey Microarray 428132 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Illumina mouseRef-8 v1.1 expression beadchip ILMN_2495669 - -
          Illumina mouse-6 v1.1 expression beadchip ILMN_2495669 - -

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Chile flag icon
          Chile

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-green-7d94cb4b65-jwmpg:80/100.66.76.145:80.
          git-commit: c9e08c96761173abe34e68f880379696776a4827
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.44.1-2026.02.97.1.0