Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Faça o login
Não tem uma conta? Criar Conta​
  • Produtos
    • Consumíveis de Laboratório
    • Equipamentos de Laboratório
    • Instrumentos de Laboratório
    • Clínica & Diagnóstico
    • Cromatografia
    • Espectrômetria de Massas
    • Cultura Celular
    • Análise Celular
    • Anticorpos
    • Biologia Molecular & Análise de Ácidos Nucleicos
    • Produtos Ácidos Nucleicos Específicos de Sequência
    • Veja todas as categorias de produtos
  • Aplicações
    • Cultura Celular e Transfecção
    • Citometria de Fluxo
    • Pesquisa em Oncologia
    • Cromatografia
    • Sequenciamento
    • PCR
    • Soluções Laboratoriais
    • Diagnóstico de Alergias
    • Veja todas as aplicações e técnicas
  • Serviços
    • Serviços de Instrumentos e Equipamentos de Laboratório
    • Serviços Personalizados
    • Serviços de Treinamento
    • Informática de Laboratório em Nível Empresarial
    • Serviços Financeiros e de Arrendamento
    • CDMO & Serviços de Ensaios Clínicos
    • Veja todas as serviços
  • Ajuda e suporte
    • Cadastre-se em nosso site
    • Como fazer o pedido
    • Entre em Contato Conosco
    • Mudança de Localização do Site
    • Veja todos os tópicos de ajuda e suporte
  • Popular
    • Our Instagram
      Nosso Instagram
    • Our Facebook
      Nosso Facebook
    • Blog Behind the Bench
      Blog Behind the Bench
    • Customer Experience Center (CEC)
      Customer Experience Center (CEC)
    • Ecommerce Exclusives
  • Quem atendemos
    • Setor de Biotecnologia
    • Indústria Biofarmacêutica
    • CDMO
    • Diagnósticos Laboratoriais
    • Ciência Industrial e Aplicada
  • Ofertas especiais
  • Fale Conosco
  • Pedido rápido
  • Documentos e certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Search All
Search button
          • Fale Conosco
          • Pedido rápido
          • Faça o login
            Faça o login
            Não tem uma conta? Criar Conta​
            • Conta
            • Status do pedido
            • Produtos Customizados & Projetos
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Mm01314202_s1
          See other OLFR309 GE Assays ›
          Gene Symbol:
          Olfr309
          Gene Name:
          olfactory receptor 309
          Gene Aliases:
          MOR251-4P
          Chromosome Location:
          Chr.7: 86306185 - 86307111 on Build GRCm38
          Species:
          Mouse
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Mm01314202_s1
          Best Coverage
          Size
          Availability Made To Order
          Catalog # 4351372
          Price 435.00
          Your Price
          Online offer: 408.65
          408.65
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Symbol: Olfr309
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NM_001011866.1 NP_001011866.1 1 634 71

          Back To Top

          More Information


          Additional Information:

          Based on assay re-evaluation, this assay may detect genomic DNA. Please contact Tech Support if you need more information.

          Set Membership:

          Ambion siRNA available Amplicon length between 71 and 85 G-protein coupled receptor 3' Most Detect Genomic DNA Recommended Assay Mus musculus 1700 Both primers and probe map within a single exon

          Matching Ambion siRNAs:

          Click here to find siRNAs for Gene Olfr309

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          G-protein coupled receptor signaling pathway
          sensory perception of smell
          detection of chemical stimulus involved in sensory perception
          detection of chemical stimulus involved in sensory perception of smell
          transmembrane signaling receptor activity
          olfactory receptor activity

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix ABI Illumina

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_52_P463154 NM_001011866.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_52_P463154 NM_001011866.1 mouse_transcriptome
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 529973 - -
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_52_P463154 NM_001011866.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_52_P463154 NM_001011866.1 mouse_transcriptome
          Agilent Genotypic Technology designed "Custom Agilent Mus Musculus 8x15k GE Microarray (AMADID-016270) " A_52_P463154 NM_001011866.1 mouse_transcriptome
          Agilent Genotypic Technology designed "Custom Agilent Mus Musculus 8x15k GE Microarray (AMADID-016270) " A_52_P463154 NM_001011866.1 mouse_transcriptome
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P25294158 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P25294133 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P25294160 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P25294127 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P25294169 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P25294123 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P25294149 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P25294138 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P25294157 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P25294125 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P25294163 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P25294143 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P25294129 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P25294152 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P25294141 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P25294130 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P25294153 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P25294146 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P25294139 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P25294155 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P25294140 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P25294159 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P25294121 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P25294120 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P25294166 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P25294117 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P25294119 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P25294136 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P25294116 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P25294171 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P25294131 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P25294145 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P25294161 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P25294167 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P25294165 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P25294168 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P25294173 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P25294126 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P25294151 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 244A (G4415A) A_67_P06268621 - -
          Whole Mouse Genome G4122A A_52_P463154 NM_001011866.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_52_P463154 NM_001011866.1 mouse_transcriptome
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 105A (G4416A) A_67_P06268621 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P06303131 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P06303123 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P06607267 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P06303129 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P06303126 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P06303116 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25294143 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25294193 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25294098 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25294163 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25294090 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25294133 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25294157 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25294152 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25294169 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25294116 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25294084 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25294189 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25294139 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25294166 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25294110 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25294153 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25294183 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25294161 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25294088 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25294111 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25294127 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25294177 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25294103 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25294151 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25294182 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25294165 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25294184 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25294181 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25294119 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25294171 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25294130 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25294136 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25294146 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25294093 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25294167 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25294187 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25294175 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25294105 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25294107 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25294186 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25294185 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25294176 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25294173 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25294188 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25294125 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25294180 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25294140 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25294141 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25294145 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25294129 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25294155 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25294168 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25294131 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25294121 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25294112 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25294085 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25294114 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25294138 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25294123 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25294092 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25294126 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25294178 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25294087 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25294101 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25294099 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25294149 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25294169 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25294093 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25294119 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25294186 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25294185 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25294173 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25294182 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P05917564 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25294184 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25294121 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P06349140 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25294187 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25294110 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25294155 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25294140 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P06303118 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25294123 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25294171 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P06491008 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25294131 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25294165 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25294192 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25294167 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25294193 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25294161 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25294098 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25294168 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25294112 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P06605764 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25294138 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25294139 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25294117 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25294152 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P06209387 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25294114 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25294175 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25294160 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25294166 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25294127 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25294092 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25294153 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25294101 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25294106 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25294116 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25294141 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25294111 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25294107 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25294143 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25294149 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25294105 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25294181 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25294125 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25294180 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25294177 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25294136 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25294126 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25294146 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25294163 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25294189 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25294157 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25294178 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25294133 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25294151 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25294099 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25294095 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10565384 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.1 ST Array 10565383 - -
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0700031222.mm.1 NM_001011866.1.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0700031222.mm.1 NM_001011866.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0700031222.mm.1 TC0700003689.mm.1 MTA TC
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          ABI Mouse Genome Survey Microarray 453168 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Illumina mouseRef-8 v1.1 expression beadchip ILMN_3160828 - -
          Illumina mouse-6 v1.1 expression beadchip ILMN_3160828 - -
          mouse-6 v1.1 (Illumina) GI_58801493-S - -
          MouseRef-8 v2 Expression BeadChip ILMN_3160828 - -
          Illumina MouseWG-6 v2.0 expression beadchip ILMN_3160828 - -

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Status do pedido
          • Ajuda para pedidos
          • Pedido rápido
          • Supply Center
          • eProcurement
          Suporte Plus Icon Minus Icon
          • Ajuda e suporte
          • Entre em Contato
          • Centros de Suporte Técnico
          • Obter Documentos e Certificados
          • Informe um Problema no Site
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizagem
          • Promoções
          • Eventos & Webinars
          • Mídia Sociais
          Sobre a Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Sobre Nós Sobre Nós
          • Carreiras Carreiras
          • Investidores Investidores
          • Sala de Impresa Sala de Impresa
          • Responsabilidade Social Responsabilidade Social
          • Marcas
          • Políticas e avisos
          Nosso Portfólio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Brasil flag icon
          Brasil

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-64dd947b88-fbg7s:80/100.66.79.246:80.
          git-commit: 0f46c0ba67a87c24f5ac662a3edafcaba07cd08c
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.45.0-Offline