Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
  • Productos
    • Consumibles de laboratorio
    • Equipos de laboratorio
    • Instrumentos de Laboratorio
    • Clínica y Diagnóstico
    • Cromatografía
    • Espectrometría de Masas
    • Cultivo Celular
    • Análisis Celular
    • Anticuerpos
    • Ver todas las categorías de producto
  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Pedidos
            • Productos y proyectos personalizados
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Mm01314276_m1
          See other 2310010J17RIK GE Assays ›
          Gene Symbol:
          2310010J17Rik
          Gene Name:
          RIKEN cDNA 2310010J17 gene
          Gene Aliases:
          -
          Chromosome Location:
          Chr.7: 90124836 - 90129936 on Build GRCm38
          Species:
          Mouse
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Mm01314276_m1
          Best Coverage
          Size
          Availability Made To Order
          Catalog # 4351372
          Price 435.00
          Your Price
          Online offer: 408.65
          408.65
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Symbol: 2310010J17Rik
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NR_046006.1 3 - 4 272 96
          NR_046007.1 2 - 3 178 96
          GenBank mRNA AK019082.1 - 2 - 3 177 96
          BC048663.1 - 3 - 4 272 96

          Back To Top

          More Information


          Updated Mapping Information

          This assay targets the same location as MTA transcript cluster(s) TC0700003722.mm.1

          Set Membership:

          Amplicon length between 86 and 100 3' Most Mammalian Gene Collection Recommended Assay Mus musculus 1700 Probe spans exons

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          biological_process
          molecular_function

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix ABI Illumina

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P132718 BC048663.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P132718 AA275039.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P132718 AK019082.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P132718 BC048663.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P132718 AA275039.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P132718 AK019082.1 mouse_transcriptome
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 191823 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 494589 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 550390 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 4x180K 52328 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 44K G4426B A_53_P103063 - -
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P132718 BC048663.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P132718 AA275039.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P132718 AK019082.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P132718 BC048663.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P132718 AA275039.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P132718 AK019082.1 mouse_transcriptome
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 244A (G4415A) A_53_P103063 - -
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P132718 BC048663.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P132718 AA275039.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P132718 AK019082.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P132718 BC048663.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P132718 AA275039.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P132718 AK019082.1 mouse_transcriptome
          Agilent Mouse Developmental Microarray 44K G2519A Option 002 A_66_P136398 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 105A (G4416A) A_53_P103063 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25311345 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25311342 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P05937397 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25311353 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25311343 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25311347 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25311348 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25311349 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25311341 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25311350 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix HT MG-430 PM Array Plate 1439962_PM_at - -
          Mouse Genome 430 2.0 Array 1439962_PM_at - -
          Mouse Genome 430 2.0 Array 1439962_at - -
          Affymetrix GeneChip Mouse Genome 430 2.0 Array 78329_PM_at - -
          Affymetrix GeneChip Mouse Genome 430 2.0 Array 78329_at - -
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0700031399.mm.1 NR_046006.1.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0700031399.mm.1 NR_046006.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0700031399.mm.1 NR_046007.1.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0700031399.mm.1 NR_046007.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0700031399.mm.1 TC0700003722.mm.1 MTA TC
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0700031404.mm.1 NR_046006.1.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0700031404.mm.1 NR_046006.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0700031404.mm.1 TC0700003722.mm.1 MTA TC
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0700031403.mm.1 NR_046006.1.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0700031403.mm.1 NR_046006.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0700031403.mm.1 TC0700003722.mm.1 MTA TC
          Mouse Expression Set 430 1439962_PM_at - -
          Mouse Expression Set 430 1439962_at - -
          Murine Genome U74v2 Set 161018_at - -
          Murine Genome U74v2 Set 161018_PM_at - -
          Mouse Genome 430A 2.0 Array 1439962_at - -
          Mouse Genome 430A 2.0 Array 1439962_PM_at - -
          Affymetrix HT Mouse Genome 430A Array 1439962_at - -
          Affymetrix HT Mouse Genome 430A Array 1439962_PM_at - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          ABI Mouse Genome Survey Microarray 547326 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          MouseWG-6 v2 Expression BeadChip 101340273 - -
          Illumina mouse-6 v1.1 expression beadchip ILMN_1223087 - -

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Chile flag icon
          Chile

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-64dd947b88-fbg7s:80/100.66.79.246:80.
          git-commit: 0f46c0ba67a87c24f5ac662a3edafcaba07cd08c
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.45.0-Offline