Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
  • Productos
    • Consumibles de laboratorio
    • Equipos de laboratorio
    • Instrumentos de Laboratorio
    • Clínica y Diagnóstico
    • Cromatografía
    • Espectrometría de Masas
    • Cultivo Celular
    • Análisis Celular
    • Anticuerpos
    • Veja todas as categorias de produtos
  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Inspección de seguridad alimentaria Servicios
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Pedidos
            • Productos y proyectos personalizados
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Mm01318185_m1
          See other A730020M07RIK GE Assays ›
          Gene Symbol:
          A730020M07Rik
          Gene Name:
          RIKEN cDNA A730020M07 gene
          Gene Aliases:
          -
          Chromosome Location:
          Chr.3: 121634936 - 121646453 on Build GRCm38
          Species:
          Mouse
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Mm01318185_m1
          Best Coverage
          Size
          Availability Made To Order
          Catalog # 4351372
          Price 435.00
          Your Price
          Online offer: 408.65
          408.65
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Symbol: A730020M07Rik
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NR_036456.1 2 - 3 422 88
          NR_036457.1 2 - 3 422 88
          NR_036458.1 2 - 3 214 88
          GenBank mRNA AK042746.1 - 2 - 3 310 88
          AK085594.1 - 2 - 3 300 88
          AK160476.1 - 2 - 3 422 88
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Transcript Location Amplicon Length
          GenBankmRNA NM_176992.1 - 309 Chr. - - [-] on Build 88

          Back To Top

          More Information


          Updated Mapping Information

          This assay targets the same location as MTA transcript cluster(s) TC0300002842.mm.1

          Set Membership:

          Ambion siRNA available Amplicon length between 86 and 100 3' Most Recommended Assay Mus musculus Probe spans exons

          Matching Ambion siRNAs:

          Click here to find siRNAs for Gene A730020M07Rik

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          biological_process
          molecular_function

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_55_P2053584 AK085594.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_55_P2053584 AK160476.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_55_P2053584 AW488145.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_55_P2053584 NR_036457.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_55_P2053584 NR_036458.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_55_P2139236 AK085594.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_55_P2139236 AW488145.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_55_P2139236 NR_036457.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_55_P2139236 NR_036458.1 mouse_transcriptome
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 447580 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 4x180K 9621 - -
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_55_P2139236 AK085594.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_55_P2139236 AW488145.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_55_P2139236 NR_036457.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_55_P2139236 NR_036458.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_55_P2053584 AK085594.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_55_P2053584 AK160476.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_55_P2053584 AW488145.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_55_P2053584 NR_036457.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_55_P2053584 NR_036458.1 mouse_transcriptome
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P22477721 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P22477747 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P22477663 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P22477611 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P02580574 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P22477742 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P22477732 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P22477707 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P22477722 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P22477760 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P02440148 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P22477768 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P22477769 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P22477670 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P22477715 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P22477761 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P02794354 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P22477625 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P22477764 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P22477735 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P22477702 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P22477700 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P22477773 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P22477682 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P22477741 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P22477628 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P22477713 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P02285779 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P22477708 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P22477737 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P22477739 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P22477748 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P22477673 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P22477612 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P22477656 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P02440151 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P22477780 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P22477776 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P22477744 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P22477719 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P22477763 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P22477710 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P22477772 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P22477704 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P22477679 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P02440159 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P02431151 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P22477758 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P22477745 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P22477627 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P22477731 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P22477616 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P22477678 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P22477620 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P22477779 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P02601687 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P22477685 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P22477691 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P22477729 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P22477681 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P22477698 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P02299627 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P22477751 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P22477695 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P22477725 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P22477688 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P22477718 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P22477658 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P22477777 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P22477755 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P22477672 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P22477624 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P22477714 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P22477654 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P22477667 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P22477749 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P22477652 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P02324583 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P22477692 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P02311765 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P22477630 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P22477717 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P02870437 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P22477651 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P22477622 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P22477675 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P22477661 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P22477711 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P03144125 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P22477615 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10501828 - -
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0300022524.mm.1 NR_036457.1.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0300022524.mm.1 NR_036457.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0300022524.mm.1 NR_036458.1.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0300022524.mm.1 NR_036458.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0300022524.mm.1 TC0300002842.mm.1 MTA TC
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0300022525.mm.1 NR_036456.1.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0300022525.mm.1 NR_036456.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0300022525.mm.1 NR_036457.1.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0300022525.mm.1 NR_036457.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0300022525.mm.1 NR_036458.1.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0300022525.mm.1 NR_036458.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0300022525.mm.1 TC0300002842.mm.1 MTA TC
          Mouse Expression Set 430 1442396_at - -
          Mouse Expression Set 430 1458484_PM_at - -
          Mouse Expression Set 430 1442396_PM_at - -
          Mouse Expression Set 430 1458484_at - -

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Argentina flag icon
          Argentina

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-64dd947b88-tr4x4:80/100.66.75.98:80.
          git-commit: 0f46c0ba67a87c24f5ac662a3edafcaba07cd08c
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.45.0-Offline