Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Faça o login
Não tem uma conta? Criar Conta​
  • Produtos
    • Consumíveis de Laboratório
    • Equipamentos de Laboratório
    • Instrumentos de Laboratório
    • Clínica & Diagnóstico
    • Cromatografia
    • Espectrômetria de Massas
    • Cultura Celular
    • Análise Celular
    • Anticorpos
    • Biologia Molecular & Análise de Ácidos Nucleicos
    • Produtos Ácidos Nucleicos Específicos de Sequência
    • Veja todas as categorias de produtos
  • Aplicações
    • Cultura Celular e Transfecção
    • Citometria de Fluxo
    • Pesquisa em Oncologia
    • Cromatografia
    • Sequenciamento
    • PCR
    • Soluções Laboratoriais
    • Diagnóstico de Alergias
    • Veja todas as aplicações e técnicas
  • Serviços
    • Serviços de Instrumentos e Equipamentos de Laboratório
    • Serviços Personalizados
    • Serviços de Treinamento
    • Informática de Laboratório em Nível Empresarial
    • Serviços Financeiros e de Arrendamento
    • CDMO & Serviços de Ensaios Clínicos
    • Veja todas as serviços
  • Ajuda e suporte
    • Cadastre-se em nosso site
    • Como fazer o pedido
    • Entre em Contato Conosco
    • Mudança de Localização do Site
    • Veja todos os tópicos de ajuda e suporte
  • Popular
    • Our Instagram
      Nosso Instagram
    • Our Facebook
      Nosso Facebook
    • Blog Behind the Bench
      Blog Behind the Bench
    • Customer Experience Center (CEC)
      Customer Experience Center (CEC)
    • Ecommerce Exclusives
  • Quem atendemos
    • Setor de Biotecnologia
    • Indústria Biofarmacêutica
    • CDMO
    • Diagnósticos Laboratoriais
    • Ciência Industrial e Aplicada
  • Ofertas especiais
  • Fale Conosco
  • Pedido rápido
  • Documentos e certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Search All
Search button
          • Fale Conosco
          • Pedido rápido
          • Faça o login
            Faça o login
            Não tem uma conta? Criar Conta​
            • Conta
            • Status do pedido
            • Produtos Customizados & Projetos
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Mm01318276_m1
          See other CNIH4 GE Assays ›
          Gene Symbol:
          Cnih4
          Gene Name:
          cornichon homolog 4 (Drosophila)
          Gene Aliases:
          AI647760, AW050376, CNIH-4, D530030D03Rik, E430023H19Rik, HSPC163
          Chromosome Location:
          Chr.1: 181150336 - 181168994 on Build GRCm38
          Species:
          Mouse
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Mm01318276_m1
          Best Coverage
          Size
          Availability Inventoried
          Catalog # 4331182
          Price 284.00
          Your Price
          Online offer: 266.65
          266.65
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Symbol: Cnih4
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NM_030131.3 NP_084407.1 3 - 4 320 86
          GenBank mRNA AK021301.1 - 3 - 4 274 86
          AK144157.1 - 3 - 4 281 86
          AK165179.1 - 3 - 4 266 86
          AK166153.1 - 3 - 4 264 86
          BC065395.1 - 3 - 4 264 876056 86

          Back To Top

          More Information


          Updated Mapping Information

          This assay targets the same location as MTA transcript cluster(s) TC0100001730.mm.1

          Set Membership:

          Ambion siRNA available Amplicon length between 86 and 100 3' Most Mammalian Gene Collection Recommended Assay Mus musculus 1700 Inventoried Probe spans exons

          Matching Ambion siRNAs:

          Click here to find siRNAs for Gene Cnih4

          Panther Classification:

          Molecular Function -

          membrane traffic protein

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          ER to Golgi vesicle-mediated transport
          intracellular signal transduction
          CCR5 chemokine receptor binding

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix ABI Illumina

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P20879820 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P20879819 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P20879821 - -
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_55_P1976017 AK165179.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_55_P1976017 AK166153.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_55_P1976017 BC040509.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_55_P1976017 NM_030131.3 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_55_P1976017 AK021301.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_55_P1976012 AW050376.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_55_P1976012 NM_030131.3 mouse_transcriptome
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 120520 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 91070 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 798218 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 507345 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 602702 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 640608 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 9823 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 650147 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 88549 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 536344 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 524833 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 4x180K 3242 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 44K G4426B A_53_P166970 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 44K G4426B A_53_P101016 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 44K G4426B A_53_P178256 - -
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_55_P1976012 AW050376.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_55_P1976012 NM_030131.3 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_55_P1976017 AK165179.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_55_P1976017 AK166153.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_55_P1976017 BC040509.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_55_P1976017 NM_030131.3 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_55_P1976017 AK021301.1 mouse_transcriptome
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P20879833 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P20879831 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P20879829 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P20879835 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P20879820 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P20879824 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P20879839 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P20879819 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P20879825 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P20879838 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P20879837 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P20879823 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 244A (G4415A) A_53_P178256 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 244A (G4415A) A_53_P166970 - -
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P401864 AW050376.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P401864 BC040509.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P401864 NM_030131.3 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P401864 AK088681.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P488626 AK165179.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P488626 AK166153.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P488626 BC040509.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P488626 BC065395.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P488626 NM_030131.3 mouse_transcriptome
          Agilent Mouse Developmental Microarray 44K G2519A Option 002 A_66_P109737 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 105A (G4416A) A_53_P166970 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 105A (G4416A) A_53_P178256 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P00009833 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P20879821 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P20879820 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P20879819 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P20879899 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P20879896 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P20879785 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P20879791 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P20879824 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P20879907 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P20879923 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P20879884 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P20879909 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P20879902 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P20879885 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P20879788 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P20879865 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P20879820 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P20879792 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P20879799 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P20879849 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P20879816 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P20879853 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P20879813 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P20879921 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P20879918 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P20879808 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P20879857 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P20879866 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P20879776 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P20879860 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P20879915 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P20879835 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P20879810 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P20879841 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P20879781 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P20879773 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P20879877 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P20879800 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P20879900 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P20879901 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P20879837 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P20879887 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P20879910 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P20879913 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P20879894 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P20879787 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P20879825 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P20879873 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P20879905 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P20879922 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P20879786 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P20879782 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P20879904 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P20879779 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P20879775 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P20879906 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P20879804 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P20879838 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P20879859 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P20879815 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P20879797 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P20879819 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P20879828 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P20879846 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P20879830 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P20879870 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P20879919 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P20879814 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P20879879 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P20879833 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P20879926 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P20879808 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P00713261 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P20879830 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P20879910 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P20879844 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P20879853 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P20879831 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P20879814 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P20879891 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P20879905 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P20879802 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P20879810 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P20879838 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P20879839 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P20879799 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P20879840 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P00557531 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P20879828 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P20879892 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P00782957 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P20879915 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P20879857 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P20879860 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P20879896 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P20879801 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P20879918 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P20879813 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P01014097 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P20879800 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P20879858 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P20879850 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P20879900 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P00009833 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P20879804 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P20879864 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P20879816 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P20879833 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P20879899 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P20879907 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P20879913 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P20879815 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P20879807 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P20879843 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P20879798 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P20879865 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P20879859 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P00868320 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P20879917 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P20879909 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P20879837 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P20879835 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P20879861 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P20879862 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P00957601 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P20879863 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P20879906 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P20879841 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P20879825 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P00439831 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10352350 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10352352 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10352351 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10352349 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10352353 - -
          Affymetrix HT MG-430 PM Array Plate 1429763_PM_at - -
          Affymetrix HT MG-430 PM Array Plate 1436436_PM_at - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.1 ST Array 10352348 - -
          Mouse Genome 430 2.0 Array 1436436_PM_at - -
          Mouse Genome 430 2.0 Array 1429763_PM_at - -
          Mouse Genome 430 2.0 Array 1436436_at - -
          Mouse Genome 430 2.0 Array 1429763_at - -
          Affymetrix GeneChip Mouse Genome 430 2.0 Array 98417_PM_at - -
          Affymetrix GeneChip Mouse Genome 430 2.0 Array 98417_at - -
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0100014367.mm.1 NM_030131.3.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0100014367.mm.1 NM_030131.3 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0100014367.mm.1 TC0100001730.mm.1 MTA TC
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0100014368.mm.1 NM_030131.3.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0100014368.mm.1 NM_030131.3 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0100014368.mm.1 TC0100001730.mm.1 MTA TC
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0100014372.mm.1 NM_030131.3.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0100014372.mm.1 NM_030131.3 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0100014372.mm.1 TC0100001730.mm.1 MTA TC
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0100014370.mm.1 NM_030131.3.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0100014370.mm.1 NM_030131.3 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0100014370.mm.1 TC0100001730.mm.1 MTA TC
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0100014369.mm.1 NM_030131.3.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0100014369.mm.1 NM_030131.3 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0100014369.mm.1 TC0100001730.mm.1 MTA TC
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0100014371.mm.1 NM_030131.3.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0100014371.mm.1 NM_030131.3 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0100014371.mm.1 TC0100001730.mm.1 MTA TC
          Mouse Expression Set 430 1429763_at - -
          Mouse Expression Set 430 1429763_PM_at - -
          Mouse Expression Set 430 1436436_PM_at - -
          Mouse Expression Set 430 1436436_at - -
          Murine Genome U74v2 Set 94385_PM_at - -
          Murine Genome U74v2 Set 94385_at - -
          Mouse Genome 430A 2.0 Array 1429763_at - -
          Mouse Genome 430A 2.0 Array 1429763_PM_at - -
          Affymetrix HT Mouse Genome 430A Array 1429763_at - -
          Affymetrix HT Mouse Genome 430A Array 1429763_PM_at - -
          Affymetrix HT Mouse Genome 430B Array 1436436_at - -
          Affymetrix HT Mouse Genome 430B Array 1436436_PM_at - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          ABI Mouse Genome Survey Microarray 412951 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Illumina mouse-6 v1.0 expression beadchip 101990446 - -
          Illumina mouse-6 v1.1 expression beadchip ILMN_2424866 - -
          Illumina mouse-6 v1.1 expression beadchip ILMN_2757760 - -
          mouse-6 v1.1 (Illumina) scl000995.1_20-S - -
          Illumina Sentrix mouse-6.v1 bead array 101990446 - -
          Illumina Sentrix Mouse-6 Expression BeadChip (2) 101990446 - -
          MouseRef-8 v2 Expression BeadChip ILMN_2788629 - -
          Illumina MouseWG-6 v2.0 expression beadchip ILMN_2757763 - -
          Illumina MouseWG-6 v2.0 expression beadchip ILMN_2788629 - -

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Status do pedido
          • Ajuda para pedidos
          • Pedido rápido
          • Supply Center
          • eProcurement
          Suporte Plus Icon Minus Icon
          • Ajuda e suporte
          • Entre em Contato
          • Centros de Suporte Técnico
          • Obter Documentos e Certificados
          • Informe um Problema no Site
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizagem
          • Promoções
          • Eventos & Webinars
          • Mídia Sociais
          Sobre a Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Sobre Nós Sobre Nós
          • Carreiras Carreiras
          • Investidores Investidores
          • Sala de Impresa Sala de Impresa
          • Responsabilidade Social Responsabilidade Social
          • Marcas
          • Políticas e avisos
          Nosso Portfólio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Brasil flag icon
          Brasil

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-64dd947b88-tr4x4:80/100.66.75.98:80.
          git-commit: 0f46c0ba67a87c24f5ac662a3edafcaba07cd08c
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.45.0-Offline