Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
  • Productos
    • Consumibles de laboratorio
    • Equipos de laboratorio
    • Instrumentos de Laboratorio
    • Clínica y Diagnóstico
    • Cromatografía
    • Espectrometría de Masas
    • Cultivo Celular
    • Análisis Celular
    • Anticuerpos
    • Ver todas las categorías de producto
  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Pedidos
            • Productos y proyectos personalizados
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Mm01320184_m1
          See other AI115009 GE Assays ›
          Gene Symbol:
          AI115009
          Gene Name:
          expressed sequence AI115009
          Gene Aliases:
          -
          Chromosome Location:
          Chr.3: 152666913 - 152681432 on Build GRCm38
          Species:
          Mouse
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Mm01320184_m1
          Best Coverage
          Size
          Availability Made To Order
          Catalog # 4351372
          Price
          Your Price
          Online offer:
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Symbol: AI115009
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NR_040386.1 3 - 4 1185 93
          GenBank mRNA AK043786.1 - 3 - 4 1188 93

          Back To Top

          More Information


          Updated Mapping Information

          This assay targets the same location as MTA transcript cluster(s) TC0300001532.mm.1

          Set Membership:

          Amplicon length between 86 and 100 3' Most Recommended Assay Mus musculus 1700 Probe spans exons

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          biological_process
          molecular_function

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix ABI Illumina

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 796807 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 688668 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 796709 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 763256 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 30261 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 216033 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 398263 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 4x180K 123377 - -
          Agilent Mouse Developmental Microarray 44K G2519A Option 002 A_66_P133897 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0300012419.mm.1 NR_040386.1.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0300012419.mm.1 NR_040386.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0300012419.mm.1 TC0300001532.mm.1 MTA TC
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0300012417.mm.1 NR_040386.1.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0300012417.mm.1 NR_040386.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0300012417.mm.1 TC0300001532.mm.1 MTA TC
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0300012420.mm.1 NR_040386.1.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0300012420.mm.1 NR_040386.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0300012420.mm.1 TC0300001532.mm.1 MTA TC
          Murine Genome U74v2 Set 131270_PM_at - -
          Murine Genome U74v2 Set 131270_at - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          ABI Mouse Genome Survey Microarray 491310 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          MouseWG-6 v2 Expression BeadChip 101340088 - -
          Illumina mouse-6 v1.0 expression beadchip 101340088 - -
          mouse-6 v1.1 (Illumina) scl0002094.1_40-S - -
          Illumina Sentrix mouse-6.v1 bead array 101340088 - -
          Illumina Sentrix Mouse-6 Expression BeadChip (2) 101340088 - -
          Illumina MouseWG-6 v2.0 expression beadchip ILMN_2499914 - -

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Chile flag icon
          Chile

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-64dd947b88-fkn7b:80/100.66.79.246:80.
          git-commit: 0f46c0ba67a87c24f5ac662a3edafcaba07cd08c
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.45.0-Offline