Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
  • Productos
    • Consumibles de laboratorio
    • Equipos de laboratorio
    • Instrumentos de Laboratorio
    • Clínica y Diagnóstico
    • Cromatografía
    • Espectrometría de Masas
    • Cultivo Celular
    • Análisis Celular
    • Anticuerpos
    • Veja todas as categorias de produtos
  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Inspección de seguridad alimentaria Servicios
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Pedidos
            • Productos y proyectos personalizados
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Mm01325374_m1
          See other COX8C GE Assays ›
          Gene Symbol:
          Cox8c
          Gene Name:
          cytochrome c oxidase subunit VIIIc
          Gene Aliases:
          1700007F21Rik, COX8-3, COXVIII-3
          Chromosome Location:
          Chr.12: 102899306 - 102900534 on Build GRCm38
          Species:
          Mouse
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Mm01325374_m1
          Best Coverage
          Size
          Availability Inventoried
          Catalog # 4331182
          Price
          Your Price
          Online offer:
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Symbol: Cox8c
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NM_001039049.1 NP_001034138.1 1 - 2 183 92
          GenBank mRNA AK005708.1 - 1 - 2 174 92
          BC145768.1 - 1 - 2 156 40131071 92
          BC145770.1 - 1 - 2 157 40131073 92
          CF106409.1 - 1 - 2 183 92

          Back To Top

          More Information


          Updated Mapping Information

          This assay targets the same location as MTA transcript cluster(s) TC1200001022.mm.1

          Set Membership:

          Amplicon length between 86 and 100 3' Most Mammalian Gene Collection Recommended Assay Mus musculus 1700 Inventoried Probe spans exons

          Panther Classification:

          Molecular Function -

          oxidase

          Gene Ontology Categories:

          Process(es)

          cytochrome-c oxidase activity

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix ABI Illumina

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_52_P874986 AK005708.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_52_P874986 AK005708.1 mouse_transcriptome
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 407009 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 44K G4426B A_53_P125761 - -
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_52_P874986 AK005708.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_52_P874986 AK005708.1 mouse_transcriptome
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P28694230 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P28694223 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P28694226 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P28694213 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P28694203 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P28694236 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P28694201 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P28694205 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P28694234 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P28694227 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P28694207 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P28694239 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P28694240 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P28694216 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P28694228 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P28694208 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P28694215 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P28694232 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P28694202 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P28694219 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P28694235 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P28694210 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P28694199 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P28694224 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 244A (G4415A) A_53_P125761 - -
          Whole Mouse Genome G4122A A_52_P874986 AK005708.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_52_P874986 AK005708.1 mouse_transcriptome
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 105A (G4416A) A_53_P125761 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28694240 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28694224 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28694257 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28694232 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28694223 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28694199 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28694202 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28694255 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28694201 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28694227 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28694231 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28694230 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28694205 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28694258 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28694256 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28694274 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28694208 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28694192 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28694248 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28694209 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28694193 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28694215 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28694236 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28694197 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28694265 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28694226 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28694263 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28694261 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28694244 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28694269 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28694266 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28694234 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28694273 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28694271 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28694221 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28694245 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28694207 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28694216 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28694220 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28694187 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28694198 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28694228 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28694250 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P28694210 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P28694266 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P28694256 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P09937937 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P28694258 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P09988929 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P28694190 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P28694221 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P28694223 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P28694245 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P10017313 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P28694265 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P28694228 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P28694249 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P28694192 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P10225187 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P09898758 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P28694202 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P28694237 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P28694261 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P28694227 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P28694194 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P09898759 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P28694252 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P28694208 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P10225195 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P28694219 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P10125412 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P28694236 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P28694187 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P10020221 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P28694207 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P28694199 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P10404346 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P09978077 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P28694196 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P28694193 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P28694257 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P09851186 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P09937940 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P28694255 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P28694220 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P28694234 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P28694264 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P10225188 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P28694201 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P28694226 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P28694271 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P28694250 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P10075103 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P28694230 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P28694276 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P28694235 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P28694263 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P28694269 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P10195198 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P28694209 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P28694244 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P28694262 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P28694205 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P28694213 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P28694240 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10397910 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10397911 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10397908 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10397909 - -
          Affymetrix HT MG-430 PM Array Plate 1443789_PM_x_at - -
          Affymetrix HT MG-430 PM Array Plate 1455167_PM_at - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.1 ST Array 10397907 - -
          Mouse Genome 430 2.0 Array 1455167_PM_at - -
          Mouse Genome 430 2.0 Array 1443789_PM_x_at - -
          Mouse Genome 430 2.0 Array 1455167_at - -
          Mouse Genome 430 2.0 Array 1443789_x_at - -
          Affymetrix GeneChip Mouse Genome 430 2.0 Array 75483_PM_at - -
          Affymetrix GeneChip Mouse Genome 430 2.0 Array 75483_at - -
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1200007203.mm.1 NM_001039049.1.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1200007203.mm.1 NM_001039049.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1200007203.mm.1 TC1200001022.mm.1 MTA TC
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1200007200.mm.1 NM_001039049.1.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1200007200.mm.1 NM_001039049.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1200007200.mm.1 TC1200001022.mm.1 MTA TC
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1200007202.mm.1 NM_001039049.1.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1200007202.mm.1 NM_001039049.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1200007202.mm.1 TC1200001022.mm.1 MTA TC
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1200007204.mm.1 NM_001039049.1.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1200007204.mm.1 NM_001039049.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1200007204.mm.1 TC1200001022.mm.1 MTA TC
          Mouse Expression Set 430 1455167_at - -
          Mouse Expression Set 430 1455167_PM_at - -
          Mouse Expression Set 430 1443789_x_at - -
          Mouse Expression Set 430 1443789_PM_x_at - -
          Murine Genome U74v2 Set 161475_PM_f_at - -
          Murine Genome U74v2 Set 100965_PM_at - -
          Murine Genome U74v2 Set 100965_at - -
          Murine Genome U74v2 Set 161475_f_at - -
          Murine Genome U74v2 Set 167410_at - -
          Murine Genome U74v2 Set 167508_f_at - -
          Murine Genome U74v2 Set 167410_PM_at - -
          Murine Genome U74v2 Set 167508_PM_f_at - -
          Murine Genome U74v2 Set 168578_PM_r_at - -
          Murine Genome U74v2 Set 168578_r_at - -
          Mouse Genome 430A 2.0 Array 1455167_PM_at - -
          Mouse Genome 430A 2.0 Array 1455167_at - -
          Affymetrix HT Mouse Genome 430A Array 1455167_at - -
          Affymetrix HT Mouse Genome 430A Array 1455167_PM_at - -
          Affymetrix HT Mouse Genome 430B Array 1443789_x_at - -
          Affymetrix HT Mouse Genome 430B Array 1443789_PM_x_at - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          ABI Mouse Genome Survey Microarray 436828 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Illumina mouseRef-8 v1.1 expression beadchip ILMN_2718562 - -
          Illumina mouse-6 v1.1 expression beadchip ILMN_2718562 - -
          MouseRef-8 v2 Expression BeadChip ILMN_2718562 - -

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Argentina flag icon
          Argentina

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-64dd947b88-fbg7s:80/100.66.79.246:80.
          git-commit: 0f46c0ba67a87c24f5ac662a3edafcaba07cd08c
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.45.0-Offline