Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
  • Productos
    • Consumibles de laboratorio
    • Equipos de laboratorio
    • Instrumentos de Laboratorio
    • Clínica y Diagnóstico
    • Cromatografía
    • Espectrometría de Masas
    • Cultivo Celular
    • Análisis Celular
    • Anticuerpos
    • Veja todas as categorias de produtos
  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Inspección de seguridad alimentaria Servicios
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Pedidos
            • Productos y proyectos personalizados
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Mm01325692_m1
          See other SERPINA11 GE Assays ›
          Gene Symbol:
          Serpina11
          Gene Name:
          serine (or cysteine) peptidase inhibitor, clade A (alpha-1 antiproteinase, antitrypsin), member 11
          Gene Aliases:
          Gm895
          Chromosome Location:
          Chr.12: 103980243 - 103989970 on Build GRCm38
          Species:
          Mouse
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Mm01325692_m1
          Best Coverage
          Size
          Availability Inventoried
          Catalog # 4331182
          Price 284.00
          Your Price
          Online offer: 266.65
          266.65
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Symbol: Serpina11
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NM_001166350.1 NP_001159822.1 4 - 5 1145 108
          NM_199314.2 NP_955018.2 4 - 5 1159 108
          GenBank mRNA AK149420.1 - 4 - 5 1123 108
          BC024087.1 - 4 - 5 1137 5101271 108
          BC096459.1 - 5 - 6 1051 108
          BC096585.1 - 4 - 5 1106 5097495 108

          Back To Top

          More Information


          Updated Mapping Information

          This assay targets the same location as MTA transcript cluster(s) TC1200002535.mm.1

          Set Membership:

          Ambion siRNA available Amplicon length greater than or equal to 101 3' Most Mammalian Gene Collection Recommended Assay Mus musculus 1700 Inventoried Probe spans exons

          Matching Ambion siRNAs:

          Click here to find siRNAs for Gene Serpina11

          Panther Classification:

          Molecular Function -

          protease inhibitor

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          negative regulation of peptidase activity
          negative regulation of endopeptidase activity
          serine-type endopeptidase inhibitor activity
          peptidase inhibitor activity

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix ABI Illumina

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_55_P2010191 BC096459.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_55_P2010191 BC096585.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_55_P2010191 BC024087.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_55_P2014284 NM_001166350.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_55_P2014284 NM_199314.2 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_55_P2014284 AK149420.1 mouse_transcriptome
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 810963 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 93534 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 601604 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 55704 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 881860 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 303151 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 60187 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 4x180K 106354 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 44K G4426B A_53_P117752 - -
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_55_P2010191 BC096459.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_55_P2010191 BC096585.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_55_P2010191 BC024087.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_55_P2014284 NM_001166350.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_55_P2014284 NM_199314.2 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_55_P2014284 AK149420.1 mouse_transcriptome
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P28700724 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P28700718 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P28700703 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P28700732 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P28700740 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P28700745 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P28700706 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P28700705 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P28700699 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P28700708 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P28700748 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P28700737 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P28700720 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P28700729 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P28700746 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P28700714 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P28700728 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P28700738 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P28700717 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P28700723 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P28700710 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P28700716 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P28700739 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P28700743 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P28700725 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P28700701 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P28700742 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P28700730 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P28700715 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P28700713 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P28700735 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P28700722 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P28700704 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 244A (G4415A) A_67_P02594626 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 244A (G4415A) A_53_P117752 - -
          Whole Mouse Genome G4122A A_52_P423296 BC096459.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_52_P423296 BC096585.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_52_P423296 BC024087.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_52_P423296 NM_001166350.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_52_P423296 NM_199314.2 mouse_transcriptome
          Agilent Mouse Developmental Microarray 44K G2519A Option 002 A_66_P115901 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 105A (G4416A) A_53_P117752 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P10132972 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P09978184 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P09978188 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P09978187 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P09978186 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P09748921 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28700671 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28700745 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28700635 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28700748 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28700682 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28700628 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28700690 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28700642 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28700641 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28700649 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28700638 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28700621 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28700604 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28700705 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28700687 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28700700 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28700724 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28700722 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28700675 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28700626 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28700714 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28700750 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28700713 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28700738 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28700694 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28700608 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28700754 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28700715 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28700632 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28700747 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28700717 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28700683 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28700663 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28700735 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28700756 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28700647 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28700673 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28700751 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28700729 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28700609 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28700716 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28700707 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28700664 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28700718 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28700630 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28700660 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28700602 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28700737 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28700739 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28700666 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28700652 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28700685 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28700708 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28700740 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28700648 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28700600 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28700637 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28700743 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28700688 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28700645 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28700656 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28700710 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28700697 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28700703 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28700625 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28700725 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28700732 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28700701 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28700686 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28700692 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28700639 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28700670 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28700757 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28700623 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28700644 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28700605 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28700661 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28700636 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28700706 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28700720 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28700728 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28700659 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P28700628 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P10324830 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P28700732 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P28700728 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P28700638 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P28700740 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P28700675 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P28700683 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P10032887 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P28700746 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P10234680 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P10132975 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P10324823 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P28700671 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P28700680 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P28700635 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P28700670 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P28700703 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P28700692 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P28700722 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P10119597 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P28700704 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P28700715 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P10000846 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P28700754 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P28700708 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P28700724 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P28700625 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P10119598 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P28700630 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P28700685 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P28700706 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P28700757 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P10234683 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P28700623 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P28700701 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P10354196 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P28700718 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P28700626 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P10354198 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P28700686 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P28700690 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P10000851 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P28700679 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P28700673 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P28700756 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P28700713 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P28700705 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P10234685 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P28700714 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P28700723 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P28700745 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P28700735 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P28700677 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P28700755 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P28700750 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P09978184 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P28700720 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P10198156 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P28700743 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P28700710 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P28700694 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P28700751 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P10266010 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P10324837 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P10324844 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P28700682 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P10352299 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P28700739 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P09987592 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P10132974 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10402419 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10402420 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10402417 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10402416 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10402421 - -
          Affymetrix HT MG-430 PM Array Plate 1435887_PM_at - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.1 ST Array 10402415 - -
          Mouse Genome 430 2.0 Array 1435887_at - -
          Mouse Genome 430 2.0 Array 1435887_PM_at - -
          Affymetrix GeneChip Mouse Genome 430 2.0 Array 380780_PM_at - -
          Affymetrix GeneChip Mouse Genome 430 2.0 Array 380780_at - -
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1200015911.mm.1 NM_001166350.1.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1200015911.mm.1 NM_001166350.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1200015911.mm.1 NM_199314.2.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1200015911.mm.1 NM_199314.2 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1200015911.mm.1 TC1200002535.mm.1 MTA TC
          Mouse Expression Set 430 1435887_at - -
          Mouse Expression Set 430 1435887_PM_at - -
          Murine Genome U74v2 Set 137551_PM_at - -
          Murine Genome U74v2 Set 137551_at - -
          Affymetrix HT Mouse Genome 430B Array 1435887_at - -
          Affymetrix HT Mouse Genome 430B Array 1435887_PM_at - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          ABI Mouse Genome Survey Microarray 554149 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          MouseWG-6 v2 Expression BeadChip 1980300 - -
          Illumina mouse-6 v1.0 expression beadchip 1980300 - -
          Illumina mouseRef-8 v1.0 expression beadchip 0001980300 - -
          Illumina mouseRef-8 v1.1 expression beadchip ILMN_2704097 - -
          Illumina mouse-6 v1.1 expression beadchip ILMN_2704097 - -
          Illumina mouse-6 v1.1 expression beadchip ILMN_1241100 - -
          mouse-6 v1.1 (Illumina) scl00380780.1_292-S - -
          Illumina Sentrix mouse-6.v1 bead array 1980300 - -
          Illumina Sentrix MouseRef-8 Expression BeadChip scl00380780.1_292-S - -
          Illumina Sentrix Mouse-6 Expression BeadChip (2) 1980300 - -
          MouseRef-8 v2 Expression BeadChip ILMN_2704097 - -
          Illumina MouseWG-6 v2.0 expression beadchip ILMN_2704097 - -

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Argentina flag icon
          Argentina

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-64dd947b88-zdkzh:80/100.66.76.145:80.
          git-commit: 0f46c0ba67a87c24f5ac662a3edafcaba07cd08c
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.45.0-Offline