Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
  • Productos
    • Consumibles de laboratorio
    • Equipos de laboratorio
    • Instrumentos de Laboratorio
    • Clínica y Diagnóstico
    • Cromatografía
    • Espectrometría de Masas
    • Cultivo Celular
    • Análisis Celular
    • Anticuerpos
    • Ver todas las categorías de producto
  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Servicios para Empresas
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Inspección de seguridad alimentaria Servicios
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Estatus del pedido
            • Productos personalizados y proyectos​
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Mm01330123_s1
          See other OLFR354 GE Assays ›
          Gene Symbol:
          Olfr354
          Gene Name:
          olfactory receptor 354
          Gene Aliases:
          MOR127-4
          Chromosome Location:
          Chr.2: 36906948 - 36907901 on Build GRCm38
          Species:
          Mouse
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Mm01330123_s1
          Best Coverage
          Size
          Availability Made To Order
          Catalog # 4351372
          Price 435.00
          Your Price
          Online offer: 408.65
          408.65
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Symbol: Olfr354
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NM_146939.1 NP_667150.1 1 834 76
          GenBank mRNA BC119279.1 - 1 871 8734028 76
          BC119283.1 - 1 871 8734032 76

          Back To Top

          More Information


          Additional Information:

          Based on assay re-evaluation, this assay may detect genomic DNA. Please contact Tech Support if you need more information.

          Set Membership:

          Ambion siRNA available Amplicon length between 71 and 85 G-protein coupled receptor 3' Most Mammalian Gene Collection Detect Genomic DNA Recommended Assay Mus musculus 1700 Both primers and probe map within a single exon

          Matching Ambion siRNAs:

          Click here to find siRNAs for Gene Olfr354

          Panther Classification:

          Molecular Function -

          transmembrane signal receptor

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          G-protein coupled receptor signaling pathway
          sensory perception of smell
          detection of chemical stimulus involved in sensory perception
          detection of chemical stimulus involved in sensory perception of smell
          transmembrane signaling receptor activity
          olfactory receptor activity

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix ABI Illumina

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_55_P1965248 NM_146939.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_55_P1965248 BC119279.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_55_P1965248 BC119283.1 mouse_transcriptome
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 44K G4426B A_53_P113247 - -
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_55_P1965248 NM_146939.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_55_P1965248 BC119279.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_55_P1965248 BC119283.1 mouse_transcriptome
          Agilent Genotypic Technology designed "Custom Agilent Mus Musculus 8x15k GE Microarray (AMADID-016270) " A_51_P374335 NM_146939.1 mouse_transcriptome
          Agilent Genotypic Technology designed "Custom Agilent Mus Musculus 8x15k GE Microarray (AMADID-016270) " A_51_P374335 BC119279.1 mouse_transcriptome
          Agilent Genotypic Technology designed "Custom Agilent Mus Musculus 8x15k GE Microarray (AMADID-016270) " A_51_P374335 BC119283.1 mouse_transcriptome
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P21140420 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P21140408 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P21140413 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P21140416 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P21140440 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P21140436 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P21140431 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P21140418 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P21140442 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P21140434 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P21140438 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P21140424 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P21140435 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P21140414 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P21140410 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P21140422 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P21140419 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P21140427 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P21140412 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P21140439 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P21140426 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P21140429 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P21140433 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P21140423 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 244A (G4415A) A_53_P113247 - -
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P374335 NM_146939.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P374335 BC119279.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P374335 BC119283.1 mouse_transcriptome
          Agilent Mouse Developmental Microarray 44K G2519A Option 002 A_66_P108704 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 105A (G4416A) A_53_P113247 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P01669293 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P01669304 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P01669289 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P01669300 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P01669303 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P01669290 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21140453 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21140436 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21140458 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21140438 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21140426 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21140448 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21140420 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21140422 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21140434 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21140410 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21140431 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21140412 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21140429 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21140423 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21140427 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21140435 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21140439 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21140441 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21140433 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21140416 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21140413 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21140424 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21140418 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21140408 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P01669282 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P02235256 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21140448 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21140454 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21140441 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21140426 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21140420 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21140423 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21140438 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21140413 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21140440 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21140439 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21140429 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21140452 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P01227031 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21140442 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21140453 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21140435 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21140410 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21140450 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21140431 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21140436 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21140433 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21140424 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21140427 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21140419 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10471764 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10471765 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.1 ST Array 10471763 - -
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0200006042.mm.1 TC0200000673.mm.1 MTA TC
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          ABI Mouse Genome Survey Microarray 646052 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          MouseWG-6 v2 Expression BeadChip 1770373 - -
          Illumina mouse-6 v1.0 expression beadchip 1770373 - -
          Illumina mouseRef-8 v1.0 expression beadchip 0001770373 - -
          Illumina mouseRef-8 v1.1 expression beadchip ILMN_2665980 - -
          Illumina mouse-6 v1.1 expression beadchip ILMN_2665980 - -
          mouse-6 v1.1 (Illumina) scl5048.1.1_31-S - -
          Illumina Sentrix mouse-6.v1 bead array 1770373 - -
          Illumina Sentrix MouseRef-8 Expression BeadChip scl5048.1.1_31-S - -
          Illumina Sentrix Mouse-6 Expression BeadChip (2) 1770373 - -
          MouseRef-8 v2 Expression BeadChip ILMN_2665980 - -
          Illumina MouseWG-6 v2.0 expression beadchip ILMN_2665980 - -

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Unity Lab Services
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          México flag icon
          México

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-55ff9ddd88-lffdw:80/100.66.79.31:80.
          git-commit: d366ff9721d93504b2ac26a183b2b3e3d0e7d9ec
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.42.0-2026.01.03-1.0