Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
  • Productos
    • Consumibles de laboratorio
    • Equipos de laboratorio
    • Instrumentos de Laboratorio
    • Clínica y Diagnóstico
    • Cromatografía
    • Espectrometría de Masas
    • Cultivo Celular
    • Análisis Celular
    • Anticuerpos
    • Ver todas las categorías de producto
  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Pedidos
            • Productos y proyectos personalizados
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Mm01330191_s1
          See other OLFR358 GE Assays ›
          Gene Symbol:
          Olfr358
          Gene Name:
          olfactory receptor 358
          Gene Aliases:
          GA_x6K02T2NLDC-33697309-33696317, MOR159-4
          Chromosome Location:
          Chr.2: 37004620 - 37005612 on Build GRCm38
          Species:
          Mouse
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Mm01330191_s1
          Best Coverage
          Size
          Availability Made To Order
          Catalog # 4351372
          Price 435.00
          Your Price
          Online offer: 408.65
          408.65
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Symbol: Olfr358
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NM_207235.1 NP_997118.1 1 905 67
          GenBank mRNA BC119215.1 - 1 940 8733964 67
          BC119217.1 - 1 940 8733966 67

          Back To Top

          More Information


          Updated Mapping Information

          This assay targets the same location as MTA transcript cluster(s) TC0200003389.mm.1

          Set Membership:

          Ambion siRNA available Amplicon length less than or equal to 70 G-protein coupled receptor 3' Most Mammalian Gene Collection Detect Genomic DNA Recommended Assay Mus musculus 1700 Both primers and probe map within a single exon

          Matching Ambion siRNAs:

          Click here to find siRNAs for Gene Olfr358

          Panther Classification:

          Molecular Function -

          transmembrane signal receptor

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          G-protein coupled receptor signaling pathway
          sensory perception of smell
          detection of chemical stimulus involved in sensory perception of smell
          olfactory receptor activity

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix ABI Illumina

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_55_P2169029 NM_207235.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_55_P2169029 BC119215.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_55_P2169029 BC119217.1 mouse_transcriptome
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 44K G4426B A_53_P150957 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 44K G4426B A_53_P118007 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 44K G4426B A_53_P144731 - -
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_55_P2169029 NM_207235.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_55_P2169029 BC119215.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_55_P2169029 BC119217.1 mouse_transcriptome
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 244A (G4415A) A_53_P144731 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 244A (G4415A) A_53_P118007 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 244A (G4415A) A_53_P150957 - -
          Agilent Mouse Developmental Microarray 44K G2519A Option 002 A_66_P108868 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 105A (G4416A) A_53_P150957 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 105A (G4416A) A_53_P144731 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 105A (G4416A) A_53_P118007 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21140630 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21140684 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21140596 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21140615 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21140685 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21140676 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21140691 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21140645 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21140601 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21140617 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21140627 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21140650 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21140593 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21140648 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21140664 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21140604 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21140679 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21140602 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21140671 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21140612 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21140611 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21140606 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21140598 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21140621 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21140628 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21140614 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21140689 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21140609 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21140616 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21140618 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21140674 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21140625 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21140632 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21140659 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21140667 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21140686 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21140682 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21140646 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21140642 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21140680 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21140663 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21140661 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21140668 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21140695 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21140693 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21140636 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21140666 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21140622 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21140624 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21140676 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P01453749 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21140695 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21140674 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P01400807 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21140641 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21140682 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P02003531 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21140659 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21140693 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21140642 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21140691 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21140661 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21140664 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21140645 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21140665 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21140668 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21140684 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21140637 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21140686 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21140638 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21140646 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21140697 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21140689 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21140671 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21140685 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21140636 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P01953777 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21140680 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21140657 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21140644 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21140648 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21140666 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21140667 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21140679 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10482130 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.1 ST Array 10482129 - -
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0200029112.mm.1 TC0200003389.mm.1 MTA TC
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0200029111.mm.1 NM_207235.1.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0200029111.mm.1 NM_207235.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0200029111.mm.1 TC0200003389.mm.1 MTA TC
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0200029110.mm.1 TC0200003389.mm.1 MTA TC
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          ABI Mouse Genome Survey Microarray 604888 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Illumina mouse-6 v1.0 expression beadchip 6370148 - -
          Illumina mouseRef-8 v1.0 expression beadchip 0006370148 - -
          Illumina mouseRef-8 v1.1 expression beadchip ILMN_2631135 - -
          Illumina mouse-6 v1.1 expression beadchip ILMN_2631135 - -
          mouse-6 v1.1 (Illumina) scl0227789.1_182-S - -
          Illumina Sentrix mouse-6.v1 bead array 6370148 - -
          Illumina Sentrix MouseRef-8 Expression BeadChip scl0227789.1_182-S - -
          Illumina Sentrix Mouse-6 Expression BeadChip (2) 6370148 - -
          MouseRef-8 v2 Expression BeadChip ILMN_2631135 - -
          Illumina MouseWG-6 v2.0 expression beadchip ILMN_2631135 - -

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Chile flag icon
          Chile

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-green-7d94cb4b65-6wvps:80/100.66.75.98:80.
          git-commit: c9e08c96761173abe34e68f880379696776a4827
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.44.1-2026.02.97.1.0