Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
  • Productos
    • Consumibles de laboratorio
    • Equipos de laboratorio
    • Instrumentos de Laboratorio
    • Clínica y Diagnóstico
    • Cromatografía
    • Espectrometría de Masas
    • Cultivo Celular
    • Análisis Celular
    • Anticuerpos
    • Ver todas las categorías de producto
  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Pedidos
            • Productos y proyectos personalizados
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Mm01330456_g1
          See other BC029214 GE Assays ›
          Gene Symbol:
          BC029214
          Gene Name:
          cDNA sequence BC029214
          Gene Aliases:
          D930050G13Rik, Paxx
          Chromosome Location:
          Chr.2: 25455120 - 25461399 on Build GRCm38
          Species:
          Mouse
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Mm01330456_g1
          Best Coverage
          Size
          Availability Made To Order
          Catalog # 4351372
          Price
          Your Price
          Online offer:
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Symbol: BC029214
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NM_153557.1 NP_705785.1 5 - 6 679 106
          GenBank mRNA AK053101.1 - 3 - 4 291 106
          BC029214.1 - 5 - 6 679 4161391 106

          Back To Top

          More Information


          Updated Mapping Information

          This assay targets the same location as MTA transcript cluster(s) TC0200003148.mm.1

          Set Membership:

          Ambion siRNA available Amplicon length greater than or equal to 101 3' Most Mammalian Gene Collection Detect Genomic DNA Recommended Assay Mus musculus 1700 Probe spans exons

          Matching Ambion siRNAs:

          Click here to find siRNAs for Gene BC029214

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          DNA repair
          double-strand break repair via nonhomologous end joining
          cellular response to DNA damage stimulus
          DNA ligation involved in DNA repair
          protein homodimerization activity

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix ABI Illumina

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P21072308 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P21072309 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P21072313 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P21072312 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P21072310 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P21072314 - -
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_55_P2085806 AK053101.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_55_P1991295 BC029214.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_55_P1991295 NM_153557.1 mouse_transcriptome
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 865088 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 44K G4426B A_53_P116183 - -
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_55_P2085806 AK053101.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_55_P1991295 BC029214.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_55_P1991295 NM_153557.1 mouse_transcriptome
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P21072325 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P21072345 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P21072347 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P21072314 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P21072318 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P21072351 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P21072321 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P21072341 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P21072324 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P21072348 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P21072343 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P21072306 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P21072300 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P21072303 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P21072336 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P21072337 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P21072315 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P21072298 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P21072350 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P21072332 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P21072339 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P21072308 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P21072334 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P21072352 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P21072346 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P21072338 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P21072330 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P21072310 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P21072323 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P21072327 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P21072349 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P21072313 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P21072319 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P21072335 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P21072301 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P21072316 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P21072294 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 244A (G4415A) A_53_P116183 - -
          Whole Mouse Genome G4122A A_52_P521042 BC029214.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_52_P521042 AK053101.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_52_P521042 NM_153557.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_52_P521042 AK046066.1 mouse_transcriptome
          Agilent Mouse Developmental Microarray 44K G2519A Option 002 A_66_P124799 - -
          Agilent Mouse Developmental Microarray 44K G2519A Option 002 A_66_P115028 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 105A (G4416A) A_53_P116183 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P02001974 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P02001924 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P02001934 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P02001955 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P02001963 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P02001959 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P02001948 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P21072313 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P21072310 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P21072314 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P21072308 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P21072309 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P21072312 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21072281 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21072368 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21072284 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21072286 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21072314 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21072288 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21072303 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21072355 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21072370 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21072240 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21072252 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21072257 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21072335 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21072239 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21072246 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21072319 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21072336 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21072378 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21072275 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21072313 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21072330 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21072334 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21072341 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21072380 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21072238 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21072264 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21072362 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21072254 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21072345 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21072277 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21072315 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21072269 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21072260 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21072388 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21072386 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21072382 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21072348 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21072256 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21072346 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21072366 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21072387 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21072272 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21072300 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21072343 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21072251 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21072352 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21072318 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21072279 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21072249 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21072262 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21072351 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21072310 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21072375 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21072283 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21072266 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21072369 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21072357 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21072268 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21072360 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21072241 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21072332 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21072321 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21072364 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21072384 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21072373 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21072359 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21072306 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21072338 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21072316 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21072236 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21072243 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21072250 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21072298 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21072367 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21072324 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21072350 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21072308 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21072294 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21072301 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21072261 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21072339 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21072325 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P01640545 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21072325 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P01640505 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P02001975 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21072300 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P01433522 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P01640539 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21072315 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21072316 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P01640542 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21072306 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21072321 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21072324 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21072313 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21072352 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21072343 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21072334 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P02001923 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21072294 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21072328 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21072345 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P02001903 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21072338 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P01640547 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P01640549 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P02001959 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P01640499 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21072308 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P02001924 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P02001955 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21072339 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21072332 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21072348 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10480728 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10480730 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10480731 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10480727 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10480729 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10480733 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10480726 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10480732 - -
          Affymetrix HT MG-430 PM Array Plate 1442351_PM_a_at - -
          Affymetrix HT MG-430 PM Array Plate 1455596_PM_a_at - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.1 ST Array 10480725 - -
          Mouse Genome 430 2.0 Array 1442351_PM_a_at - -
          Mouse Genome 430 2.0 Array 1455596_PM_a_at - -
          Mouse Genome 430 2.0 Array 1442351_a_at - -
          Mouse Genome 430 2.0 Array 1455596_a_at - -
          Affymetrix GeneChip Mouse Genome 430 2.0 Array 227622_at - -
          Affymetrix GeneChip Mouse Genome 430 2.0 Array 227622_PM_at - -
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0200026005.mm.1 NM_153557.1.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0200026005.mm.1 NM_153557.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0200026005.mm.1 TC0200003148.mm.1 MTA TC
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0200026013.mm.1 NM_153557.1.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0200026013.mm.1 NM_153557.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0200026013.mm.1 TC0200003148.mm.1 MTA TC
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0200026004.mm.1 NM_153557.1.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0200026004.mm.1 NM_153557.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0200026004.mm.1 TC0200003148.mm.1 MTA TC
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0200026008.mm.1 NM_153557.1.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0200026008.mm.1 NM_153557.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0200026008.mm.1 TC0200003148.mm.1 MTA TC
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0200026003.mm.1 NM_153557.1.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0200026003.mm.1 NM_153557.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0200026003.mm.1 TC0200003148.mm.1 MTA TC
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0200026007.mm.1 NM_153557.1.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0200026007.mm.1 NM_153557.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0200026007.mm.1 TC0200003148.mm.1 MTA TC
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0200026015.mm.1 NM_153557.1.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0200026015.mm.1 NM_153557.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0200026015.mm.1 TC0200003148.mm.1 MTA TC
          Affymetrix HT Mouse Genome 430B Array 1442351_a_at - -
          Affymetrix HT Mouse Genome 430B Array 1442351_PM_a_at - -
          Affymetrix HT Mouse Genome 430B Array 1455596_PM_a_at - -
          Affymetrix HT Mouse Genome 430B Array 1455596_a_at - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          ABI Mouse Genome Survey Microarray 532500 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          MouseWG-6 v2 Expression BeadChip 3390397 - -
          MouseWG-6 v2 Expression BeadChip 101980528 - -
          Illumina mouse-6 v1.0 expression beadchip 101980528 - -
          Illumina mouse-6 v1.0 expression beadchip 3390397 - -
          Illumina mouseRef-8 v1.0 expression beadchip 0003390397 - -
          Illumina mouseRef-8 v1.1 expression beadchip ILMN_2768209 - -
          Illumina mouse-6 v1.1 expression beadchip ILMN_2768209 - -
          Illumina mouse-6 v1.1 expression beadchip ILMN_1260026 - -
          mouse-6 v1.1 (Illumina) scl00227622.2_208-S - -
          Illumina Sentrix mouse-6.v1 bead array 101980528 - -
          Illumina Sentrix mouse-6.v1 bead array 3390397 - -
          Illumina Sentrix MouseRef-8 Expression BeadChip scl00227622.2_208-S - -
          Illumina Sentrix Mouse-6 Expression BeadChip (2) 101980528 - -
          Illumina Sentrix Mouse-6 Expression BeadChip (2) 3390397 - -
          MouseRef-8 v2 Expression BeadChip ILMN_2768209 - -
          Illumina MouseWG-6 v2.0 expression beadchip ILMN_2768209 - -
          Illumina Sentrix Mouse-6 Expression BeadChip (3) scl00227622.2_208-S - -

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Chile flag icon
          Chile

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-green-7b6576f7bc-t4kr2:80/100.66.77.141:80.
          git-commit: 6d309ebe7a31b2ceadeb87f43b473eebab110cf3
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.46.0-2026.03.11-1.0