Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
  • Productos
    • Consumibles de laboratorio
    • Equipos de laboratorio
    • Instrumentos de Laboratorio
    • Clínica y Diagnóstico
    • Cromatografía
    • Espectrometría de Masas
    • Cultivo Celular
    • Análisis Celular
    • Anticuerpos
    • Veja todas as categorias de produtos
  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Inspección de seguridad alimentaria Servicios
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Pedidos
            • Productos y proyectos personalizados
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Mm01333512_g1
          See other TMEM141 GE Assays ›
          Gene Symbol:
          Tmem141
          Gene Name:
          transmembrane protein 141
          Gene Aliases:
          1110065P14Rik, AI663999, D2Ertd217e
          Chromosome Location:
          Chr.2: 25620066 - 25622039 on Build GRCm38
          Species:
          Mouse
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Mm01333512_g1
          Best Coverage
          Size
          Availability Inventoried
          Catalog # 4331182
          Price
          Your Price
          Online offer:
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Symbol: Tmem141
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NM_001040130.3 NP_001035219.2 3 - 4 220 84
          NM_001109993.1 NP_001103463.1 2 - 3 482 84
          GenBank mRNA AK004380.1 - 3 - 4 222 84
          BC048537.1 - 2 - 3 417 6532162 84
          BY704611.1 - 3 - 4 221 84
          CD774285.1 - 2 - 3 84

          Back To Top

          More Information


          Updated Mapping Information

          This assay targets the same location as MTA transcript cluster(s) TC0200003164.mm.1

          Set Membership:

          Amplicon length between 71 and 85 Mammalian Gene Collection Detect Genomic DNA Recommended Assay Mus musculus 1700 Inventoried Probe spans exons

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          biological_process
          molecular_function

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix ABI Illumina

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P348183 CD774285.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P348183 NM_001109993.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P348183 AI852650.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P348183 AK004380.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P348183 NM_001040130.3 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P348183 CD774285.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P348183 NM_001109993.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P348183 AI852650.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P348183 AK004380.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P348183 NM_001040130.3 mouse_transcriptome
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 692469 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 44K G4426B A_53_P126600 - -
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P348183 CD774285.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P348183 NM_001109993.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P348183 AI852650.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P348183 AK004380.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P348183 NM_001040130.3 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P348183 CD774285.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P348183 NM_001109993.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P348183 AI852650.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P348183 AK004380.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P348183 NM_001040130.3 mouse_transcriptome
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P21073400 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P21073408 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P21073404 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P21073422 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P21073413 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P21073431 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P21073406 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P21073402 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P21073427 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P21073401 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P21073419 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P21073411 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P21073412 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P21073416 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P21073425 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P21073415 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P21073429 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P21073399 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P21073396 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P21073417 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 244A (G4415A) A_53_P126600 - -
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P348183 CD774285.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P348183 NM_001109993.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P348183 AI852650.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P348183 AK004380.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P348183 NM_001040130.3 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P348183 CD774285.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P348183 NM_001109993.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P348183 AI852650.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P348183 AK004380.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P348183 NM_001040130.3 mouse_transcriptome
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 105A (G4416A) A_53_P126600 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P01836336 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P02108743 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P01836334 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21073399 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21073345 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21073356 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21073465 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21073425 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21073412 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21073339 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21073397 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21073406 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21073466 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21073349 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21073443 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21073334 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21073354 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21073332 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21073429 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21073439 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21073446 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21073358 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21073348 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21073460 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21073431 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21073394 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21073470 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21073457 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21073463 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21073471 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21073413 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21073404 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21073467 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21073351 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21073478 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21073336 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21073454 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21073352 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21073475 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21073328 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21073481 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21073441 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21073327 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21073416 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21073329 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21073411 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21073450 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21073341 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21073448 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21073427 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21073473 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21073422 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21073408 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21073333 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21073338 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21073453 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21073402 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21073400 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21073397 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21073408 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21073422 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21073402 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P02244101 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21073415 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P02244103 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21073425 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21073427 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21073400 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21073417 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21073394 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21073392 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21073399 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P02153851 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21073419 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P01836334 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21073411 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21073406 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P02244108 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21073404 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21073393 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21073396 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P01836336 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10480843 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10480846 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10480844 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10480847 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10480845 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10480848 - -
          Affymetrix HT MG-430 PM Array Plate 1435258_PM_at - -
          Affymetrix HT MG-430 PM Array Plate 1435259_PM_s_at - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.1 ST Array 10480842 - -
          Mouse Genome 430 2.0 Array 1435259_s_at - -
          Mouse Genome 430 2.0 Array 1435258_PM_at - -
          Mouse Genome 430 2.0 Array 1435259_PM_s_at - -
          Mouse Genome 430 2.0 Array 1435258_at - -
          Affymetrix GeneChip Mouse Genome 430 2.0 Array 51875_at - -
          Affymetrix GeneChip Mouse Genome 430 2.0 Array 51875_PM_at - -
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0200026246.mm.1 NM_001040130.3.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0200026246.mm.1 NM_001040130.3 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0200026246.mm.1 NM_001109993.1.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0200026246.mm.1 NM_001109993.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0200026246.mm.1 TC0200003164.mm.1 MTA TC
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0200026247.mm.1 NM_001040130.3.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0200026247.mm.1 NM_001040130.3 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0200026247.mm.1 NM_001109993.1.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0200026247.mm.1 NM_001109993.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0200026247.mm.1 TC0200003164.mm.1 MTA TC
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0200026250.mm.1 NM_001040130.3.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0200026250.mm.1 NM_001040130.3 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0200026250.mm.1 NM_001109993.1.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0200026250.mm.1 NM_001109993.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0200026250.mm.1 TC0200003164.mm.1 MTA TC
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0200026248.mm.1 NM_001040130.3.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0200026248.mm.1 NM_001040130.3 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0200026248.mm.1 NM_001109993.1.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0200026248.mm.1 NM_001109993.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0200026248.mm.1 TC0200003164.mm.1 MTA TC
          Mouse Expression Set 430 1435259_PM_s_at - -
          Mouse Expression Set 430 1435259_s_at - -
          Mouse Expression Set 430 1435258_at - -
          Mouse Expression Set 430 1435258_PM_at - -
          Murine Genome U74v2 Set 93232_at - -
          Murine Genome U74v2 Set 93232_PM_at - -
          Mouse Genome 430A 2.0 Array 1435259_s_at - -
          Mouse Genome 430A 2.0 Array 1435258_PM_at - -
          Mouse Genome 430A 2.0 Array 1435258_at - -
          Mouse Genome 430A 2.0 Array 1435259_PM_s_at - -
          Affymetrix HT Mouse Genome 430A Array 1435258_at - -
          Affymetrix HT Mouse Genome 430A Array 1435259_PM_s_at - -
          Affymetrix HT Mouse Genome 430A Array 1435258_PM_at - -
          Affymetrix HT Mouse Genome 430A Array 1435259_s_at - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          ABI Mouse Genome Survey Microarray 837715 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Illumina mouse-6 v1.1 expression beadchip ILMN_2507494 - -
          MouseRef-8 v2 Expression BeadChip ILMN_2923707 - -
          Illumina MouseWG-6 v2.0 expression beadchip ILMN_2923707 - -

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Argentina flag icon
          Argentina

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-64dd947b88-zdkzh:80/100.66.76.145:80.
          git-commit: 0f46c0ba67a87c24f5ac662a3edafcaba07cd08c
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.45.0-Offline