Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
  • Productos
    • Consumibles de laboratorio
    • Equipos de laboratorio
    • Instrumentos de Laboratorio
    • Clínica y Diagnóstico
    • Cromatografía
    • Espectrometría de Masas
    • Cultivo Celular
    • Análisis Celular
    • Anticuerpos
    • Ver todas las categorías de producto
  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Pedidos
            • Productos y proyectos personalizados
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Mm01336782_g1
          See other 4930568D16RIK GE Assays ›
          Gene Symbol:
          4930568D16Rik
          Gene Name:
          RIKEN cDNA 4930568D16 gene
          Gene Aliases:
          Ggta1l1
          Chromosome Location:
          Chr.2: 35354218 - 35367729 on Build GRCm38
          Species:
          Mouse
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Mm01336782_g1
          Best Coverage
          Size
          Availability Made To Order
          Catalog # 4351372
          Price 435.00
          Your Price
          Online offer: 408.65
          408.65
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Symbol: 4930568D16Rik
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NM_029463.1 NP_083739.1 5 - 6 406 104
          GenBank mRNA AK016248.1 - 5 - 6 407 104

          Back To Top

          More Information


          Updated Mapping Information

          This assay targets the same location as MTA transcript cluster(s) TC0200003363.mm.1

          Set Membership:

          Amplicon length greater than or equal to 101 3' Most Detect Genomic DNA Recommended Assay Mus musculus 1700 Probe spans exons

          Panther Classification:

          Molecular Function -

          glycosyltransferase

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          carbohydrate metabolic process
          biological_process
          molecular_function
          transferase activity
          transferase activity, transferring glycosyl groups
          transferase activity, transferring hexosyl groups
          metal ion binding
          N-acetyllactosaminide 3-alpha-galactosyltransferase activity

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix ABI Illumina

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P353524 NM_029463.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P353524 AK016248.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P353524 NM_029463.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P353524 AK016248.1 mouse_transcriptome
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 44K G4426B A_53_P156142 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 44K G4426B A_53_P139636 - -
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P353524 NM_029463.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P353524 AK016248.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P353524 NM_029463.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P353524 AK016248.1 mouse_transcriptome
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 244A (G4415A) A_53_P156142 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 244A (G4415A) A_53_P139636 - -
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P353524 NM_029463.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P353524 AK016248.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P353524 NM_029463.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P353524 AK016248.1 mouse_transcriptome
          Agilent Mouse Developmental Microarray 44K G2519A Option 002 A_66_P121425 - -
          Agilent Mouse Developmental Microarray 44K G2519A Option 002 A_66_P130227 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 105A (G4416A) A_53_P139636 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 105A (G4416A) A_53_P156142 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21133160 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P02235396 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21133169 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21133151 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21133152 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21133162 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P02085708 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21133163 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21133168 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21133155 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21133150 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21133165 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21133193 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21133192 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21133194 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21133189 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21133164 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P01970597 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix HT MG-430 PM Array Plate 1432199_PM_at - -
          Mouse Genome 430 2.0 Array 1432199_PM_at - -
          Mouse Genome 430 2.0 Array 1432199_at - -
          Affymetrix GeneChip Mouse Genome 430 2.0 Array 75859_at - -
          Affymetrix GeneChip Mouse Genome 430 2.0 Array 75859_PM_at - -
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0200028944.mm.1 NM_029463.1.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0200028944.mm.1 NM_029463.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0200028944.mm.1 TC0200003363.mm.1 MTA TC
          Mouse Expression Set 430 1432199_at - -
          Mouse Expression Set 430 1432199_PM_at - -
          Affymetrix HT Mouse Genome 430B Array 1432199_PM_at - -
          Affymetrix HT Mouse Genome 430B Array 1432199_at - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          ABI Mouse Genome Survey Microarray 792311 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Illumina mouse-6 v1.0 expression beadchip 3840750 - -
          Illumina mouseRef-8 v1.0 expression beadchip 0003840750 - -
          Illumina mouseRef-8 v1.1 expression beadchip ILMN_2668942 - -
          Illumina mouse-6 v1.1 expression beadchip ILMN_2668942 - -
          mouse-6 v1.1 (Illumina) scl19398.6.1_60-S - -
          Illumina Sentrix mouse-6.v1 bead array 3840750 - -
          Illumina Sentrix MouseRef-8 Expression BeadChip scl19398.6.1_60-S - -
          Illumina Sentrix Mouse-6 Expression BeadChip (2) 3840750 - -
          Illumina MouseWG-6 v2.0 expression beadchip ILMN_2668942 - -

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Chile flag icon
          Chile

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-64dd947b88-fkn7b:80/100.66.79.246:80.
          git-commit: 0f46c0ba67a87c24f5ac662a3edafcaba07cd08c
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.45.0-Offline