Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
  • Productos
    • Consumibles de laboratorio
    • Equipos de laboratorio
    • Instrumentos de Laboratorio
    • Clínica y Diagnóstico
    • Cromatografía
    • Espectrometría de Masas
    • Cultivo Celular
    • Análisis Celular
    • Anticuerpos
    • Ver todas las categorías de producto
  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Pedidos
            • Productos y proyectos personalizados
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Mm01337005_m1
          See other ISM1 GE Assays ›
          Gene Symbol:
          Ism1
          Gene Name:
          isthmin 1 homolog (zebrafish)
          Gene Aliases:
          5430433G21Rik, Ism
          Chromosome Location:
          Chr.2: 139675007 - 139758581 on Build GRCm38
          Species:
          Mouse
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Mm01337005_m1
          Best Coverage
          Size
          Availability Made To Order
          Catalog # 4351372
          Price
          Your Price
          Online offer:
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Symbol: Ism1
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NM_001276489.1 NP_001263418.1 5 - 6 1362 63
          GenBank mRNA AK077398.1 - 5 - 6 1363 63

          Back To Top

          More Information


          Updated Mapping Information

          This assay targets the same location as MTA transcript cluster(s) TC0200002089.mm.1

          Set Membership:

          Amplicon length less than or equal to 70 Protease 3' Most Recommended Assay Mus musculus 1700 Probe spans exons

          Gene Ontology Categories:

          Function(s)

          negative regulation of angiogenesis

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix ABI Illumina

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P352385 AK077398.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P352385 NM_001126490.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P352385 AK077398.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P352385 NM_001126490.1 mouse_transcriptome
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 130739 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 964150 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 743690 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 657143 BC030406.1 genbank_mrna_mouse
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 692017 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 775630 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 110741 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 688486 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 685085 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 563056 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 181330 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 738730 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 23286 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 611954 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 782248 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 720323 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 613592 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 172407 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 729636 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 798387 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 306312 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 65743 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 186892 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 890655 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 772929 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 617739 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 589002 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 460066 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 628093 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 325618 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 76727 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 387512 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 540863 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 772493 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 552655 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 624509 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 323895 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 310860 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 454121 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 647564 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 508876 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 558233 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 659142 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 802678 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 408869 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 134959 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 4x180K 53046 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 4x180K 114540 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 4x180K 106087 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 4x180K 152293 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 4x180K 92442 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 4x180K 22269 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 4x180K 121909 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 4x180K 5498 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 4x180K 134603 - -
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P352385 AK077398.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P352385 NM_001126490.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P352385 AK077398.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P352385 NM_001126490.1 mouse_transcriptome
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 244A (G4415A) A_67_P04713254 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 244A (G4415A) A_67_P04713378 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 244A (G4415A) A_67_P04713319 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 244A (G4415A) A_67_P00508449 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 244A (G4415A) A_67_P04713408 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 244A (G4415A) A_67_P04713356 - -
          Whole Mouse Genome G4122A A_52_P145582 AK044859.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P352385 AK077398.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P352385 NM_001126490.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P352385 AK077398.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P352385 NM_001126490.1 mouse_transcriptome
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 105A (G4416A) A_67_P04713356 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21680320 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21680335 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21680325 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21680686 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P01651192 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21680366 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21680596 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P02067264 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P01183540 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21680475 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P01183537 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21680319 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21680332 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21680480 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21680514 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P02067255 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21680600 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P01239747 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P01741911 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21680380 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P02006334 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21680318 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21680494 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21680282 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21680498 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21680312 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21680392 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21680679 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21680344 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P02141634 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P02067263 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P01392079 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21680492 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P02160001 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21680407 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21680696 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P01392075 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P01457800 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21680342 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21680322 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21680502 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21680473 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21680329 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21680483 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21680485 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21680594 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P01239749 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21680501 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P01909212 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21680305 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21680331 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21680487 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P02107814 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P01863624 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21680279 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21680699 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21680678 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P01909208 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P02006321 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P02107819 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21680369 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21680687 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21680490 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21680586 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21680308 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P01647015 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21680593 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P01183533 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21680403 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21680309 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21680337 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21680372 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21680410 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21680604 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21680478 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21680685 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21680470 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21680597 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P02107813 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21680688 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P01284192 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21680601 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21680497 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21680378 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21680705 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21680324 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21680476 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21680682 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21680582 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P01239743 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21680693 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P01752364 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21680275 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P02091579 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21680314 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21680505 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P02107815 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P01239748 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21680510 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21680479 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21680399 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21680339 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P02107820 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P01457803 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21680326 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P02267423 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21680278 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21680315 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21680343 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21680583 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P01423134 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21680690 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21680496 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21680581 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21680681 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21680381 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21680411 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21680469 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21680579 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21680412 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21680394 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21680589 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21680405 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21680499 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21680591 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21680701 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10476566 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10476561 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10476568 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10476562 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10476563 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10476567 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10476565 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10476564 - -
          Affymetrix HT MG-430 PM Array Plate 1436987_PM_at - -
          Affymetrix HT MG-430 PM Array Plate 1436988_PM_at - -
          Affymetrix HT MG-430 PM Array Plate 1439052_PM_at - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.1 ST Array 10476560 - -
          Mouse Genome 430 2.0 Array 1436988_at - -
          Mouse Genome 430 2.0 Array 1439052_at - -
          Mouse Genome 430 2.0 Array 1436988_PM_at - -
          Mouse Genome 430 2.0 Array 1436987_at - -
          Mouse Genome 430 2.0 Array 1436987_PM_at - -
          Mouse Genome 430 2.0 Array 1439052_PM_at - -
          Affymetrix GeneChip Mouse Genome 430 2.0 Array 319909_at - -
          Affymetrix GeneChip Mouse Genome 430 2.0 Array 319909_PM_at - -
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0200016653.mm.1 NM_001276489.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0200016653.mm.1 TC0200002089.mm.1 MTA TC
          Mouse Expression Set 430 1436988_PM_at - -
          Mouse Expression Set 430 1436988_at - -
          Mouse Expression Set 430 1436987_at - -
          Mouse Expression Set 430 1436987_PM_at - -
          Affymetrix HT Mouse Genome 430B Array 1439052_PM_at - -
          Affymetrix HT Mouse Genome 430B Array 1436988_at - -
          Affymetrix HT Mouse Genome 430B Array 1436988_PM_at - -
          Affymetrix HT Mouse Genome 430B Array 1436987_at - -
          Affymetrix HT Mouse Genome 430B Array 1436987_PM_at - -
          Affymetrix HT Mouse Genome 430B Array 1439052_at - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          ABI Mouse Genome Survey Microarray 581904 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Illumina mouseRef-8 v1.1 expression beadchip ILMN_2728134 - -
          Illumina mouse-6 v1.1 expression beadchip ILMN_2728134 - -

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Chile flag icon
          Chile

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-green-7d94cb4b65-4lm45:80/100.66.75.98:80.
          git-commit: c9e08c96761173abe34e68f880379696776a4827
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.44.1-2026.02.97.1.0