Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Faça o login
Não tem uma conta? Criar Conta​
  • Produtos
    • Consumíveis de Laboratório
    • Equipamentos de Laboratório
    • Instrumentos de Laboratório
    • Clínica & Diagnóstico
    • Cromatografia
    • Espectrômetria de Massas
    • Cultura Celular
    • Análise Celular
    • Anticorpos
    • Biologia Molecular & Análise de Ácidos Nucleicos
    • Produtos Ácidos Nucleicos Específicos de Sequência
    • Veja todas as categorias de produtos
  • Aplicações
    • Cultura Celular e Transfecção
    • Citometria de Fluxo
    • Pesquisa em Oncologia
    • Cromatografia
    • Sequenciamento
    • PCR
    • Soluções Laboratoriais
    • Diagnóstico de Alergias
    • Veja todas as aplicações e técnicas
  • Serviços
    • Serviços de Instrumentos e Equipamentos de Laboratório
    • Serviços Personalizados
    • Serviços de Treinamento
    • Informática de Laboratório em Nível Empresarial
    • Serviços Financeiros e de Arrendamento
    • CDMO & Serviços de Ensaios Clínicos
    • Veja todas as serviços
  • Ajuda e suporte
    • Cadastre-se em nosso site
    • Como fazer o pedido
    • Entre em Contato Conosco
    • Mudança de Localização do Site
    • Veja todos os tópicos de ajuda e suporte
  • Popular
    • Our Instagram
      Nosso Instagram
    • Our Facebook
      Nosso Facebook
    • Blog Behind the Bench
      Blog Behind the Bench
    • Customer Experience Center (CEC)
      Customer Experience Center (CEC)
    • Ecommerce Exclusives
  • Quem atendemos
    • Setor de Biotecnologia
    • Indústria Biofarmacêutica
    • CDMO
    • Diagnósticos Laboratoriais
    • Ciência Industrial e Aplicada
  • Ofertas especiais
  • Fale Conosco
  • Pedido rápido
  • Documentos e certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Search All
Search button
          • Fale Conosco
          • Pedido rápido
          • Faça o login
            Faça o login
            Não tem uma conta? Criar Conta​
            • Conta
            • Status do pedido
            • Produtos Customizados & Projetos
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Mm01337558_m1
          See other TBPL2 GE Assays ›
          Gene Symbol:
          Tbpl2
          Gene Name:
          TATA box binding protein like 2
          Gene Aliases:
          Gm348, Trf3
          Chromosome Location:
          Chr.2: 24071366 - 24096595 on Build GRCm38
          Species:
          Mouse
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Mm01337558_m1
          Best Coverage
          Size
          Availability Inventoried
          Catalog # 4331182
          Price 284.00
          Your Price
          Online offer: 266.65
          266.65
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Symbol: Tbpl2
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NM_001289689.1 NP_001276618.1 4 - 5 769 59
          NM_199059.2 NP_951014.1 4 - 5 769 59
          NR_110359.1 4 - 5 769 59
          GenBank mRNA AY457924.1 - 4 - 5 769 59
          BC100305.1 - 4 - 5 726 30931957 59
          BC119160.1 - 4 - 5 747 8733909 59
          BC144904.1 - 4 - 5 747 9053452 59
          BC144905.1 - 4 - 5 747 59

          Back To Top

          More Information


          Updated Mapping Information

          This assay targets the same location as MTA transcript cluster(s) TC0200003110.mm.1

          Set Membership:

          Ambion siRNA available Amplicon length less than or equal to 70 Mammalian Gene Collection Recommended Assay Mus musculus 1700 Inventoried Probe spans exons

          Matching Ambion siRNAs:

          Click here to find siRNAs for Gene Tbpl2

          Panther Classification:

          Molecular Function -

          general transcription factor

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          transcription, DNA-templated
          DNA-templated transcription, initiation
          regulation of transcription, DNA-templated
          multicellular organism development
          negative regulation of transcription, DNA-templated
          DNA binding
          transcription factor activity, sequence-specific DNA binding
          protein binding

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix ABI Illumina

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_55_P2139276 NM_199059.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_55_P2139276 AY457924.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_55_P2139276 BC100305.1 mouse_transcriptome
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 716700 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 891451 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 266821 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 498471 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 424239 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 833468 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 236900 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 211295 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 767975 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 520717 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 910064 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 514662 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 385623 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 315358 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 4x180K 91560 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 4x180K 85513 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 44K G4426B A_53_P163707 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 44K G4426B A_53_P149040 - -
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_55_P2139276 NM_199059.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_55_P2139276 AY457924.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_55_P2139276 BC100305.1 mouse_transcriptome
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P21064307 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P21064297 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P21064305 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P21064270 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P21064278 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P21064285 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P21064264 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P21064287 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P21064313 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P21064284 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P21064299 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P21064302 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P21064314 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P21064310 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P21064266 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P21064303 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P21064275 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P21064288 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P21064279 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P21064282 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P21064273 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P21064306 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P21064277 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P21064295 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P21064293 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P21064269 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P21064268 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P21064265 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 244A (G4415A) A_53_P163707 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 244A (G4415A) A_67_P04454060 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 244A (G4415A) A_67_P04454046 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 244A (G4415A) A_53_P149040 - -
          Whole Mouse Genome G4122A A_52_P621860 BC119160.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_52_P621860 NM_199059.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_52_P621860 AY457924.1 mouse_transcriptome
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 105A (G4416A) A_53_P149040 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 105A (G4416A) A_53_P163707 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P01938230 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P01741913 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P01938226 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P01938227 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21064170 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21064270 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21064227 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21064245 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21064191 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21064202 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21064295 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21064178 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21064222 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21064320 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21064285 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21064277 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21064279 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21064254 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21064220 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21064206 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21064216 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21064329 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21064224 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21064163 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21064273 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21064299 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21064142 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21064305 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21064199 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21064212 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21064144 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21064233 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21064195 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21064293 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21064327 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21064325 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21064232 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21064337 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21064259 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21064171 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21064204 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21064328 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21064316 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21064161 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21064287 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21064218 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21064297 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21064319 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21064249 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21064181 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21064310 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21064207 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21064187 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21064208 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21064185 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21064260 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21064236 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21064313 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21064302 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21064303 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21064306 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21064282 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21064264 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21064155 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21064246 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21064175 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21064164 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21064215 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21064137 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21064226 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21064238 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21064243 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21064335 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21064189 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21064230 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21064147 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21064148 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21064135 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21064150 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21064153 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21064332 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21064242 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21064314 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21064210 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21064265 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21064323 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21064193 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21064165 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21064240 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21064268 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21064158 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21064167 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21064249 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21064254 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21064325 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21064302 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21064265 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21064314 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21064297 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21064233 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P01181450 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21064293 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21064284 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21064291 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21064310 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21064303 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21064259 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P01181451 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21064321 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21064319 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21064279 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21064305 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21064242 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P01906147 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21064260 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21064257 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21064245 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21064299 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21064287 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21064251 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21064274 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21064308 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21064236 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21064264 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21064270 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21064331 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P01335388 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P02148986 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21064323 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21064306 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P01938227 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21064316 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21064295 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P01480493 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21064313 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21064232 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P01810348 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21064269 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21064246 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21064240 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21064273 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21064277 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P01630856 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21064238 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21064285 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10480469 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10480476 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10480470 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10480473 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10480474 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10480472 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10480471 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10480475 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.1 ST Array 10480468 - -
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0200025423.mm.1 NM_001289689.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0200025423.mm.1 NM_199059.2 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0200025423.mm.1 NR_110359.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0200025423.mm.1 TC0200003110.mm.1 MTA TC
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          ABI Mouse Genome Survey Microarray 498018 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          MouseWG-6 v2 Expression BeadChip 1850671 - -
          Illumina mouse-6 v1.0 expression beadchip 1850671 - -
          Illumina mouseRef-8 v1.0 expression beadchip 0001850671 - -
          Illumina mouseRef-8 v1.1 expression beadchip ILMN_2516015 - -
          Illumina mouse-6 v1.1 expression beadchip ILMN_2516015 - -
          mouse-6 v1.1 (Illumina) scl0227606.2_11-S - -
          Illumina Sentrix mouse-6.v1 bead array 1850671 - -
          Illumina Sentrix MouseRef-8 Expression BeadChip scl0227606.2_11-S - -
          Illumina Sentrix Mouse-6 Expression BeadChip (2) 1850671 - -
          MouseRef-8 v2 Expression BeadChip ILMN_2516015 - -
          Illumina MouseWG-6 v2.0 expression beadchip ILMN_2516015 - -

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Status do pedido
          • Ajuda para pedidos
          • Pedido rápido
          • Supply Center
          • eProcurement
          Suporte Plus Icon Minus Icon
          • Ajuda e suporte
          • Entre em Contato
          • Centros de Suporte Técnico
          • Obter Documentos e Certificados
          • Informe um Problema no Site
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizagem
          • Promoções
          • Eventos & Webinars
          • Mídia Sociais
          Sobre a Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Sobre Nós Sobre Nós
          • Carreiras Carreiras
          • Investidores Investidores
          • Sala de Impresa Sala de Impresa
          • Responsabilidade Social Responsabilidade Social
          • Marcas
          • Políticas e avisos
          Nosso Portfólio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Brasil flag icon
          Brasil

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-green-7d94cb4b65-6wvps:80/100.66.75.98:80.
          git-commit: c9e08c96761173abe34e68f880379696776a4827
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.44.1-2026.02.97.1.0