Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
  • Productos
    • Consumibles de laboratorio
    • Equipos de laboratorio
    • Instrumentos de Laboratorio
    • Clínica y Diagnóstico
    • Cromatografía
    • Espectrometría de Masas
    • Cultivo Celular
    • Análisis Celular
    • Anticuerpos
    • Ver todas las categorías de producto
  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Inspección de seguridad alimentaria Servicios
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Estatus del pedido
            • Productos personalizados y proyectos​
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Mm01338764_s1
          See other OLFR1278 GE Assays ›
          Gene Symbol:
          Olfr1278
          Gene Name:
          olfactory receptor 1278
          Gene Aliases:
          MOR245-11
          Chromosome Location:
          Chr.2: 111292270 - 111293211 on Build GRCm38
          Species:
          Mouse
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Mm01338764_s1
          Best Coverage
          Size
          Availability Made To Order
          Catalog # 4351372
          Price
          Your Price
          Online offer:
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Symbol: Olfr1278
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NM_146394.1 NP_666506.1 1 567 146

          Back To Top

          More Information


          Additional Information:

          Based on assay re-evaluation, this assay may detect genomic DNA. Please contact Tech Support if you need more information.

          Set Membership:

          Ambion siRNA available Amplicon length greater than or equal to 101 G-protein coupled receptor 3' Most Detect Genomic DNA Recommended Assay Mus musculus 1700 Both primers and probe map within a single exon

          Matching Ambion siRNAs:

          Click here to find siRNAs for Gene Olfr1278

          Panther Classification:

          Molecular Function -

          transmembrane signal receptor

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          G-protein coupled receptor signaling pathway
          sensory perception of smell
          detection of chemical stimulus involved in sensory perception
          detection of chemical stimulus involved in sensory perception of smell
          transmembrane signaling receptor activity
          olfactory receptor activity

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix ABI Illumina

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_55_P2083123 NM_146394.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_55_P2083123 NM_146394.1 mouse_transcriptome
          Agilent Genotypic Technology designed "Custom Agilent Mus Musculus 8x15k GE Microarray (AMADID-016270) " A_51_P368911 NM_146394.1 mouse_transcriptome
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P21524737 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P21524716 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P21524745 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P21524739 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P21524718 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P21524711 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P21524728 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P21524723 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P21524746 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P21524730 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P21524721 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P21524708 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P21524735 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P21524732 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P21524731 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P21524727 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P21524715 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P21524712 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P21524743 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P21524714 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P21524726 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P21524709 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P21524733 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P21524713 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P21524710 - -
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P368911 NM_146394.1 mouse_transcriptome
          Agilent Mouse Developmental Microarray 44K G2519A Option 002 A_66_P140366 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P01310028 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P01310014 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P01310037 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P01310045 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P01310021 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P01310044 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21524710 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21524758 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21524728 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21524733 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21524749 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21524768 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21524715 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21524712 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21524761 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21524745 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21524763 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21524723 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21524765 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21524760 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21524735 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21524776 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21524751 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21524778 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21524708 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21524716 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21524721 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21524718 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21524732 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21524772 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21524771 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21524743 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21524709 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21524777 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21524756 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21524714 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21524726 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21524754 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21524731 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21524727 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21524774 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21524732 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21524751 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21524733 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P01310019 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21524714 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21524707 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21524743 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21524731 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21524708 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21524749 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21524746 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P01310039 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P01310044 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P01310026 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21524747 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21524710 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21524728 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21524712 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21524709 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21524715 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21524718 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21524727 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21524730 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P01710831 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21524726 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P01310032 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21524721 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10474482 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.1 ST Array 10474481 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          ABI Mouse Genome Survey Microarray 481412 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          MouseWG-6 v2 Expression BeadChip 2640017 - -
          Illumina mouse-6 v1.0 expression beadchip 2640017 - -
          Illumina mouseRef-8 v1.0 expression beadchip 0002640017 - -
          Illumina mouseRef-8 v1.1 expression beadchip ILMN_2684538 - -
          Illumina mouse-6 v1.1 expression beadchip ILMN_2684538 - -
          mouse-6 v1.1 (Illumina) scl20496.1.1_30-S - -
          Illumina Sentrix mouse-6.v1 bead array 2640017 - -
          Illumina Sentrix MouseRef-8 Expression BeadChip scl20496.1.1_30-S - -
          Illumina Sentrix Mouse-6 Expression BeadChip (2) 2640017 - -
          MouseRef-8 v2 Expression BeadChip ILMN_2684538 - -
          Illumina MouseWG-6 v2.0 expression beadchip ILMN_2684538 - -

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          México flag icon
          México

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-green-7d94cb4b65-6wvps:80/100.66.75.98:80.
          git-commit: c9e08c96761173abe34e68f880379696776a4827
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.44.1-2026.02.97.1.0