Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
로그인
회원이 아니신가요? 계정 생성하기
  • 모든 제품 주문
    • 항체
    • Oligos, Primers, Probes and Genes
    • TaqMan Real-Time PCR 분석
    • 피펫 및 피펫 팁
    • 실험실용 원심분리기
    • 초저온 냉동고
    • 분광학
    • 비이커
    • PCR 장비 및 용품
    • 제품 카테고리 전체보기
  • 응용 분야 및 기법
    • 세포 분석
    • 실험실 장비
    • Real-Time PCR
    • PCR
    • 크로마토그래피
    • 세포 배양 및 트랜스펙션
    • DNA/RNA 추출과 분석
    • 단백질 생물학
    • 유세포분석
    • 화학 제품
    • 응용 분야 및 기법 전체보기
  • 서비스
    • 맞춤형 서비스
    • 엔터프라이즈급 실험실 정보 처리
    • 360° CDMO 및 CRO 서비스
    • CDMO 서비스
    • 임상시험 CRO 서비스
    • 장비 서비스
    • 교육 서비스
    • Unity Lab Services
    • 서비스 전체 보기
  • 지원
    • 고객센터
    • 문의하기
    • 시험성적서(COA) 및 적합성 인증서(COC)
    • Safety Data Sheets (SDS)
    • 매뉴얼
    • 인용 및 참고 문헌
    • 기기 지원
    • 기술 자료/제품 FAQ
    • 학습 센터
    • 지원 메뉴 전체보기
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • 문의하기
  • 빠른 주문
  • 주문 현황
  • 제품 문서 검색
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

전체검색
Search button
          • 주문 현황
          • 빠른주문
          • 로그인
            로그인
            회원이 아니신가요? 계정 생성하기
            • 계정정보
            • 주문내역조회
            • 커스텀제품 및 프로젝트
            • Services Central
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Mm01338927_s1
          See other PPP1R26 GE Assays ›
          Gene Symbol:
          Ppp1r26
          Gene Name:
          protein phosphatase 1, regulatory subunit 26
          Gene Aliases:
          Gm347, Kiaa0649, mKIAA0649
          Chromosome Location:
          Chr.2: 28446155 - 28455508 on Build GRCm38
          Species:
          Mouse
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Mm01338927_s1
          Best Coverage
          Size
          재고 정보 주문접수 후 제작
          Catalog # 4351372
          제품 정가 435.00
          Your Price
          온라인 행사가: 408.65
          408.65
          공급가 확인 ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay 상세 정보

          Gene Symbol: Ppp1r26
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NM_001005420.1 NP_001005420.1 3 2450 71
          GenBank mRNA AK147361.1 - 1 5045 71
          AK172993.1 - 1 2208 71
          BC070440.1 - 3 2450 30362439 71

          Back To Top

          추가 정보


          Additional Information:

          Based on assay re-evaluation, this assay may detect genomic DNA. Please contact Tech Support if you need more information.

          Set Membership:

          Ambion siRNA available Amplicon length between 71 and 85 3' Most Mammalian Gene Collection Detect Genomic DNA Recommended Assay Mus musculus 1700 Both primers and probe map within a single exon

          Matching Ambion siRNAs:

          Click here to find siRNAs for Gene Ppp1r26

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          negative regulation of phosphatase activity
          protein phosphatase inhibitor activity
          phosphatase binding

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix ABI Illumina

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P21091209 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P21091208 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P21091203 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P21091206 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P21091205 - -
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_55_P1999473 AK147361.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_55_P1999473 AK172993.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_55_P1999473 BC070440.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_55_P1999473 NM_001005420.1 mouse_transcriptome
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 90956 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 318666 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 689009 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 710820 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 4x180K 6592 - -
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_55_P1999473 AK147361.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_55_P1999473 AK172993.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_55_P1999473 BC070440.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_55_P1999473 NM_001005420.1 mouse_transcriptome
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P21091210 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P21091191 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P21091219 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P21091207 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P21091211 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P21091205 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P21091213 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P21091222 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P21091216 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P21091227 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P21091200 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P21091199 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P21091208 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P21091214 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P21091197 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P21091203 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P21091194 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P21091209 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P21091228 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P21091193 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P21091232 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P21091224 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P21091231 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P21091202 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P21091188 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 244A (G4415A) A_67_P00330575 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 244A (G4415A) A_67_P00330584 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 105A (G4416A) A_67_P00330584 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P02179020 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P02179022 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P02179019 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P02179021 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P02179017 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P21091203 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P21091208 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P21091205 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P21091206 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P21091209 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21091284 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21091180 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21091276 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21091301 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21091203 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21091258 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21091232 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21091303 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21091275 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21091213 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21091294 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21091285 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21091278 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21091199 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21091311 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21091252 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21091291 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21091245 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21091298 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21091191 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21091308 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21091313 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21091224 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21091207 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21091250 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21091289 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21091266 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21091270 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21091178 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21091271 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21091264 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21091300 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21091268 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21091287 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21091282 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21091228 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21091255 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21091210 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21091234 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21091263 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21091290 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21091185 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21091279 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21091209 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21091197 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21091208 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21091222 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21091200 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21091295 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21091243 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21091256 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21091179 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21091297 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21091231 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21091265 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21091183 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21091307 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21091293 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21091202 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21091205 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21091251 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21091215 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21091310 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21091260 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21091194 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21091214 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21091227 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21091191 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P02030105 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21091253 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21091241 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P02204179 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21091224 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P02204163 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P01419148 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21091183 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21091222 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21091231 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P01338292 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21091264 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21091213 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21091214 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21091178 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21091194 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P02179022 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P02204162 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21091227 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P02204143 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21091220 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21091184 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P01419150 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21091197 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21091252 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21091200 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P02179020 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P01692135 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21091234 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21091270 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21091265 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21091258 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21091243 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21091202 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21091266 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21091249 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21091195 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21091189 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21091245 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P02179023 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21091260 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P02204164 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21091251 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21091262 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21091179 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21091199 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21091246 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P01781122 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21091268 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10470544 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10470545 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10470546 - -
          Affymetrix HT MG-430 PM Array Plate 1435473_PM_at - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.1 ST Array 10470543 - -
          Mouse Genome 430 2.0 Array 1435473_at - -
          Mouse Genome 430 2.0 Array 1435473_PM_at - -
          Affymetrix GeneChip Mouse Genome 430 2.0 Array 241289_PM_at - -
          Affymetrix GeneChip Mouse Genome 430 2.0 Array 241289_at - -
          Mouse Expression Set 430 1435473_PM_at - -
          Mouse Expression Set 430 1435473_at - -
          Murine Genome U74v2 Set 137090_PM_at - -
          Murine Genome U74v2 Set 137090_at - -
          Affymetrix HT Mouse Genome 430B Array 1435473_PM_at - -
          Affymetrix HT Mouse Genome 430B Array 1435473_at - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          ABI Mouse Genome Survey Microarray 349485 - -
          ABI Mouse Genome Survey Microarray 663060 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Illumina mouse-6 v1.1 expression beadchip ILMN_1238599 - -
          MouseRef-8 v2 Expression BeadChip ILMN_2911307 - -
          Illumina MouseWG-6 v2.0 expression beadchip ILMN_2911307 - -

          Back To Top

          관련 제품

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          온라인 주문 Plus Icon Minus Icon
          • 주문 현황
          • 주문 지원
          • 빠른 주문
          • Supply Center
          • eProcurement
          지원 Plus Icon Minus Icon
          • Help and Support
          • 고객 센터
          • 기술 지원 센터
          • 제품 문서 검색
          • 사이트 문제 보고
          교육 및 이벤트 Plus Icon Minus Icon
          • 교육 센터
          • 프로모션
          • 이벤트 및 웨비나
          • 소셜 미디어
          About Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • 소개 소개
          • 채용 채용
          • 투자자 투자자
          • 뉴스 뉴스
          • 사회적 책임 사회적 책임
          • Trademarks
          • 공정거래 공정거래
          • 정책 및 고지
          Our Portfolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Unity Lab Services
          • Patheon
          • PPD
          • 이용 약관
          • 개인정보 처리방침
          • 가격 및 운임 정책
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Korea flag icon
          Korea

          고객센터 문의 | 평일 09:00~18:00
          1661-9555   |   Live Chat   |   카카오톡 상담

           

          장비 서비스 문의 | 평일 09:00~18:00
          1661-5055   |   Live Chat

          고객센터 문의 | 평일 09:00~18:00
          1661-9555   |   Live Chat   |   카카오톡 상담

           

          장비 서비스 문의 | 평일 09:00~18:00
          1661-5055   |   Live Chat

          고객센터 문의 | 평일 09:00~18:00
          1661-9555   |   Live Chat   |   카카오톡 상담

           

          장비 서비스 문의 | 평일 09:00~18:00
          1661-5055   |   Live Chat

          써모 피셔 사이언티픽 코리아 주식회사
          대표자 : 석수진
          사업자 등록번호 : 117-81-46910
          입금계좌 : 하나은행 336-890014-06204
          (예금주 : 써모피셔사이언티픽코리아 주식회사)

           

          써모 피셔 사이언티픽 솔루션스 유한회사
          대표자 : 석수진
          사업자 등록번호 : 114-86-04783
          입금계좌 : 신한은행 140-004-396660
          (예금주 : 써모피셔사이언티픽솔루션스 유한회사)

           

          주소 : 서울시 강남구 광평로 281 수서오피스빌딩 12층 06349 | 통신판매업신고번호 : 2015-서울강남-00898

          ISMS Logo

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-green-b49b87d85-8dsbr:80/100.66.76.150:80.
          git-commit: 5b8c860b7cdb41e9cfe07630520f6b51e109d38e
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.47.0-Offline