Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
로그인
회원이 아니신가요? 계정 생성하기
  • 모든 제품 주문
    • 항체
    • Oligos, Primers, Probes and Genes
    • TaqMan Real-Time PCR 분석
    • 피펫 및 피펫 팁
    • 실험실용 원심분리기
    • 초저온 냉동고
    • 분광학
    • 비이커
    • PCR 장비 및 용품
    • 제품 카테고리 전체보기
  • 응용 분야 및 기법
    • 세포 분석
    • 실험실 장비
    • Real-Time PCR
    • PCR
    • 크로마토그래피
    • 세포 배양 및 트랜스펙션
    • DNA/RNA 추출과 분석
    • 단백질 생물학
    • 유세포분석
    • 화학 제품
    • 응용 분야 및 기법 전체보기
  • 서비스
    • 맞춤형 서비스
    • 엔터프라이즈급 실험실 정보 처리
    • 360° CDMO 및 CRO 서비스
    • CDMO 서비스
    • 임상시험 CRO 서비스
    • 장비 서비스
    • 교육 서비스
    • Unity Lab Services
    • 서비스 전체 보기
  • 지원
    • 고객센터
    • 문의하기
    • 시험성적서(COA) 및 적합성 인증서(COC)
    • Safety Data Sheets (SDS)
    • 매뉴얼
    • 인용 및 참고 문헌
    • 기기 지원
    • 기술 자료/제품 FAQ
    • 학습 센터
    • 지원 메뉴 전체보기
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • 문의하기
  • 빠른 주문
  • 주문 현황
  • 제품 문서 검색
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

전체검색
Search button
          • 주문 현황
          • 빠른주문
          • 로그인
            로그인
            회원이 아니신가요? 계정 생성하기
            • 계정정보
            • 주문내역조회
            • 커스텀제품 및 프로젝트
            • Services Central
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Mm01339027_s1
          See other OLFR366 GE Assays ›
          Gene Symbol:
          Olfr366
          Gene Name:
          olfactory receptor 366
          Gene Aliases:
          MOR138-5P, MOR138-6
          Chromosome Location:
          Chr.2: 37219491 - 37220420 on Build GRCm38
          Species:
          Mouse
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Mm01339027_s1
          Best Coverage
          Size
          재고 정보 주문접수 후 제작
          Catalog # 4351372
          제품 정가 435.00
          Your Price
          온라인 행사가: 408.65
          408.65
          공급가 확인 ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay 상세 정보

          Gene Symbol: Olfr366
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NM_001005569.1 NP_001005569.1 1 817 117

          Back To Top

          추가 정보


          Additional Information:

          Based on assay re-evaluation, this assay may detect genomic DNA. Please contact Tech Support if you need more information.

          Set Membership:

          Ambion siRNA available Amplicon length greater than or equal to 101 G-protein coupled receptor 3' Most Detect Genomic DNA Recommended Assay Mus musculus 1700 Both primers and probe map within a single exon

          Matching Ambion siRNAs:

          Click here to find siRNAs for Gene Olfr366

          Panther Classification:

          Molecular Function -

          transmembrane signal receptor

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          G-protein coupled receptor signaling pathway
          sensory perception of smell
          detection of chemical stimulus involved in sensory perception
          detection of chemical stimulus involved in sensory perception of smell
          olfactory receptor activity

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix ABI Illumina

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_52_P68633 NM_001005569.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_52_P68633 NM_001005569.1 mouse_transcriptome
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 617754 - -
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_52_P68633 NM_001005569.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_52_P68633 NM_001005569.1 mouse_transcriptome
          Agilent Genotypic Technology designed "Custom Agilent Mus Musculus 8x15k GE Microarray (AMADID-016270) " A_52_P68633 NM_001005569.1 mouse_transcriptome
          Agilent Genotypic Technology designed "Custom Agilent Mus Musculus 8x15k GE Microarray (AMADID-016270) " A_52_P68633 NM_001005569.1 mouse_transcriptome
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P21141351 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P21141334 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P21141326 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P21141346 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P21141339 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P21141328 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P21141329 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P21141321 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P21141350 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P21141341 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P21141347 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P21141337 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P21141335 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P21141355 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P21141345 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P21141319 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P21141331 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P21141338 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P21141352 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P21141342 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P21141343 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P21141320 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P21141323 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P21141348 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P21141324 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P21141332 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P21141356 - -
          Whole Mouse Genome G4122A A_52_P68633 NM_001005569.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_52_P68633 NM_001005569.1 mouse_transcriptome
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21141318 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21141308 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21141355 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21141335 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21141338 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21141339 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21141331 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21141337 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21141350 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21141316 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21141334 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21141299 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21141345 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21141347 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21141343 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21141306 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21141321 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21141351 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21141326 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21141328 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21141301 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21141320 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21141302 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21141304 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21141312 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21141310 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21141362 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21141341 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21141348 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21141362 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21141297 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21141346 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21141329 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21141360 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21141302 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21141337 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21141316 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21141334 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21141358 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21141320 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21141343 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21141355 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P01741432 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21141310 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21141339 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21141357 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21141345 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21141348 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21141335 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21141301 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21141341 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21141306 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21141331 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21141328 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21141303 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21141338 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21141332 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21141314 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21141330 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21141304 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21141351 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21141308 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P01739564 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P01741429 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21141299 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21141312 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P01549739 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21141313 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21141356 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21141296 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21141350 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21141347 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21141352 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21141318 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10471779 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.1 ST Array 10471778 - -
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0200006055.mm.1 NM_001005569.1.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0200006055.mm.1 NM_001005569.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0200006055.mm.1 TC0200000682.mm.1 MTA TC
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          ABI Mouse Genome Survey Microarray 738197 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Illumina mouse-6 v1.1 expression beadchip ILMN_2527376 - -
          MouseRef-8 v2 Expression BeadChip ILMN_2800264 - -
          Illumina MouseWG-6 v2.0 expression beadchip ILMN_2800264 - -

          Back To Top

          관련 제품

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          온라인 주문 Plus Icon Minus Icon
          • 주문 현황
          • 주문 지원
          • 빠른 주문
          • Supply Center
          • eProcurement
          지원 Plus Icon Minus Icon
          • Help and Support
          • 고객 센터
          • 기술 지원 센터
          • 제품 문서 검색
          • 사이트 문제 보고
          교육 및 이벤트 Plus Icon Minus Icon
          • 교육 센터
          • 프로모션
          • 이벤트 및 웨비나
          • 소셜 미디어
          About Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • 소개 소개
          • 채용 채용
          • 투자자 투자자
          • 뉴스 뉴스
          • 사회적 책임 사회적 책임
          • Trademarks
          • 공정거래 공정거래
          • 정책 및 고지
          Our Portfolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Unity Lab Services
          • Patheon
          • PPD
          • 이용 약관
          • 개인정보 처리방침
          • 가격 및 운임 정책
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Korea flag icon
          Korea

          고객센터 문의 | 평일 09:00~18:00
          1661-9555   |   Live Chat   |   카카오톡 상담

           

          장비 서비스 문의 | 평일 09:00~18:00
          1661-5055   |   Live Chat

          고객센터 문의 | 평일 09:00~18:00
          1661-9555   |   Live Chat   |   카카오톡 상담

           

          장비 서비스 문의 | 평일 09:00~18:00
          1661-5055   |   Live Chat

          고객센터 문의 | 평일 09:00~18:00
          1661-9555   |   Live Chat   |   카카오톡 상담

           

          장비 서비스 문의 | 평일 09:00~18:00
          1661-5055   |   Live Chat

          써모 피셔 사이언티픽 코리아 주식회사
          대표자 : 석수진
          사업자 등록번호 : 117-81-46910
          입금계좌 : 하나은행 336-890014-06204
          (예금주 : 써모피셔사이언티픽코리아 주식회사)

           

          써모 피셔 사이언티픽 솔루션스 유한회사
          대표자 : 석수진
          사업자 등록번호 : 114-86-04783
          입금계좌 : 신한은행 140-004-396660
          (예금주 : 써모피셔사이언티픽솔루션스 유한회사)

           

          주소 : 서울시 강남구 광평로 281 수서오피스빌딩 12층 06349 | 통신판매업신고번호 : 2015-서울강남-00898

          ISMS Logo

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-green-7d94cb4b65-6wvps:80/100.66.75.98:80.
          git-commit: c9e08c96761173abe34e68f880379696776a4827
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.44.1-2026.02.97.1.0