Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
  • Productos
    • Consumibles de laboratorio
    • Equipos de laboratorio
    • Instrumentos de Laboratorio
    • Clínica y Diagnóstico
    • Cromatografía
    • Espectrometría de Masas
    • Cultivo Celular
    • Análisis Celular
    • Anticuerpos
    • Veja todas as categorias de produtos
  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Inspección de seguridad alimentaria Servicios
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Pedidos
            • Productos y proyectos personalizados
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Mm01340319_m1
          See other ABHD8 GE Assays ›
          Gene Symbol:
          Abhd8
          Gene Name:
          abhydrolase domain containing 8
          Gene Aliases:
          0910001L24Rik, AB030191
          Chromosome Location:
          Chr.8: 71456700 - 71463657 on Build GRCm38
          Species:
          Mouse
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Mm01340319_m1
          Best Coverage
          Size
          Availability Made To Order
          Catalog # 4351372
          Price 435.00
          Your Price
          Online offer: 408.65
          408.65
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Symbol: Abhd8
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NM_022419.3 NP_071864.2 4 - 5 1309 69
          GenBank mRNA AB030191.1 - 4 - 5 1299 69
          AK003090.1 - 4 - 5 1297 69
          AK080618.1 - 4 - 5 1308 69
          AK155503.1 - 4 - 5 1309 69
          AK184390.1 - 1 - 2 69
          AK207815.1 - 1 - 2 85 69
          AK209444.1 - 1 - 2 85 69
          BC026540.1 - 4 - 5 1258 5050705 69

          Back To Top

          More Information


          Updated Mapping Information

          This assay targets the same location as MTA transcript cluster(s) TC0800002425.mm.1

          Set Membership:

          Ambion siRNA available Amplicon length less than or equal to 70 3' Most Mammalian Gene Collection Recommended Assay Mus musculus Probe spans exons

          Matching Ambion siRNAs:

          Click here to find siRNAs for Gene Abhd8

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          biological_process
          molecular_function
          catalytic activity
          GPI-anchor transamidase activity
          hydrolase activity
          coenzyme F390-A hydrolase activity
          coenzyme F390-G hydrolase activity

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix Illumina

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P25956919 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P25956921 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P25956924 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P25956908 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P25956918 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P25956917 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P25956923 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P25956909 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P25956920 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P25956922 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P25956911 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P25956910 - -
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P368543 BC026540.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P368543 AK155503.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P368543 AK080618.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P368543 AK003090.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P368543 NM_022419.3 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P368543 BC026540.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P368543 AK155503.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P368543 AK080618.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P368543 AK003090.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P368543 NM_022419.3 mouse_transcriptome
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 233561 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 944502 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 66589 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 254875 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 4x180K 11127 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 44K G4426B A_53_P133633 - -
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P368543 BC026540.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P368543 AK155503.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P368543 AK080618.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P368543 AK003090.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P368543 NM_022419.3 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P368543 BC026540.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P368543 AK155503.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P368543 AK080618.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P368543 AK003090.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P368543 NM_022419.3 mouse_transcriptome
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P25956905 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P25956909 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P25956928 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P25956923 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P25956931 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P25956912 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P25956924 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P25956903 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P25956933 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P25956927 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P25956922 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P25956906 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P25956915 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P25956913 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P25956918 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P25956930 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P25956925 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P25956911 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P25956920 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P25956929 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P25956907 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P25956902 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P25956926 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 244A (G4415A) A_53_P133633 - -
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P368543 BC026540.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P368543 AK155503.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P368543 AK080618.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P368543 AK003090.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P368543 NM_022419.3 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P368543 BC026540.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P368543 AK155503.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P368543 AK080618.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P368543 AK003090.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P368543 NM_022419.3 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_52_P671534 AK037669.1 mouse_transcriptome
          Agilent Mouse Developmental Microarray 44K G2519A Option 002 A_66_P111476 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 105A (G4416A) A_53_P133633 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P07010733 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P07010736 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P07010750 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P07010732 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P07010743 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P07010770 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P07010751 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P07010740 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P25956909 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P25956922 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P25956917 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P25956923 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P25956918 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P25956911 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P25956910 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P25956924 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P25956919 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P25956921 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P25956908 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P25956920 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25956933 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25956898 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25956969 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25956979 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25956949 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25956946 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25956940 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25956887 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25956881 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25956911 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25956952 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25956868 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25956894 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25956923 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25956929 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25956962 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25956958 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25956873 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25956956 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25956856 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25956905 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25956913 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25956971 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25956977 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25956973 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25956879 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25956955 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25956902 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25956854 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25956975 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25956918 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25956900 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25956937 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25956925 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25956936 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25956964 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25956889 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25956866 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25956885 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25956896 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25956876 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25956920 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25956914 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25956875 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25956938 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25956853 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25956931 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25956912 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25956909 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25956967 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25956930 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25956906 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25956865 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25956852 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25956884 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25956927 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25956951 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25956883 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25956941 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25956857 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25956891 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25956966 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25956960 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25956925 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P07113800 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25956903 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P07113803 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25956905 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25956920 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P07010765 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25956904 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25956894 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P06994685 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P07324372 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25956881 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25956902 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P07188723 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25956926 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25956875 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25956880 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25956927 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P07188706 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25956876 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P07324364 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25956911 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P07010766 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25956923 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25956891 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25956914 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25956879 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25956907 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25956887 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25956896 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25956885 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25956873 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25956893 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10579505 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10579504 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10579506 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10579502 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10579503 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10579501 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10579507 - -
          Affymetrix HT MG-430 PM Array Plate 1416863_PM_at - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.1 ST Array 10579500 - -
          Mouse Genome 430 2.0 Array 1416863_PM_at - -
          Mouse Genome 430 2.0 Array 1416863_at - -
          Affymetrix GeneChip Mouse Genome 430 2.0 Array 64296_at - -
          Affymetrix GeneChip Mouse Genome 430 2.0 Array 64296_PM_at - -
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0800018506.mm.1 NM_022419.3.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0800018506.mm.1 NM_022419.3 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0800018506.mm.1 TC0800002425.mm.1 MTA TC
          Mouse Expression Set 430 1416863_PM_at - -
          Mouse Expression Set 430 1416863_at - -
          Murine Genome U74v2 Set 161243_f_at - -
          Murine Genome U74v2 Set 104372_PM_at - -
          Murine Genome U74v2 Set 161243_PM_f_at - -
          Murine Genome U74v2 Set 104372_at - -
          Mouse Genome 430A 2.0 Array 1416863_at - -
          Mouse Genome 430A 2.0 Array 1416863_PM_at - -
          Affymetrix HT Mouse Genome 430A Array 1416863_PM_at - -
          Affymetrix HT Mouse Genome 430A Array 1416863_at - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          MouseWG-6 v2 Expression BeadChip 6660082 - -
          Illumina mouse-6 v1.0 expression beadchip 6660082 - -
          Illumina mouse-6 v1.0 expression beadchip 103610465 - -
          Illumina mouseRef-8 v1.0 expression beadchip 0006660082 - -
          Illumina mouseRef-8 v1.1 expression beadchip ILMN_1246638 - -
          Illumina mouse-6 v1.1 expression beadchip ILMN_1215029 - -
          Illumina mouse-6 v1.1 expression beadchip ILMN_1246638 - -
          mouse-6 v1.1 (Illumina) scl34676.6_69-S - -
          Illumina Sentrix mouse-6.v1 bead array 103610465 - -
          Illumina Sentrix mouse-6.v1 bead array 6660082 - -
          Illumina Sentrix MouseRef-8 Expression BeadChip scl34676.6_69-S - -
          Illumina Sentrix Mouse-6 Expression BeadChip (2) 103610465 - -
          Illumina Sentrix Mouse-6 Expression BeadChip (2) 6660082 - -
          MouseRef-8 v2 Expression BeadChip ILMN_3002505 - -
          Illumina MouseWG-6 v2.0 expression beadchip ILMN_1215029 - -
          Illumina MouseWG-6 v2.0 expression beadchip ILMN_3002505 - -
          Illumina Sentrix Mouse-6 Expression BeadChip (3) scl34676.6_69-S - -

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Argentina flag icon
          Argentina

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-64dd947b88-fbg7s:80/100.66.79.246:80.
          git-commit: 0f46c0ba67a87c24f5ac662a3edafcaba07cd08c
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.45.0-Offline