Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
  • Productos
    • Consumibles de laboratorio
    • Equipos de laboratorio
    • Instrumentos de Laboratorio
    • Clínica y Diagnóstico
    • Cromatografía
    • Espectrometría de Masas
    • Cultivo Celular
    • Análisis Celular
    • Anticuerpos
    • Ver todas las categorías de producto
  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Pedidos
            • Productos y proyectos personalizados
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Mm01340439_m1
          See other TMEM221 GE Assays ›
          Gene Symbol:
          Tmem221
          Gene Name:
          transmembrane protein 221
          Gene Aliases:
          -
          Chromosome Location:
          Chr.8: 71554303 - 71559016 on Build GRCm38
          Species:
          Mouse
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Mm01340439_m1
          Best Coverage
          Size
          Availability Inventoried
          Catalog # 4331182
          Price 284.00
          Your Price
          Online offer: 266.65
          266.65
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Symbol: Tmem221
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NM_001100462.1 NP_001093932.1 2 - 3 470 73
          GenBank mRNA BC033932.1 - 2 - 3 177 73
          BC147816.1 - 2 - 3 470 9087533 73
          BC147831.1 - 2 - 3 470 9087548 73

          Back To Top

          More Information


          Updated Mapping Information

          This assay targets the same location as MTA transcript cluster(s) TC0800002432.mm.1

          Set Membership:

          Amplicon length between 71 and 85 3' Most Mammalian Gene Collection Recommended Assay Mus musculus 1700 Inventoried Probe spans exons

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          biological_process
          molecular_function

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix ABI

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_52_P139413 BC147831.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_52_P139413 BC033932.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_52_P139413 BC147816.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_52_P139413 NM_001100462.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_52_P139413 BC147831.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_52_P139413 BC033932.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_52_P139413 BC147816.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_52_P139413 NM_001100462.1 mouse_transcriptome
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 555246 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 684956 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 168023 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 4x180K 158830 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 44K G4426B A_53_P168330 - -
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_52_P139413 BC147831.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_52_P139413 BC033932.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_52_P139413 BC147816.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_52_P139413 NM_001100462.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_52_P139413 BC147831.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_52_P139413 BC033932.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_52_P139413 BC147816.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_52_P139413 NM_001100462.1 mouse_transcriptome
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 244A (G4415A) A_53_P168330 - -
          Whole Mouse Genome G4122A A_52_P139413 BC147831.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_52_P139413 BC033932.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_52_P139413 BC147816.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_52_P139413 NM_001100462.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_52_P139413 BC147831.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_52_P139413 BC033932.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_52_P139413 BC147816.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_52_P139413 NM_001100462.1 mouse_transcriptome
          Agilent Mouse Developmental Microarray 44K G2519A Option 002 A_66_P107319 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 105A (G4416A) A_53_P168330 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10579540 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10579542 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10579539 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10579541 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.1 ST Array 10579538 - -
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0800018560.mm.1 NM_001100462.1.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0800018560.mm.1 NM_001100462.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0800018560.mm.1 TC0800002432.mm.1 MTA TC
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0800018559.mm.1 NM_001100462.1.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0800018559.mm.1 NM_001100462.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0800018559.mm.1 TC0800002432.mm.1 MTA TC
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          ABI Mouse Genome Survey Microarray 546915 - -

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Chile flag icon
          Chile

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-64dd947b88-fbg7s:80/100.66.79.246:80.
          git-commit: 0f46c0ba67a87c24f5ac662a3edafcaba07cd08c
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.45.0-Offline