Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
  • Productos
    • Consumibles de laboratorio
    • Equipos de laboratorio
    • Instrumentos de Laboratorio
    • Clínica y Diagnóstico
    • Cromatografía
    • Espectrometría de Masas
    • Cultivo Celular
    • Análisis Celular
    • Anticuerpos
    • Veja todas as categorias de produtos
  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Inspección de seguridad alimentaria Servicios
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Pedidos
            • Productos y proyectos personalizados
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Mm01340476_m1
          See other COX7C GE Assays ›
          Gene Symbol:
          Cox7c
          Gene Name:
          cytochrome c oxidase subunit VIIc
          Gene Aliases:
          COXVIIc, Cox7c1
          Chromosome Location:
          Chr.13: 86044798 - 86046795 on Build GRCm38
          Species:
          Mouse
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Mm01340476_m1
          Best Coverage
          Size
          Availability Inventoried
          Catalog # 4331182
          Price
          Your Price
          Online offer:
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Symbol: Cox7c
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NM_007749.3 NP_031775.1 2 - 3 338 183

          Back To Top

          More Information


          Updated Mapping Information

          This assay targets the same location as MTA transcript cluster(s) TC1300002382.mm.1

          Set Membership:

          Ambion siRNA available Amplicon length greater than or equal to 101 3' Most Recommended Assay Mus musculus Inventoried Probe spans exons

          Matching Ambion siRNAs:

          Click here to find siRNAs for Gene Cox7c

          Panther Classification:

          Molecular Function -

          oxidase oxidoreductase metabolite interconversion enzyme

          Gene Ontology Categories:

          Process(es)

          cytochrome-c oxidase activity

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix Illumina

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P29196859 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P29196856 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P29196855 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P29196860 - -
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_55_P1999838 NR_028042.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_55_P1999838 CA533111.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_55_P1999838 AK137335.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_55_P1999838 AK002494.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_55_P1999838 AK027989.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_55_P2081005 AV056265.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_55_P2081005 NM_007749.3 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_55_P1999841 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 954143 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 4x180K 53687 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 44K G4426B A_53_P125277 - -
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_55_P1999838 NR_028042.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_55_P1999838 CA533111.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_55_P1999838 AK137335.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_55_P1999838 AK002494.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_55_P1999838 AK027989.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_55_P2081005 AV056265.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_55_P2081005 NM_007749.3 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_55_P1999841 - -
          Agilent Genotypic Technology designed "Custom Agilent Mus Musculus 8x15k GE Microarray (AMADID-016270) " A_52_P136153 AK168077.1 mouse_transcriptome
          Agilent Genotypic Technology designed "Custom Agilent Mus Musculus 8x15k GE Microarray (AMADID-016270) " A_52_P136153 BC010772.1 mouse_transcriptome
          Agilent Genotypic Technology designed "Custom Agilent Mus Musculus 8x15k GE Microarray (AMADID-016270) " A_52_P136153 X52940.1 mouse_transcriptome
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P29196837 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P29196877 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P29196864 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P29196843 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P29196881 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P29196851 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P29196840 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P29196854 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P29196866 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P29196867 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P29196862 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P29196863 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P29196845 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P29196873 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P29196874 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P29196876 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P29196842 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P29196861 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P29196848 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P29196865 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P29196857 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P29196883 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P29196855 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P29196871 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P29196853 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P29196869 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P29196846 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 244A (G4415A) A_53_P125277 - -
          Whole Mouse Genome G4122A A_52_P136153 AK168077.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_52_P136153 BC010772.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_52_P136153 X52940.1 mouse_transcriptome
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 105A (G4416A) A_53_P125277 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P10593823 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P10593797 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P10593859 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P10593794 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P10593812 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P29196860 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P29196859 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P29196856 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P29196855 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P29196855 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P29196823 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P29196889 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P29196908 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P29196842 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P29196818 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P29196783 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P29196862 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P29196788 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P29196871 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P29196906 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P29196826 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P29196848 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P29196820 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P29196813 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P29196790 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P29196835 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P29196815 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P29196799 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P29196830 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P29196804 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P29196881 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P29196781 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P29196837 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P29196782 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P29196884 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P29196892 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P29196793 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P29196895 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P29196894 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P29196851 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P29196795 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P29196797 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P29196833 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P29196801 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P29196785 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P29196903 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P29196904 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P29196843 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P29196870 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P29196853 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P29196877 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P29196875 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P29196809 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P29196873 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P29196890 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P29196846 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P29196816 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P29196840 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P29196899 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P29196866 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P29196888 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P29196900 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P29196909 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P29196808 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P29196887 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P29196831 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P29196865 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P29196828 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P29196790 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P29196823 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P29196876 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P29196865 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P29196808 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P10676562 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P29196857 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P29196875 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P29196863 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P29196892 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P29196877 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P29196788 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P10593853 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P29196828 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P29196806 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P29196795 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P29196842 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P29196804 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P10704950 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P29196830 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P29196887 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P29196826 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P29196843 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P29196793 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P29196874 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P29196845 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P29196862 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P29196809 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P29196798 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P29196785 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P29196796 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P29196868 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P29196846 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P29196819 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P29196851 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P29196815 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P29196884 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P29196783 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P10993789 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P29196820 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P29196890 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P29196888 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P10822365 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P29196895 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P29196894 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P29196813 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P29196833 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P29196831 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P29196881 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P29196840 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P29196797 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P10593814 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P29196859 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P29196871 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P29196848 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P29196835 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P29196853 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P29196792 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P29196816 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P10593825 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P29196827 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10410923 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10388464 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10410924 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10410922 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10388463 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10442923 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10388462 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.1 ST Array 10442922 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.1 ST Array 10410921 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.1 ST Array 10388461 - -
          Mouse Genome 430 2.0 Array 1459885_PM_s_at - -
          Mouse Genome 430 2.0 Array 1448112_at - -
          Mouse Genome 430 2.0 Array 1459884_at - -
          Mouse Genome 430 2.0 Array 1459884_PM_at - -
          Mouse Genome 430 2.0 Array 1459885_s_at - -
          Mouse Genome 430 2.0 Array 1448112_PM_at - -
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1300015859.mm.1 NM_007749.3.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1300015859.mm.1 NM_007749.3 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1300015859.mm.1 TC1300002382.mm.1 MTA TC
          Mouse Expression Set 430 1459884_at - -
          Mouse Expression Set 430 1459884_PM_at - -
          Mouse Expression Set 430 1459885_PM_s_at - -
          Mouse Expression Set 430 1448112_PM_at - -
          Mouse Expression Set 430 1459885_s_at - -
          Mouse Expression Set 430 1448112_at - -
          Murine Genome U74v2 Set 95896_at - -
          Murine Genome U74v2 Set 99661_r_at - -
          Murine Genome U74v2 Set 95896_PM_at - -
          Murine Genome U74v2 Set 99660_f_at - -
          Murine Genome U74v2 Set 99661_PM_r_at - -
          Murine Genome U74v2 Set 99660_PM_f_at - -
          Mouse Genome 430A 2.0 Array 1448112_PM_at - -
          Mouse Genome 430A 2.0 Array 1448112_at - -
          Mouse Genome 430A 2.0 Array 1459885_s_at - -
          Mouse Genome 430A 2.0 Array 1459884_at - -
          Mouse Genome 430A 2.0 Array 1459884_PM_at - -
          Mouse Genome 430A 2.0 Array 1459885_PM_s_at - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          MouseWG-6 v2 Expression BeadChip 107050706 - -
          MouseWG-6 v2 Expression BeadChip 2470047 - -
          Illumina mouse-6 v1.0 expression beadchip 2470047 - -
          Illumina mouse-6 v1.0 expression beadchip 107050706 - -
          Illumina mouseRef-8 v1.0 expression beadchip 0002470047 - -
          Illumina mouseRef-8 v1.1 expression beadchip ILMN_2647188 - -
          Illumina mouse-6 v1.1 expression beadchip ILMN_1259219 - -
          Illumina mouse-6 v1.1 expression beadchip ILMN_2647188 - -
          mouse-6 v1.1 (Illumina) GI_6680990-S - -
          mouse-6 v1.1 (Illumina) scl012867.3_17-S - -
          Illumina Sentrix mouse-6.v1 bead array 107050706 - -
          Illumina Sentrix mouse-6.v1 bead array 2470047 - -
          Illumina Sentrix MouseRef-8 Expression BeadChip scl012867.3_17-S - -
          Illumina Sentrix Mouse-6 Expression BeadChip (2) 2470047 - -
          Illumina Sentrix Mouse-6 Expression BeadChip (2) 107050706 - -
          MouseRef-8 v2 Expression BeadChip ILMN_2647188 - -
          Illumina MouseWG-6 v2.0 expression beadchip ILMN_2647188 - -
          Illumina Sentrix Mouse-6 Expression BeadChip (3) scl012867.3_17-S - -

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Argentina flag icon
          Argentina

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-64dd947b88-zdkzh:80/100.66.76.145:80.
          git-commit: 0f46c0ba67a87c24f5ac662a3edafcaba07cd08c
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.45.0-Offline