Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
  • Productos
    • Consumibles de laboratorio
    • Equipos de laboratorio
    • Instrumentos de Laboratorio
    • Clínica y Diagnóstico
    • Cromatografía
    • Espectrometría de Masas
    • Cultivo Celular
    • Análisis Celular
    • Anticuerpos
    • Veja todas as categorias de produtos
  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Inspección de seguridad alimentaria Servicios
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Pedidos
            • Productos y proyectos personalizados
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Mm01342230_g1
          See other RAB24 GE Assays ›
          Gene Symbol:
          Rab24
          Gene Name:
          RAB24, member RAS oncogene family
          Gene Aliases:
          6530406O07Rik
          Chromosome Location:
          Chr.13: 55319223 - 55321980 on Build GRCm38
          Species:
          Mouse
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Mm01342230_g1
          Best Coverage
          Size
          Availability Inventoried
          Catalog # 4331182
          Price 2,694.00
          Your Price
          Online offer:
          2694.0
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Symbol: Rab24
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NM_009000.3 NP_033026.1 7 - 8 875 63
          GenBank mRNA AB232619.1 - 7 - 8 549 63
          BC019950.1 - 7 - 8 829 4011304 63
          BC028872.1 - 7 - 8 781 4220908 63
          BC054466.1 - 7 - 8 840 6530844 63
          BC055894.1 - 7 - 8 838 3964529 63
          BC055914.1 - 4 - 5 1302 63
          Z22819.1 - 7 - 8 549 63

          Back To Top

          More Information


          Updated Mapping Information

          This assay targets the same location as MTA transcript cluster(s) TC1300002052.mm.1

          Set Membership:

          Ambion siRNA available Amplicon length less than or equal to 70 3' Most Mammalian Gene Collection Detect Genomic DNA Recommended Assay Mus musculus Inventoried Probe spans exons

          Matching Ambion siRNAs:

          Click here to find siRNAs for Gene Rab24

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          transport
          intracellular protein transport
          autophagy
          small GTPase mediated signal transduction
          protein transport
          Rab protein signal transduction
          nucleotide binding
          GTPase activity
          protein binding
          GTP binding

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix Illumina

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P29054325 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P29054324 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P29054323 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P29054321 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P29054322 - -
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P320401 BC054466.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P320401 BC055894.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P320401 BC055914.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P320401 Z22819.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P320401 AK160309.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P320401 BC054466.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P320401 BC055894.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P320401 BC055914.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P320401 Z22819.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P320401 AK160309.1 mouse_transcriptome
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 765330 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 43310 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 44K G4426B A_53_P134283 - -
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P320401 BC054466.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P320401 BC055894.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P320401 BC055914.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P320401 Z22819.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P320401 AK160309.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P320401 BC054466.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P320401 BC055894.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P320401 BC055914.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P320401 Z22819.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P320401 AK160309.1 mouse_transcriptome
          Agilent Genotypic Technology designed "Custom Agilent Mus Musculus 8x15k GE Microarray (AMADID-016270) " A_51_P320401 BC054466.1 mouse_transcriptome
          Agilent Genotypic Technology designed "Custom Agilent Mus Musculus 8x15k GE Microarray (AMADID-016270) " A_51_P320401 BC055894.1 mouse_transcriptome
          Agilent Genotypic Technology designed "Custom Agilent Mus Musculus 8x15k GE Microarray (AMADID-016270) " A_51_P320401 BC055914.1 mouse_transcriptome
          Agilent Genotypic Technology designed "Custom Agilent Mus Musculus 8x15k GE Microarray (AMADID-016270) " A_51_P320401 Z22819.1 mouse_transcriptome
          Agilent Genotypic Technology designed "Custom Agilent Mus Musculus 8x15k GE Microarray (AMADID-016270) " A_51_P320401 AK160309.1 mouse_transcriptome
          Agilent Genotypic Technology designed "Custom Agilent Mus Musculus 8x15k GE Microarray (AMADID-016270) " A_51_P320401 BC054466.1 mouse_transcriptome
          Agilent Genotypic Technology designed "Custom Agilent Mus Musculus 8x15k GE Microarray (AMADID-016270) " A_51_P320401 BC055894.1 mouse_transcriptome
          Agilent Genotypic Technology designed "Custom Agilent Mus Musculus 8x15k GE Microarray (AMADID-016270) " A_51_P320401 BC055914.1 mouse_transcriptome
          Agilent Genotypic Technology designed "Custom Agilent Mus Musculus 8x15k GE Microarray (AMADID-016270) " A_51_P320401 Z22819.1 mouse_transcriptome
          Agilent Genotypic Technology designed "Custom Agilent Mus Musculus 8x15k GE Microarray (AMADID-016270) " A_51_P320401 AK160309.1 mouse_transcriptome
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P29054304 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P29054324 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P29054296 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P29054294 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P29054310 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P29054325 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P29054320 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P29054292 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P29054313 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P29054306 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P29054289 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P29054290 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P29054307 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P29054309 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P29054295 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P29054311 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P29054298 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P29054316 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P29054299 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P29054314 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P29054321 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P29054323 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P29054312 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P29054319 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P29054301 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P29054322 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P29054318 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 244A (G4415A) A_53_P134283 - -
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P320401 BC054466.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P320401 BC055894.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P320401 BC055914.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P320401 Z22819.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P320401 AK160309.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P320401 BC054466.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P320401 BC055894.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P320401 BC055914.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P320401 Z22819.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P320401 AK160309.1 mouse_transcriptome
          Agilent Mouse Developmental Microarray 44K G2519A Option 002 A_66_P110056 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 105A (G4416A) A_53_P134283 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P10618988 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P10642615 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P10642618 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P10619012 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P10618990 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P10618992 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P10642614 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P29054324 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P29054325 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P29054322 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P29054321 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P29054323 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P29054306 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P29054301 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P29054314 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P29054320 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P29054310 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P29054307 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P29054304 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P29054323 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P29054319 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P29054316 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P29054324 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P29054302 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P29054322 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P29054306 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P29054312 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P29054304 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P29054319 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P29054302 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P29054301 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P29054318 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P29054322 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P29054321 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P29054324 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P29054314 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P29054307 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P29054316 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P29054310 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10409419 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10409423 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10409416 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10405428 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10409421 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10409422 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10409417 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10409420 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10409415 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10409418 - -
          Affymetrix HT MG-430 PM Array Plate 1421872_PM_at - -
          Affymetrix HT MG-430 PM Array Plate 1421873_PM_s_at - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.1 ST Array 10409414 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.1 ST Array 10405427 - -
          Mouse Genome 430 2.0 Array 1421872_PM_at - -
          Mouse Genome 430 2.0 Array 1421873_s_at - -
          Mouse Genome 430 2.0 Array 1421873_PM_s_at - -
          Mouse Genome 430 2.0 Array 1421872_at - -
          Affymetrix GeneChip Mouse Genome 430 2.0 Array 19336_PM_at - -
          Affymetrix GeneChip Mouse Genome 430 2.0 Array 19336_at - -
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1300012914.mm.1 NM_009000.3.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1300012914.mm.1 NM_009000.3 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1300012914.mm.1 TC1300002052.mm.1 MTA TC
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1300012915.mm.1 NM_009000.3.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1300012915.mm.1 NM_009000.3 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1300012915.mm.1 TC1300002052.mm.1 MTA TC
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1300012912.mm.1 NM_009000.3.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1300012912.mm.1 NM_009000.3 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1300012912.mm.1 TC1300002052.mm.1 MTA TC
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1300012913.mm.1 NM_009000.3.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1300012913.mm.1 NM_009000.3 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1300012913.mm.1 TC1300002052.mm.1 MTA TC
          Mouse Expression Set 430 1421873_s_at - -
          Mouse Expression Set 430 1421872_at - -
          Mouse Expression Set 430 1421872_PM_at - -
          Mouse Expression Set 430 1421873_PM_s_at - -
          Murine Genome U74v2 Set 93347_at - -
          Murine Genome U74v2 Set 93347_PM_at - -
          Murine Genome U74v2 Set 168941_PM_i_at - -
          Murine Genome U74v2 Set 168941_i_at - -
          Mouse Genome 430A 2.0 Array 1421873_PM_s_at - -
          Mouse Genome 430A 2.0 Array 1421872_at - -
          Mouse Genome 430A 2.0 Array 1421872_PM_at - -
          Mouse Genome 430A 2.0 Array 1421873_s_at - -
          Affymetrix HT Mouse Genome 430A Array 1421873_s_at - -
          Affymetrix HT Mouse Genome 430A Array 1421873_PM_s_at - -
          Affymetrix HT Mouse Genome 430A Array 1421872_at - -
          Affymetrix HT Mouse Genome 430A Array 1421872_PM_at - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          MouseWG-6 v2 Expression BeadChip 520601 - -
          MouseWG-6 v2 Expression BeadChip 6180167 - -
          Illumina mouse-6 v1.0 expression beadchip 520601 - -
          Illumina mouse-6 v1.0 expression beadchip 6180167 - -
          Illumina mouseRef-8 v1.0 expression beadchip 0000520601 - -
          Illumina mouseRef-8 v1.0 expression beadchip 0006180167 - -
          Illumina mouseRef-8 v1.1 expression beadchip ILMN_2624647 - -
          Illumina mouseRef-8 v1.1 expression beadchip ILMN_2747912 - -
          Illumina mouse-6 v1.1 expression beadchip ILMN_2624647 - -
          Illumina mouse-6 v1.1 expression beadchip ILMN_2747912 - -
          mouse-6 v1.1 (Illumina) scl067793.9_15-S - -
          mouse-6 v1.1 (Illumina) scl0019336.1_63-S - -
          Illumina Sentrix mouse-6.v1 bead array 520601 - -
          Illumina Sentrix mouse-6.v1 bead array 6180167 - -
          Illumina Sentrix MouseRef-8 Expression BeadChip scl0019336.1_63-S - -
          Illumina Sentrix MouseRef-8 Expression BeadChip scl067793.9_15-S - -
          Illumina Sentrix Mouse-6 Expression BeadChip (2) 6180167 - -
          Illumina Sentrix Mouse-6 Expression BeadChip (2) 520601 - -
          MouseRef-8 v2 Expression BeadChip ILMN_2624647 - -
          MouseRef-8 v2 Expression BeadChip ILMN_2747912 - -
          MouseRef-8 v2 Expression BeadChip ILMN_2946440 - -
          Illumina MouseWG-6 v2.0 expression beadchip ILMN_2624647 - -
          Illumina MouseWG-6 v2.0 expression beadchip ILMN_2946440 - -
          Illumina MouseWG-6 v2.0 expression beadchip ILMN_2747912 - -
          Illumina Sentrix Mouse-6 Expression BeadChip (3) scl0019336.1_63-S - -
          Illumina Sentrix Mouse-6 Expression BeadChip (3) scl067793.9_15-S - -

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Argentina flag icon
          Argentina

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-64dd947b88-fbg7s:80/100.66.79.246:80.
          git-commit: 0f46c0ba67a87c24f5ac662a3edafcaba07cd08c
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.45.0-Offline