Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
  • Productos
    • Consumibles de laboratorio
    • Equipos de laboratorio
    • Instrumentos de Laboratorio
    • Clínica y Diagnóstico
    • Cromatografía
    • Espectrometría de Masas
    • Cultivo Celular
    • Análisis Celular
    • Anticuerpos
    • Veja todas as categorias de produtos
  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Inspección de seguridad alimentaria Servicios
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Pedidos
            • Productos y proyectos personalizados
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Mm01345060_g1
          See other 4933432I09RIK GE Assays ›
          Gene Symbol:
          4933432I09Rik
          Gene Name:
          RIKEN cDNA 4933432I09 gene
          Gene Aliases:
          -
          Chromosome Location:
          Chr.16: 18209686 - 18213863 on Build GRCm38
          Species:
          Mouse
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Mm01345060_g1
          Best Coverage
          Size
          Availability Made To Order
          Catalog # 4351372
          Price 4,430.00
          Your Price
          Online offer:
          4430.0
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Symbol: 4933432I09Rik
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NR_015575.1 2 - 3 144 60
          NR_027843.1 2 - 3 289 60
          GenBank mRNA AK005656.1 - 2 - 3 289 60
          AK016380.1 - 1 - 2 136 60
          AK017024.1 - 2 - 3 145 60
          AK161480.1 - 290 60

          Back To Top

          More Information


          Additional Information:

          This assay is in the 5'UTR region of the AK161480.1 transcripts.

          Set Membership:

          Amplicon length less than or equal to 70 3' Most Detect Genomic DNA Recommended Assay Mus musculus 1700 Probe spans exons

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix ABI Illumina

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_52_P684179 AK161480.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_52_P684179 NR_027843.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_52_P684179 AK016380.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_52_P684179 AK017024.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_52_P684179 NR_015575.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_52_P684179 AK161480.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_52_P684179 NR_027843.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_52_P684179 AK016380.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_52_P684179 AK017024.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_52_P684179 NR_015575.1 mouse_transcriptome
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 235023 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 536761 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 486435 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 44K G4426B A_53_P158979 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 244A (G4415A) A_53_P158979 - -
          Whole Mouse Genome G4122A A_52_P684179 AK161480.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_52_P684179 NR_027843.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_52_P684179 AK016380.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_52_P684179 AK017024.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_52_P684179 NR_015575.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_52_P684179 AK161480.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_52_P684179 NR_027843.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_52_P684179 AK016380.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_52_P684179 AK017024.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_52_P684179 NR_015575.1 mouse_transcriptome
          Agilent Mouse Developmental Microarray 44K G2519A Option 002 A_66_P119900 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 105A (G4416A) A_53_P158979 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30578281 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30578270 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30578274 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30578189 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P12485566 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30578197 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P12820598 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30578208 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30578226 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30578255 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30578285 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P12820582 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30578223 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30578231 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30578228 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P12485564 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30578275 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P12820618 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P12489016 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30578212 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P12820626 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P12820569 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30578209 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30578230 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30578199 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P12820591 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30578266 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30578268 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30578286 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P12489049 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30578289 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30578220 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30578254 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P12489044 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30578193 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30578214 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P12485591 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30578257 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30578296 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30578263 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30578211 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30578192 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P12485567 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P12489029 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P12820578 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30578261 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30578218 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30578235 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30578250 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30578272 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30578194 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P12485558 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30578225 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30578276 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30578219 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30578233 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10438292 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10438291 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10438290 - -
          Affymetrix HT MG-430 PM Array Plate 1430725_PM_at - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.1 ST Array 10438289 - -
          Mouse Genome 430 2.0 Array 1430725_at - -
          Mouse Genome 430 2.0 Array 1430725_PM_at - -
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1600010715.mm.1 NR_015575.1.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1600010715.mm.1 NR_015575.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1600010715.mm.1 NR_027843.1.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1600010715.mm.1 NR_027843.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1600010715.mm.1 TC1600001306.mm.1 MTA TC
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1600010713.mm.1 NR_015575.1.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1600010713.mm.1 NR_015575.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1600010713.mm.1 NR_027843.1.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1600010713.mm.1 NR_027843.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1600010713.mm.1 TC1600001306.mm.1 MTA TC
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1600010712.mm.1 NR_015575.1.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1600010712.mm.1 NR_015575.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1600010712.mm.1 NR_027843.1.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1600010712.mm.1 NR_027843.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1600010712.mm.1 TC1600001306.mm.1 MTA TC
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1600010720.mm.1 NR_015575.1.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1600010720.mm.1 NR_015575.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1600010720.mm.1 TC1600001306.mm.1 MTA TC
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1600010714.mm.1 NR_015575.1.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1600010714.mm.1 NR_015575.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1600010714.mm.1 NR_027843.1.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1600010714.mm.1 NR_027843.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1600010714.mm.1 TC1600001306.mm.1 MTA TC
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1600010718.mm.1 NR_027843.1.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1600010718.mm.1 NR_027843.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1600010718.mm.1 TC1600001306.mm.1 MTA TC
          Mouse Expression Set 430 1430725_at - -
          Mouse Expression Set 430 1430725_PM_at - -
          Affymetrix HT Mouse Genome 430B Array 1430725_at - -
          Affymetrix HT Mouse Genome 430B Array 1430725_PM_at - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          ABI Mouse Genome Survey Microarray 399434 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          MouseWG-6 v2 Expression BeadChip 101780138 - -

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Argentina flag icon
          Argentina

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-green-b49b87d85-8dsbr:80/100.66.76.150:80.
          git-commit: 5b8c860b7cdb41e9cfe07630520f6b51e109d38e
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.47.0-Offline