Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
  • Productos
    • Consumibles de laboratorio
    • Equipos de laboratorio
    • Instrumentos de Laboratorio
    • Clínica y Diagnóstico
    • Cromatografía
    • Espectrometría de Masas
    • Cultivo Celular
    • Análisis Celular
    • Anticuerpos
    • Ver todas las categorías de producto
  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Pedidos
            • Productos y proyectos personalizados
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Mm01349323_m1
          See other C630028M04RIK GE Assays ›
          Gene Symbol:
          C630028M04Rik
          Gene Name:
          RIKEN cDNA C630028M04 gene
          Gene Aliases:
          -
          Chromosome Location:
          Chr.4: 51968094 - 52051110 on Build GRCm38
          Species:
          Mouse
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Mm01349323_m1
          Best Coverage
          Size
          Availability Made To Order
          Catalog # 4351372
          Price
          Your Price
          Online offer:
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Symbol: C630028M04Rik
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NR_040668.1 1 - 2 110 119
          GenBank mRNA AK083215.1 - 1 - 2 111 119

          Back To Top

          More Information


          Updated Mapping Information

          This assay targets the same location as MTA transcript cluster(s) TC0400002654.mm.1

          Set Membership:

          Amplicon length greater than or equal to 101 3' Most Recommended Assay Mus musculus 1700 Probe spans exons

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix ABI

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 147503 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 71222 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 690161 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 957181 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 364122 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 838767 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 935742 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 54864 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 302250 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 464340 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 688319 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 420011 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 903350 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 795993 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 872619 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 760974 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 570549 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 48807 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 594664 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 659185 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 540692 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 679639 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 950861 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 317698 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 255360 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 767209 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 146084 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 4x180K 163977 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 4x180K 389 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 4x180K 99784 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 244A (G4415A) A_67_P05236302 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 244A (G4415A) A_67_P05236374 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 244A (G4415A) A_67_P05236324 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 244A (G4415A) A_67_P05236350 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 244A (G4415A) A_67_P05236367 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 244A (G4415A) A_67_P05236279 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 244A (G4415A) A_67_P05236334 - -
          Agilent Mouse Developmental Microarray 44K G2519A Option 002 A_66_P115333 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 105A (G4416A) A_67_P05236302 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 105A (G4416A) A_67_P05236374 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 105A (G4416A) A_67_P05236334 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P22915856 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P22915669 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P22915868 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P22915877 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P22915862 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P03764005 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P22915674 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P22915875 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P22915952 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P22915682 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P22915685 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P22915679 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P03576459 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P22915962 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P22915665 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P22915879 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P22915874 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P22915945 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P22915870 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P22915857 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P22915672 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P22915953 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P22915683 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P22915954 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P22915681 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P22915858 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P22915680 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P03572295 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P22915861 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P22915666 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P22915865 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P22915864 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P22915866 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P22915963 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P22915948 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P22915961 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P22915678 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P22915872 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P22915668 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P22915676 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P22915686 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P22915671 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P22915662 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P22915878 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P22915964 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P22915965 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P22915947 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0400021565.mm.1 TC0400002654.mm.1 MTA TC
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0400021565.mm.1 NR_040668.1.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0400021565.mm.1 NR_040668.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0400021566.mm.1 TC0400002654.mm.1 MTA TC
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0400021566.mm.1 NR_040668.1.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0400021566.mm.1 NR_040668.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0400021567.mm.1 TC0400002654.mm.1 MTA TC
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0400021567.mm.1 NR_040668.1.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0400021567.mm.1 NR_040668.1 Refseq
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          ABI Mouse Genome Survey Microarray 308676 - -

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Chile flag icon
          Chile

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-green-7d94cb4b65-jwmpg:80/100.66.76.145:80.
          git-commit: c9e08c96761173abe34e68f880379696776a4827
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.44.1-2026.02.97.1.0