Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Sign in
Don't have an account ? Create Account
  • Productos
    • Anticuerpos
    • Oligonucleótidos, cebadores, sondas y genes
    • Ensayos de PCR en tiempo real TaqMan
    • Medios de cultivos celulares
    • Productos químicos
    • Columnas y cartuchos de cromatografía
    • Equipo de laboratorio
    • Material de plástico y suministros para laboratorio
    • Microplacas
    • Productos más ecológicos
    • Ver todas las categorías de productos
  • Applications
    • Bioprocesamiento
    • Cultivo celular y transfección
    • Terapia celular y génica
    • Cromatografía
    • Pruebas moleculares
    • Soluciones digitales
    • Extracción y análisis de ADN y ARN
    • Espectroscopía, análisis elemental y de isótopos
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Servicios personalizados
    • Servicios de leasing y financiación
    • Servicios de instrumentos
    • Informática de laboratorio
    • OEM y oferta comercial
    • Servicios de formación
    • Unity Lab Services
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y soporte técnico
    • Regístrese para obtener una cuenta
    • Cómo hacer un pedido
    • Asistencia para el instrumental
    • Centros de soporte técnico
    • Centros de formación
    • Vea todos los temas de ayuda y soporte técnico
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Promociones
  • Contacto
  • Pedido rápido
  • Estado del pedido y seguimiento
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Buscar
Search button
          • Estado del pedido
          • Pedido rápido
          • Promos
          • Sign in
            Sign in
            Don't have an account ? Create Account
            • Cuenta
            • Pedidos
            • Connect: laboratorio, datos, aplicaciones
            • Productos y proyectos personalizados
            • Services Central
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Mm01350881_g1
          See other 1700003L19RIK GE Assays ›
          Gene Symbol:
          1700003L19Rik
          Gene Name:
          RIKEN cDNA 1700003L19 gene
          Gene Aliases:
          -
          Chromosome Location:
          Chr.16: 12811390 - 12848653 on Build GRCm38
          Species:
          Mouse
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Mm01350881_g1
          Best Coverage
          Size
          Availability Made To Order
          Catalog # 4351372
          Price 435.00
          Your Price
          Online offer: 408.65
          408.65
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Symbol: 1700003L19Rik
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NR_040507.1 2 - 3 177 133
          GenBank mRNA AK005649.1 - 2 - 3 178 133

          Back To Top

          More Information


          Updated Mapping Information

          This assay targets the same location as MTA transcript cluster(s) TC1600000146.mm.1

          Set Membership:

          Amplicon length greater than or equal to 101 3' Most Detect Genomic DNA Recommended Assay Mus musculus 1700 Probe spans exons

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix ABI

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P12962560 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30554199 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30554342 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P13032600 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30554246 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30554216 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30554185 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30554323 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30554141 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P12539804 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30554140 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30554174 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P12904975 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30554158 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30554233 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30554226 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30554377 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30554380 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30554355 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30554122 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30554208 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30554181 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30554221 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30554176 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P12845682 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30554157 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30554175 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P12806783 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30554150 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P13032605 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P12904974 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30554183 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30554346 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P12705983 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P12618765 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30554235 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30554154 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30554229 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30554251 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30554129 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P12911320 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30554166 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30554247 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30554161 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30554147 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30554376 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P13032607 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P12911319 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30554195 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30554187 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30554212 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30554220 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30554228 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30554131 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P12872594 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30554182 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30554369 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30554223 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30554382 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30554115 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30554262 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30554171 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30554318 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30554248 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P12932752 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30554322 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30554159 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P12705980 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30554324 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30554188 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30554143 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P12477503 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30554214 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30554189 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30554202 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30554145 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30554135 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30554347 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30554320 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30554344 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P13032601 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30554260 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30554371 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30554231 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30554370 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30554191 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P12529794 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30554239 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30554205 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P13014738 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P12842757 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P12524093 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30554319 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P12705992 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P12872596 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30554206 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30554314 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30554230 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30554240 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30554194 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30554384 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30554211 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30554121 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30554136 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P12932750 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30554170 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P12604897 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30554353 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30554169 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30554164 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30554201 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30554317 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P13014732 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30554126 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P12872597 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30554204 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30554238 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P12529786 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30554236 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30554138 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P12872600 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30554227 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30554184 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30554186 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P12911310 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1600001025.mm.1 NR_040507.1.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1600001025.mm.1 NR_040507.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1600001025.mm.1 TC1600000146.mm.1 MTA TC
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1600001022.mm.1 NR_040507.1.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1600001022.mm.1 NR_040507.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1600001022.mm.1 TC1600000146.mm.1 MTA TC
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1600001024.mm.1 NR_040507.1.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1600001024.mm.1 NR_040507.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1600001024.mm.1 TC1600000146.mm.1 MTA TC
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          ABI Mouse Genome Survey Microarray 581739 - -

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estado del pedido
          • Ayuda con el pedido
          • Pedido rápido
          • Centro de suministros
          • eProcurement (B2B)
          Asistencia Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte técnico
          • Contacto
          • Centros de soporte técnico
          • Documentos y certificados
          • Informar de un problema del sitio web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de formación
          • Promociones
          • Eventos y seminarios web
          • Redes sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Carreras profesionales Carreras profesionales
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas registradas
          • Políticas y avisos
          Nuestra cartera Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Unity Lab Services
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Information Center
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Spain flag icon
          Spain

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-green-b49b87d85-n9r8p:80/100.66.76.150:80.
          git-commit: 5b8c860b7cdb41e9cfe07630520f6b51e109d38e
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.47.0-Offline