Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
  • Productos
    • Consumibles de laboratorio
    • Equipos de laboratorio
    • Instrumentos de Laboratorio
    • Clínica y Diagnóstico
    • Cromatografía
    • Espectrometría de Masas
    • Cultivo Celular
    • Análisis Celular
    • Anticuerpos
    • Veja todas as categorias de produtos
  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Inspección de seguridad alimentaria Servicios
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Pedidos
            • Productos y proyectos personalizados
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Mm01350909_m1
          See other A230028O05RIK GE Assays ›
          Gene Symbol:
          A230028O05Rik
          Gene Name:
          RIKEN cDNA A230028O05 gene
          Gene Aliases:
          -
          Chromosome Location:
          Chr.16: 25059639 - 25069058 on Build GRCm38
          Species:
          Mouse
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Mm01350909_m1
          Best Coverage
          Size
          Availability Made To Order
          Catalog # 4351372
          Price 435.00
          Your Price
          Online offer: 408.65
          408.65
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Symbol: A230028O05Rik
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NR_040374.1 2 - 3 297 69
          GenBank mRNA AK038535.1 - 2 - 3 298 69
          AK053957.1 - 2 - 3 267 69

          Back To Top

          More Information


          Updated Mapping Information

          This assay targets the same location as MTA transcript cluster(s) TC1600000365.mm.1

          Set Membership:

          Amplicon length less than or equal to 70 3' Most Recommended Assay Mus musculus 1700 Probe spans exons

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          biological_process
          molecular_function

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix ABI

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_55_P2341597 AK038535.1 mouse_transcriptome
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 259685 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 44K G4426B A_53_P157516 - -
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_55_P2341597 AK038535.1 mouse_transcriptome
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 244A (G4415A) A_53_P157516 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 105A (G4416A) A_53_P157516 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30613028 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30613079 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30613052 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30612960 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30612993 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30612966 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30613030 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30613054 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P12745968 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30613013 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P12724689 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30612964 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30613008 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30612953 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30613024 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30612952 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30613051 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30613110 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30612957 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30612984 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P12668569 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30612997 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30613068 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P12575885 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30612970 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30613047 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P12766325 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30612951 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30613035 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30613063 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P12745347 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30613057 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P12974981 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30613055 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30613073 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30612975 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30613062 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P12745355 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30613048 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30612971 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30612955 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P12745376 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30613027 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30612977 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P12974989 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30612968 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30612990 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30613111 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30613059 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30613108 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30612998 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30612983 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30613122 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30613043 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30613037 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30613046 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30612986 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30613119 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30613050 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30613077 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P12904518 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30613005 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P12745374 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30613019 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30612996 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30612982 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P12745377 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30613065 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P12974996 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P12883748 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30613021 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30613004 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P12823774 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30613076 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30613045 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30613071 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30613114 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30613078 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30613001 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30613061 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30613029 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30613007 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30613040 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30612978 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P12745361 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30612973 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30613017 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30613072 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30613070 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30613006 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30613074 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30613010 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1600003500.mm.1 NR_040374.1.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1600003500.mm.1 NR_040374.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1600003500.mm.1 TC1600000365.mm.1 MTA TC
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          ABI Mouse Genome Survey Microarray 343555 - -

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Argentina flag icon
          Argentina

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-64dd947b88-fbg7s:80/100.66.79.246:80.
          git-commit: 0f46c0ba67a87c24f5ac662a3edafcaba07cd08c
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.45.0-Offline