Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Faça o login
Não tem uma conta? Criar Conta​
  • Produtos
    • Consumíveis de Laboratório
    • Equipamentos de Laboratório
    • Instrumentos de Laboratório
    • Clínica & Diagnóstico
    • Cromatografia
    • Espectrômetria de Massas
    • Cultura Celular
    • Análise Celular
    • Anticorpos
    • Biologia Molecular & Análise de Ácidos Nucleicos
    • Produtos Ácidos Nucleicos Específicos de Sequência
    • Veja todas as categorias de produtos
  • Aplicações
    • Cultura Celular e Transfecção
    • Citometria de Fluxo
    • Pesquisa em Oncologia
    • Cromatografia
    • Sequenciamento
    • PCR
    • Soluções Laboratoriais
    • Diagnóstico de Alergias
    • Veja todas as aplicações e técnicas
  • Serviços
    • Serviços de Instrumentos e Equipamentos de Laboratório
    • Serviços Personalizados
    • Serviços de Treinamento
    • Informática de Laboratório em Nível Empresarial
    • Serviços Financeiros e de Arrendamento
    • CDMO & Serviços de Ensaios Clínicos
    • Veja todas as serviços
  • Ajuda e suporte
    • Cadastre-se em nosso site
    • Como fazer o pedido
    • Entre em Contato Conosco
    • Mudança de Localização do Site
    • Veja todos os tópicos de ajuda e suporte
  • Popular
    • Our Instagram
      Nosso Instagram
    • Our Facebook
      Nosso Facebook
    • Blog Behind the Bench
      Blog Behind the Bench
    • Customer Experience Center (CEC)
      Customer Experience Center (CEC)
    • Ecommerce Exclusives
  • Quem atendemos
    • Setor de Biotecnologia
    • Indústria Biofarmacêutica
    • CDMO
    • Diagnósticos Laboratoriais
    • Ciência Industrial e Aplicada
  • Ofertas especiais
  • Fale Conosco
  • Pedido rápido
  • Documentos e certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Search All
Search button
          • Fale Conosco
          • Pedido rápido
          • Faça o login
            Faça o login
            Não tem uma conta? Criar Conta​
            • Conta
            • Status do pedido
            • Produtos Customizados & Projetos
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Mm01351914_m1
          See other C78339 GE Assays ›
          Gene Symbol:
          C78339
          Gene Name:
          expressed sequence C78339
          Gene Aliases:
          -
          Chromosome Location:
          Chr.13: 46669443 - 46678064 on Build GRCm38
          Species:
          Mouse
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Mm01351914_m1
          Best Coverage
          Size
          Availability Inventoried
          Catalog # 4331182
          Price
          Your Price
          Online offer:
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Symbol: C78339
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NM_001033192.2 NP_001028364.1 1 - 2 732 89
          GenBank mRNA AK090371.1 - 1 - 2 116 89
          AK141282.1 - 1 - 2 733 89

          Back To Top

          More Information


          Updated Mapping Information

          This assay targets the same location as MTA transcript cluster(s) TC1300000536.mm.1

          Set Membership:

          Amplicon length between 86 and 100 Recommended Assay Mus musculus 1700 Inventoried Probe spans exons

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          biological_process
          molecular_function

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix ABI Illumina

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P29009052 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P29009045 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P29009050 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P29009049 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P29009046 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P29009043 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P29009044 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P29009048 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P29009051 - -
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_55_P1982420 AK141282.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_55_P1982420 AK171039.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_55_P1982420 NM_001033192.2 mouse_transcriptome
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 650079 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 58220 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 499205 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 14546 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 4x180K 19638 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 44K G4426B A_53_P172140 - -
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_55_P1982420 AK141282.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_55_P1982420 AK171039.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_55_P1982420 NM_001033192.2 mouse_transcriptome
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P29009034 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P29009030 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P29009039 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P29009057 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P29009032 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P29009024 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P29009060 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P29009027 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P29009058 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P29009022 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P29009050 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P29009036 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P29009043 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P29009049 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P29009053 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P29009046 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P29009048 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P29009054 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P29009041 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P29009031 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P29009061 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P29009019 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P29009038 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P29009045 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P29009028 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P29009042 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P29009033 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 244A (G4415A) A_53_P172140 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 244A (G4415A) A_67_P07862973 - -
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P155550 AK090371.1 mouse_transcriptome
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 105A (G4416A) A_53_P172140 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P29009050 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P29009045 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P29009048 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P29009051 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P29009046 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P29009044 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P29009052 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P29009043 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P29009049 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P29009085 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P29009105 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P29009060 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P29009022 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P29009103 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P29009076 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P29009057 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P29009031 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P29009032 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P29009034 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P29009046 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P29009053 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P29009100 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P29009072 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P29009106 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P29009087 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P29009089 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P29009062 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P29009068 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P29009077 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P29009090 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P29009009 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P29009075 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P29009071 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P29009041 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P29009016 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P29009042 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P29009011 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P29009078 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P29009006 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P29009054 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P29009083 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P29009045 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P29009067 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P29009080 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P29009030 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P29009050 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P29009036 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P29009004 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P29009017 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P29009065 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P29009088 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P29009058 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P29009063 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P29009107 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P29009012 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P29009091 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P29009067 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P29009068 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P29009100 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P29009061 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P10610193 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P29009024 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P29009046 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P29009025 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P29009028 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P29009078 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P29009022 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P29009075 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P29009085 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P29009071 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P29009045 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P29009103 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P29009105 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P11119262 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P29009060 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P29009054 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P29009063 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P29009073 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P29009107 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P29009102 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P29009020 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P10868097 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P29009088 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P29009041 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P29009032 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P10954363 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P29009083 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P29009090 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P10949491 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P29009016 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P29009042 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P29009058 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P29009093 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P29009038 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P29009089 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P10745971 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P29009033 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P10954362 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P29009087 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P29009072 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P29009036 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P29009019 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P29009106 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P29009050 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P29009013 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P29009030 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P29009034 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P29009076 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P29009077 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P29009065 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P29009099 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P29009011 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P29009080 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P29009104 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P29009027 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P10683952 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10404931 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10404936 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10404934 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10404930 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10404932 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10404929 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10404935 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10404933 - -
          Affymetrix HT MG-430 PM Array Plate 1433475_PM_a_at - -
          Affymetrix HT MG-430 PM Array Plate 1433476_PM_at - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.1 ST Array 10404928 - -
          Mouse Genome 430 2.0 Array 1433475_PM_a_at - -
          Mouse Genome 430 2.0 Array 1433475_a_at - -
          Mouse Genome 430 2.0 Array 1433476_PM_at - -
          Mouse Genome 430 2.0 Array 1433476_at - -
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1300003281.mm.1 NM_001033192.2.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1300003281.mm.1 NM_001033192.2 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1300003281.mm.1 TC1300000536.mm.1 MTA TC
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1300003283.mm.1 NM_001033192.2.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1300003283.mm.1 NM_001033192.2 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1300003283.mm.1 TC1300000536.mm.1 MTA TC
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1300003280.mm.1 NM_001033192.2.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1300003280.mm.1 NM_001033192.2 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1300003280.mm.1 TC1300000536.mm.1 MTA TC
          Mouse Expression Set 430 1433475_PM_a_at - -
          Mouse Expression Set 430 1433475_a_at - -
          Mouse Expression Set 430 1433476_PM_at - -
          Mouse Expression Set 430 1433476_at - -
          Murine Genome U74v2 Set 97897_at - -
          Murine Genome U74v2 Set 97897_PM_at - -
          Murine Genome U74v2 Set 133906_PM_at - -
          Murine Genome U74v2 Set 133906_at - -
          Mouse Genome 430A 2.0 Array 1433476_PM_at - -
          Mouse Genome 430A 2.0 Array 1433475_PM_a_at - -
          Mouse Genome 430A 2.0 Array 1433475_a_at - -
          Mouse Genome 430A 2.0 Array 1433476_at - -
          Affymetrix HT Mouse Genome 430A Array 1433476_PM_at - -
          Affymetrix HT Mouse Genome 430A Array 1433475_a_at - -
          Affymetrix HT Mouse Genome 430A Array 1433476_at - -
          Affymetrix HT Mouse Genome 430A Array 1433475_PM_a_at - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          ABI Mouse Genome Survey Microarray 406273 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          MouseWG-6 v2 Expression BeadChip 102030390 - -
          Illumina mouseRef-8 v1.1 expression beadchip ILMN_3162465 - -
          Illumina mouse-6 v1.1 expression beadchip ILMN_3162465 - -
          mouse-6 v1.1 (Illumina) GI_85701695-S - -
          MouseRef-8 v2 Expression BeadChip ILMN_3162465 - -
          Illumina MouseWG-6 v2.0 expression beadchip ILMN_3162465 - -
          Illumina Sentrix Mouse-6 Expression BeadChip (3) GI_85701695-S - -

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Status do pedido
          • Ajuda para pedidos
          • Pedido rápido
          • Supply Center
          • eProcurement
          Suporte Plus Icon Minus Icon
          • Ajuda e suporte
          • Entre em Contato
          • Centros de Suporte Técnico
          • Obter Documentos e Certificados
          • Informe um Problema no Site
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizagem
          • Promoções
          • Eventos & Webinars
          • Mídia Sociais
          Sobre a Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Sobre Nós Sobre Nós
          • Carreiras Carreiras
          • Investidores Investidores
          • Sala de Impresa Sala de Impresa
          • Responsabilidade Social Responsabilidade Social
          • Marcas
          • Políticas e avisos
          Nosso Portfólio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Brasil flag icon
          Brasil

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-green-7d94cb4b65-4lm45:80/100.66.75.98:80.
          git-commit: c9e08c96761173abe34e68f880379696776a4827
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.44.1-2026.02.97.1.0