Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
  • Productos
    • Consumibles de laboratorio
    • Equipos de laboratorio
    • Instrumentos de Laboratorio
    • Clínica y Diagnóstico
    • Cromatografía
    • Espectrometría de Masas
    • Cultivo Celular
    • Análisis Celular
    • Anticuerpos
    • Veja todas as categorias de produtos
  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Inspección de seguridad alimentaria Servicios
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Pedidos
            • Productos y proyectos personalizados
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Mm01353467_s1
          See other OLFR332 GE Assays ›
          Gene Symbol:
          Olfr332
          Gene Name:
          olfactory receptor 332
          Gene Aliases:
          MOR284-2
          Chromosome Location:
          Chr.11: 58489719 - 58492499 on Build GRCm38
          Species:
          Mouse
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Mm01353467_s1
          Best Coverage
          Size
          Availability Made To Order
          Catalog # 4351372
          Price
          Your Price
          Online offer:
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Symbol: Olfr332
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NM_001011770.2 NP_001011770.2 2 1520 72

          Back To Top

          More Information


          Additional Information:

          Based on assay re-evaluation, this assay may detect genomic DNA. Please contact Tech Support if you need more information.

          Set Membership:

          Ambion siRNA available Amplicon length between 71 and 85 G-protein coupled receptor 3' Most Detect Genomic DNA Recommended Assay Mus musculus 1700 Both primers and probe map within a single exon

          Matching Ambion siRNAs:

          Click here to find siRNAs for Gene Olfr332

          Panther Classification:

          Molecular Function -

          transmembrane signal receptor

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          G-protein coupled receptor signaling pathway
          sensory perception of smell
          detection of chemical stimulus involved in sensory perception of smell
          olfactory receptor activity

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix ABI Illumina

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P358122 NM_001011770.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P358122 NM_001011770.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P358122 NM_001011770.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P358122 NM_001011770.1 mouse_transcriptome
          Agilent Genotypic Technology designed "Custom Agilent Mus Musculus 8x15k GE Microarray (AMADID-016270) " A_51_P358122 NM_001011770.1 mouse_transcriptome
          Agilent Genotypic Technology designed "Custom Agilent Mus Musculus 8x15k GE Microarray (AMADID-016270) " A_51_P358122 NM_001011770.1 mouse_transcriptome
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P27831319 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P27831338 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P27831301 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P27831305 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P27831304 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P27831322 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P27831325 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P27831308 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P27831315 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P27831326 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P27831311 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P27831328 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P27831313 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P27831309 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P27831323 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P27831335 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P27831302 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P27831329 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P27831307 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P27831333 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P27831303 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P27831332 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P27831331 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P27831314 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P27831337 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 244A (G4415A) A_67_P02335790 - -
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P358122 NM_001011770.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P358122 NM_001011770.1 mouse_transcriptome
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 105A (G4416A) A_67_P02335790 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P09402018 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P09402027 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P09402015 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P09402009 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P09402006 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27831331 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27831323 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27831252 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27831298 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27831275 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27831311 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27831326 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27831294 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27831302 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27831303 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27831261 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27831287 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27831285 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27831281 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27831301 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27831272 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27831282 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27831277 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27831338 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27831273 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27831322 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27831307 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27831279 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27831266 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27831347 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27831286 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27831263 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27831251 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27831274 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27831328 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27831348 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27831325 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27831258 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27831304 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27831256 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27831343 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27831342 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27831337 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27831255 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27831333 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27831329 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27831344 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27831305 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27831314 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27831296 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27831269 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27831315 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27831319 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27831253 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27831335 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27831284 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27831313 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27831293 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27831309 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27831280 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27831331 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27831293 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27831289 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27831311 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27831315 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27831329 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P09689099 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27831345 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27831298 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27831317 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27831301 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27831286 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27831319 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27831309 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27831307 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27831342 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P09402018 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27831305 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27831337 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P09228254 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27831284 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27831314 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27831348 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27831344 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27831333 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27831335 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27831322 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27831282 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P09402033 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27831325 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27831287 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P09228253 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27831340 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27831291 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27831343 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27831279 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27831323 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P09402041 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27831330 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27831285 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27831347 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27831296 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27831302 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27831313 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10386184 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.1 ST Array 10386182 - -
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1100025532.mm.1 NM_001011770.2.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1100025532.mm.1 NM_001011770.2 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1100025532.mm.1 TC1100002820.mm.1 MTA TC
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1100025533.mm.1 NM_001011770.2.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1100025533.mm.1 NM_001011770.2 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1100025533.mm.1 TC1100002820.mm.1 MTA TC
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          ABI Mouse Genome Survey Microarray 381550 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Illumina mouseRef-8 v1.1 expression beadchip ILMN_3161475 - -
          Illumina mouse-6 v1.1 expression beadchip ILMN_3161475 - -
          mouse-6 v1.1 (Illumina) GI_58801317-S - -
          MouseRef-8 v2 Expression BeadChip ILMN_2874298 - -
          Illumina MouseWG-6 v2.0 expression beadchip ILMN_2874298 - -

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Argentina flag icon
          Argentina

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-green-7d94cb4b65-mrft7:80/100.66.76.145:80.
          git-commit: c9e08c96761173abe34e68f880379696776a4827
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.44.1-2026.02.97.1.0