Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta?
Crear una cuenta
Productos
Consumibles de laboratorio
Equipos de laboratorio
Instrumentos de Laboratorio
Clínica y Diagnóstico
Cromatografía
Espectrometría de Masas
Cultivo Celular
Análisis Celular
Anticuerpos
Ver todas las categorías de producto
Aplicaciones
Cultivo celular y transfección
Citometría de flujo
Investigación sobre el cáncer
Cromatografía
Secuenciación
PCR
Soluciones para laboratorio
Diagnóstico de alergias
Ver todas las aplicaciones y técnicas
Servicios
Servicios Personalizados
Servicios de Capacitación
Informática para laboratorios de ámbito empresarial
Servicios financieros y de arrendamiento
Servicios 360° de CDMO y CRO
Servicios de CDMO
Servicios de CRO
Inspección de seguridad alimentaria Servicios
Ver todos los servicios
Ayuda y Soporte
Crear una nueva cuenta
Cómo hacer el pedido
Póngase en contacto con nosotros
Cambio de ubicación
Ver toda la ayuda y soporte técnico
Popular
TaqMan Real-Time PCR Assays
Antibodies
Oligos, Primers & Probes
GeneArt Gene Synthesis
Cell Culture Plastics
A quiénes brindamos nuestros servicios
Industria biotecnológica
Sector biofarmacéutico
CDMO
Diagnósticos de laboratorio
Ciencias aplicadas e industriales
Ofertas especiales
Contáctenos
Orden Rápida
Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo
Search
Buscar
Buscar
Search button
Contáctenos
Orden Rápida
Iniciar sesión
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta?
Crear una cuenta
Cuenta
Estatus del pedido
Productos personalizados y proyectos
This product has been added to your favorites list. Go to
My Favorites
System Message
OK
Cancel
LOADING
Home
›
Search Tool
›
Search Results
› Mm01353826_s1
See other CLDN34A GE Assays ›
Gene Symbol:
Cldn34a
Gene Name:
claudin 34A
Gene Aliases:
Gm7157
Chromosome Location:
Chr.X: 152537528 - 152564210 on Build GRCm38
Species:
Mouse
Species Specific ID (Flybase ID):
-
Assay ID
Mm01353826_s1
Best Coverage
Size
FAM-MGB | XS: 75 rxns
FAM-MGB | S: 360 rxns
FAM-MGB | M: 750 rxns
FAM-MGB | L: 2900 rxns
VIC-MGB_PL | S: 360 rxns
VIC-MGB_PL | M: 750 rxns
VIC-MGB_PL | L: 2900 rxns
VIC-MGB | S: 360 rxns
VIC-MGB | M: 750 rxns
VIC-MGB | L: 2900 rxns
Availability
Made To Order
Catalog #
4351372
Price
Your Price
Online offer:
Check your price ›
Agregar
Genomic Map
Assay Details
More Information
Genomic Map
LOADING...
×
Back To Top
Assay Details
Gene Symbol: Cldn34a
Interrogated Sequence
Translated Protein
Exon Boundary
Assay Location
IMAGE Clone ID
Amplicon Length
RefSeq
NM_001199311.1
NP_001186240.1
1
560
82
Back To Top
More Information
Additional Information:
Based on assay re-evaluation, this assay may detect genomic DNA. Please contact
Tech Support
if you need more information.
Set Membership:
Amplicon length between 71 and 85
3' Most
Detect Genomic DNA
Recommended Assay
Mus musculus
1700
Both primers and probe map within a single exon
Panther Classification:
Molecular Function -
tight junction
Gene Ontology Categories:
Function(s)
Process(es)
biological_process
molecular_function
MicroArray Probes:
Agilent
Affymetrix
ABI
Array Name
Probe IDs
Targets
Target Type
Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2
A_66_P101366
NM_001199311.1
mouse_transcriptome
SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A
A_66_P101366
NM_001199311.1
mouse_transcriptome
Array Name
Probe IDs
Targets
Target Type
Affymetrix Mouse Clariom S Array
PSR0X00009854.mm.1
NM_001199311.1.1
Refseq
Affymetrix Mouse Clariom S Array
PSR0X00009854.mm.1
NM_001199311.1
Refseq
Affymetrix Mouse Clariom S Array
PSR0X00009854.mm.1
TC0X00001547.mm.1
MTA TC
Array Name
Probe IDs
Targets
Target Type
ABI Mouse Genome Survey Microarray
376499
-
-
Back To Top
Related Products
TaqMan
®
Fast Advanced Master Mix
SuperScript
®
VILO
™
cDNA Synthesis Kit
AddToFavs result goes here(DO NOT DELETE ME!)
Close X
Your item
s have
has
been added!
Host server : magellan-search-green-7d94cb4b65-4lm45:80/100.66.75.98:80.
git-commit: c9e08c96761173abe34e68f880379696776a4827
git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
git-branch: release/2.44.1-2026.02.97.1.0