Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
로그인
회원이 아니신가요? 계정 생성하기
  • 모든 제품 주문
    • 항체
    • Oligos, Primers, Probes and Genes
    • TaqMan Real-Time PCR 분석
    • 피펫 및 피펫 팁
    • 실험실용 원심분리기
    • 초저온 냉동고
    • 분광학
    • 비이커
    • PCR 장비 및 용품
    • 제품 카테고리 전체보기
  • 응용 분야 및 기법
    • 세포 분석
    • 실험실 장비
    • Real-Time PCR
    • PCR
    • 크로마토그래피
    • 세포 배양 및 트랜스펙션
    • DNA/RNA 추출과 분석
    • 단백질 생물학
    • 유세포분석
    • 화학 제품
    • 응용 분야 및 기법 전체보기
  • 서비스
    • 맞춤형 서비스
    • 엔터프라이즈급 실험실 정보 처리
    • 360° CDMO 및 CRO 서비스
    • CDMO 서비스
    • 임상시험 CRO 서비스
    • 장비 서비스
    • 교육 서비스
    • Unity Lab Services
    • 서비스 전체 보기
  • 지원
    • 고객센터
    • 문의하기
    • 시험성적서(COA) 및 적합성 인증서(COC)
    • Safety Data Sheets (SDS)
    • 매뉴얼
    • 인용 및 참고 문헌
    • 기기 지원
    • 기술 자료/제품 FAQ
    • 학습 센터
    • 지원 메뉴 전체보기
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • 문의하기
  • 빠른 주문
  • 주문 현황
  • 제품 문서 검색
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

전체검색
Search button
          • 주문 현황
          • 빠른주문
          • 로그인
            로그인
            회원이 아니신가요? 계정 생성하기
            • 계정정보
            • 주문내역조회
            • 커스텀제품 및 프로젝트
            • Services Central
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Mm01600253_m1
          See other LSM1 GE Assays ›
          Gene Symbol:
          Lsm1
          Gene Name:
          LSM1 homolog, U6 small nuclear RNA associated (S. cerevisiae)
          Gene Aliases:
          2810025O06Rik, CASM
          Chromosome Location:
          Chr.8: 25785288 - 25803975 on Build GRCm38
          Species:
          Mouse
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Mm01600253_m1
          Best Coverage
          Size
          재고 정보 본사 재고 보유
          Catalog # 4331182
          제품 정가
          Your Price
          온라인 행사가:
          공급가 확인 ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay 상세 정보

          Gene Symbol: Lsm1
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NM_026032.1 NP_080308.1 1 - 2 125 118
          GenBank mRNA AK041290.1 - 1 - 2 125 118
          AK048497.1 - 1 - 2 158 118
          BC021460.1 - 1 - 2 408 5054997 118

          Back To Top

          추가 정보


          Updated Mapping Information

          This assay targets the same location as MTA transcript cluster(s) TC0800000330.mm.1

          Set Membership:

          Amplicon length greater than or equal to 101 Mammalian Gene Collection Recommended Assay Mus musculus 1700 Inventoried Probe spans exons

          Panther Classification:

          Molecular Function -

          RNA splicing factor

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          deadenylation-dependent decapping of nuclear-transcribed mRNA
          mRNA processing
          RNA splicing
          stem cell population maintenance
          negative regulation of neuron differentiation
          histone mRNA catabolic process
          RNA cap binding
          RNA binding
          mRNA binding
          pre-mRNA binding
          poly(A) RNA binding

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix ABI Illumina

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P25729014 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P25729011 - -
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P206655 AK041290.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P206655 BC021460.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P206655 NM_026032.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P206655 AK006006.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P206655 AK012814.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P206655 AK041290.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P206655 BC021460.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P206655 NM_026032.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P206655 AK006006.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P206655 AK012814.1 mouse_transcriptome
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 128475 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 107494 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 485954 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 397878 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 109349 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 562703 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 579311 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 259362 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 567506 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 846084 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 811856 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 4x180K 159001 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 4x180K 23678 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 44K G4426B A_53_P169049 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 44K G4426B A_53_P109533 - -
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P206655 AK041290.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P206655 BC021460.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P206655 NM_026032.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P206655 AK006006.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P206655 AK012814.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P206655 AK041290.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P206655 BC021460.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P206655 NM_026032.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P206655 AK006006.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P206655 AK012814.1 mouse_transcriptome
          Agilent Genotypic Technology designed "Custom Agilent Mus Musculus 8x15k GE Microarray (AMADID-016270) " A_51_P206655 AK041290.1 mouse_transcriptome
          Agilent Genotypic Technology designed "Custom Agilent Mus Musculus 8x15k GE Microarray (AMADID-016270) " A_51_P206655 BC021460.1 mouse_transcriptome
          Agilent Genotypic Technology designed "Custom Agilent Mus Musculus 8x15k GE Microarray (AMADID-016270) " A_51_P206655 NM_026032.1 mouse_transcriptome
          Agilent Genotypic Technology designed "Custom Agilent Mus Musculus 8x15k GE Microarray (AMADID-016270) " A_51_P206655 AK006006.1 mouse_transcriptome
          Agilent Genotypic Technology designed "Custom Agilent Mus Musculus 8x15k GE Microarray (AMADID-016270) " A_51_P206655 AK012814.1 mouse_transcriptome
          Agilent Genotypic Technology designed "Custom Agilent Mus Musculus 8x15k GE Microarray (AMADID-016270) " A_51_P206655 AK041290.1 mouse_transcriptome
          Agilent Genotypic Technology designed "Custom Agilent Mus Musculus 8x15k GE Microarray (AMADID-016270) " A_51_P206655 BC021460.1 mouse_transcriptome
          Agilent Genotypic Technology designed "Custom Agilent Mus Musculus 8x15k GE Microarray (AMADID-016270) " A_51_P206655 NM_026032.1 mouse_transcriptome
          Agilent Genotypic Technology designed "Custom Agilent Mus Musculus 8x15k GE Microarray (AMADID-016270) " A_51_P206655 AK006006.1 mouse_transcriptome
          Agilent Genotypic Technology designed "Custom Agilent Mus Musculus 8x15k GE Microarray (AMADID-016270) " A_51_P206655 AK012814.1 mouse_transcriptome
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 244A (G4415A) A_53_P109533 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 244A (G4415A) A_67_P06454961 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 244A (G4415A) A_53_P169049 - -
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P206655 AK041290.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P206655 BC021460.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P206655 NM_026032.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P206655 AK006006.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P206655 AK012814.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P206655 AK041290.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P206655 BC021460.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P206655 NM_026032.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P206655 AK006006.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P206655 AK012814.1 mouse_transcriptome
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 105A (G4416A) A_53_P169049 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 105A (G4416A) A_53_P109533 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P07215940 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P07215938 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P25729014 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P25729011 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25729100 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25729138 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25729086 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25729160 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25729101 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25729024 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25729079 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25729115 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25729062 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25729075 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25729026 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25729093 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25729011 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25729055 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25729128 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25729135 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25729056 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25729088 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25729044 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25729041 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25729122 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25729019 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25729099 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25729051 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25729089 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25729067 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25729021 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25729111 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25729140 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25729098 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25729154 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25729033 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25729129 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25729070 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25729150 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25729073 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25729131 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25729114 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25729144 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25729096 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25729117 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25729074 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25729064 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25729008 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25729137 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25729015 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25729063 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25729084 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25729133 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25729130 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25729069 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25729020 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25729104 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25729050 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25729158 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25729126 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25729072 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25729048 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25729162 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25729152 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25729076 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25729052 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25729091 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25729113 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25729107 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25729151 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25729156 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25729146 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25729085 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25729092 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25729078 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25729148 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25729109 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25729145 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25729142 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25729045 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25729079 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25729036 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25729011 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P06743176 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25729018 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25729093 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P07198789 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25729023 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P07270991 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P07368942 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25729026 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P07177764 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P07069639 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P07177766 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25729086 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25729045 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25729017 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25729078 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25729040 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25729048 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25729082 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25729028 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25729074 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25729037 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25729050 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25729014 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P07350917 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25729022 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25729089 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P07267034 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25729075 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P07177767 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25729024 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25729034 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25729044 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P07215938 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P07121743 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25729041 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25729031 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10571050 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10571052 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10571051 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10571053 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10571049 - -
          Affymetrix HT MG-430 PM Array Plate 1423873_PM_at - -
          Affymetrix HT MG-430 PM Array Plate 1441452_PM_at - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.1 ST Array 10571048 - -
          Mouse Genome 430 2.0 Array 1441452_PM_at - -
          Mouse Genome 430 2.0 Array 1441452_at - -
          Mouse Genome 430 2.0 Array 1423873_at - -
          Mouse Genome 430 2.0 Array 1423873_PM_at - -
          Affymetrix GeneChip Mouse Genome 430 2.0 Array 67207_at - -
          Affymetrix GeneChip Mouse Genome 430 2.0 Array 67207_PM_at - -
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0800002491.mm.1 NM_026032.1.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0800002491.mm.1 NM_026032.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0800002491.mm.1 TC0800000330.mm.1 MTA TC
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0800002489.mm.1 TC0800000330.mm.1 MTA TC
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0800002490.mm.1 NM_026032.1.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0800002490.mm.1 NM_026032.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0800002490.mm.1 TC0800000330.mm.1 MTA TC
          Mouse Expression Set 430 1423873_PM_at - -
          Mouse Expression Set 430 1423873_at - -
          Mouse Expression Set 430 1441452_PM_at - -
          Mouse Expression Set 430 1441452_at - -
          Murine Genome U74v2 Set 96946_at - -
          Murine Genome U74v2 Set 96946_PM_at - -
          Mouse Genome 430A 2.0 Array 1423873_PM_at - -
          Mouse Genome 430A 2.0 Array 1423873_at - -
          Affymetrix HT Mouse Genome 430A Array 1423873_at - -
          Affymetrix HT Mouse Genome 430A Array 1423873_PM_at - -
          Affymetrix HT Mouse Genome 430B Array 1441452_PM_at - -
          Affymetrix HT Mouse Genome 430B Array 1441452_at - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          ABI Mouse Genome Survey Microarray 924957 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          MouseWG-6 v2 Expression BeadChip 106370390 - -
          MouseWG-6 v2 Expression BeadChip 100450170 - -
          Illumina mouse-6 v1.0 expression beadchip 106370390 - -
          Illumina mouse-6 v1.0 expression beadchip 106370286 - -
          Illumina mouse-6 v1.0 expression beadchip 103710008 - -
          Illumina mouse-6 v1.1 expression beadchip ILMN_2568554 - -
          Illumina mouse-6 v1.1 expression beadchip ILMN_1226536 - -
          Illumina mouse-6 v1.1 expression beadchip ILMN_1244979 - -
          Illumina mouse-6 v1.1 expression beadchip ILMN_2556157 - -
          Illumina mouse-6 v1.1 expression beadchip ILMN_2603984 - -
          Illumina Sentrix mouse-6.v1 bead array 106370390 - -
          Illumina Sentrix mouse-6.v1 bead array 106370286 - -
          Illumina Sentrix mouse-6.v1 bead array 103710008 - -
          Illumina Sentrix Mouse-6 Expression BeadChip (2) 103710008 - -
          Illumina Sentrix Mouse-6 Expression BeadChip (2) 106370286 - -
          Illumina Sentrix Mouse-6 Expression BeadChip (2) 106370390 - -
          MouseRef-8 v2 Expression BeadChip ILMN_2919270 - -
          MouseRef-8 v2 Expression BeadChip ILMN_2603984 - -
          Illumina MouseWG-6 v2.0 expression beadchip ILMN_2919270 - -
          Illumina MouseWG-6 v2.0 expression beadchip ILMN_1244979 - -
          Illumina MouseWG-6 v2.0 expression beadchip ILMN_2556157 - -
          Illumina MouseWG-6 v2.0 expression beadchip ILMN_2568554 - -

          Back To Top

          관련 제품

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          온라인 주문 Plus Icon Minus Icon
          • 주문 현황
          • 주문 지원
          • 빠른 주문
          • Supply Center
          • eProcurement
          지원 Plus Icon Minus Icon
          • Help and Support
          • 고객 센터
          • 기술 지원 센터
          • 제품 문서 검색
          • 사이트 문제 보고
          교육 및 이벤트 Plus Icon Minus Icon
          • 교육 센터
          • 프로모션
          • 이벤트 및 웨비나
          • 소셜 미디어
          About Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • 소개 소개
          • 채용 채용
          • 투자자 투자자
          • 뉴스 뉴스
          • 사회적 책임 사회적 책임
          • Trademarks
          • 공정거래 공정거래
          • 정책 및 고지
          Our Portfolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Unity Lab Services
          • Patheon
          • PPD
          • 이용 약관
          • 개인정보 처리방침
          • 가격 및 운임 정책
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Korea flag icon
          Korea

          고객센터 문의 | 평일 09:00~18:00
          1661-9555   |   Live Chat   |   카카오톡 상담

           

          장비 서비스 문의 | 평일 09:00~18:00
          1661-5055   |   Live Chat

          고객센터 문의 | 평일 09:00~18:00
          1661-9555   |   Live Chat   |   카카오톡 상담

           

          장비 서비스 문의 | 평일 09:00~18:00
          1661-5055   |   Live Chat

          고객센터 문의 | 평일 09:00~18:00
          1661-9555   |   Live Chat   |   카카오톡 상담

           

          장비 서비스 문의 | 평일 09:00~18:00
          1661-5055   |   Live Chat

          써모 피셔 사이언티픽 코리아 주식회사
          대표자 : 석수진
          사업자 등록번호 : 117-81-46910
          입금계좌 : 하나은행 336-890014-06204
          (예금주 : 써모피셔사이언티픽코리아 주식회사)

           

          써모 피셔 사이언티픽 솔루션스 유한회사
          대표자 : 석수진
          사업자 등록번호 : 114-86-04783
          입금계좌 : 신한은행 140-004-396660
          (예금주 : 써모피셔사이언티픽솔루션스 유한회사)

           

          주소 : 서울시 강남구 광평로 281 수서오피스빌딩 12층 06349 | 통신판매업신고번호 : 2015-서울강남-00898

          ISMS Logo

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-green-7d94cb4b65-6wvps:80/100.66.75.98:80.
          git-commit: c9e08c96761173abe34e68f880379696776a4827
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.44.1-2026.02.97.1.0