Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
  • Productos
    • Consumibles de laboratorio
    • Equipos de laboratorio
    • Instrumentos de Laboratorio
    • Clínica y Diagnóstico
    • Cromatografía
    • Espectrometría de Masas
    • Cultivo Celular
    • Análisis Celular
    • Anticuerpos
    • Ver todas las categorías de producto
  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Pedidos
            • Productos y proyectos personalizados
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Mm01602554_g1
          See other OLFR384 GE Assays ›
          Gene Symbol:
          Olfr384
          Gene Name:
          olfactory receptor 384
          Gene Aliases:
          GA_x5J8B7U2A8F-1-327, GA_x6K02T2P1NL-3773152-3774090, MOR135-5, Olfr384-ps1, Olfr386
          Chromosome Location:
          Chr.11: 73602582 - 73603520 on Build GRCm38
          Species:
          Mouse
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Mm01602554_g1
          Best Coverage
          Size
          Availability Made To Order
          Catalog # 4351372
          Price 435.00
          Your Price
          Online offer: 408.65
          408.65
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Symbol: Olfr384
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NM_207224.1 NP_997107.1 1 548 119

          Back To Top

          More Information


          Additional Information:

          Based on assay re-evaluation, this assay may detect genomic DNA. Please contact Tech Support if you need more information.

          Set Membership:

          Ambion siRNA available Amplicon length greater than or equal to 101 G-protein coupled receptor 3' Most Detect Genomic DNA Recommended Assay Mus musculus 1700 Both primers and probe map within a single exon

          Matching Ambion siRNAs:

          Click here to find siRNAs for Gene Olfr384

          Panther Classification:

          Molecular Function -

          transmembrane signal receptor

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          G-protein coupled receptor signaling pathway
          sensory perception of smell
          detection of chemical stimulus involved in sensory perception
          detection of chemical stimulus involved in sensory perception of smell
          transmembrane signaling receptor activity
          olfactory receptor activity

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix ABI Illumina

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_52_P16016 NM_207224.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_52_P16016 NM_207224.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_52_P16016 NM_207224.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_52_P16016 NM_207224.1 mouse_transcriptome
          Agilent Genotypic Technology designed "Custom Agilent Mus Musculus 8x15k GE Microarray (AMADID-016270) " A_52_P16016 NM_207224.1 mouse_transcriptome
          Agilent Genotypic Technology designed "Custom Agilent Mus Musculus 8x15k GE Microarray (AMADID-016270) " A_52_P16016 NM_207224.1 mouse_transcriptome
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P27917583 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P27917574 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P27917595 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P27917576 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P27917594 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P27917581 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P27917572 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P27917580 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P27917575 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P27917578 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P27917582 - -
          Whole Mouse Genome G4122A A_52_P16016 NM_207224.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_52_P16016 NM_207224.1 mouse_transcriptome
          Agilent Mouse Developmental Microarray 44K G2519A Option 002 A_66_P131423 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P09563708 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P09563714 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P09563724 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27917574 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27917545 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27917580 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27917567 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27917570 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27917581 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27917543 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27917569 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27917546 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27917566 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27917583 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27917576 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27917594 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27917601 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27917552 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27917572 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27917578 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27917558 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P09281683 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27917567 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27917595 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27917564 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P09254107 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27917598 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27917594 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27917566 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27917576 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27917580 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27917599 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27917572 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27917583 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27917581 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P09254090 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27917570 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P09119317 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27917569 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P09281682 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27917574 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10378400 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.1 ST Array 10378399 - -
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1100009325.mm.1 NM_207224.1.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1100009325.mm.1 NM_207224.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1100009325.mm.1 TC1100001023.mm.1 MTA TC
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          ABI Mouse Genome Survey Microarray 681165 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          MouseWG-6 v2 Expression BeadChip 1230577 - -
          Illumina mouse-6 v1.0 expression beadchip 1230577 - -
          Illumina mouseRef-8 v1.0 expression beadchip 0001230577 - -
          Illumina mouseRef-8 v1.1 expression beadchip ILMN_2705909 - -
          Illumina mouse-6 v1.1 expression beadchip ILMN_2705909 - -
          mouse-6 v1.1 (Illumina) scl0193053.1_30-S - -
          Illumina Sentrix mouse-6.v1 bead array 1230577 - -
          Illumina Sentrix MouseRef-8 Expression BeadChip scl0193053.1_30-S - -
          Illumina Sentrix Mouse-6 Expression BeadChip (2) 1230577 - -
          MouseRef-8 v2 Expression BeadChip ILMN_2705909 - -
          Illumina MouseWG-6 v2.0 expression beadchip ILMN_2705909 - -

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Chile flag icon
          Chile

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-64dd947b88-zdkzh:80/100.66.76.145:80.
          git-commit: 0f46c0ba67a87c24f5ac662a3edafcaba07cd08c
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.45.0-Offline