Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
  • Productos
    • Consumibles de laboratorio
    • Equipos de laboratorio
    • Instrumentos de Laboratorio
    • Clínica y Diagnóstico
    • Cromatografía
    • Espectrometría de Masas
    • Cultivo Celular
    • Análisis Celular
    • Anticuerpos
    • Ver todas las categorías de producto
  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Pedidos
            • Productos y proyectos personalizados
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Mm01608791_g1
          See other TMEM97 GE Assays ›
          Gene Symbol:
          Tmem97
          Gene Name:
          transmembrane protein 97
          Gene Aliases:
          1810014L12Rik, AI115531, AL022956, D11Bhm182e
          Chromosome Location:
          Chr.11: 78541817 - 78550735 on Build GRCm38
          Species:
          Mouse
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Mm01608791_g1
          Best Coverage
          Size
          Availability Inventoried
          Catalog # 4331182
          Price 2,694.00
          Your Price
          Online offer:
          2694.0
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Symbol: Tmem97
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NM_133706.2 NP_598467.1 2 - 3 355 75
          GenBank mRNA AK007497.1 - 1 - 2 84 75
          AK155107.1 - 2 - 3 367 75
          AK171954.1 - 2 - 3 334 75
          BC018156.1 - 2 - 3 355 4192256 75
          BC093511.1 - 2 - 3 332 5124076 75

          Back To Top

          More Information


          Additional Information:

          Based on assay re-evaluation, this assay may detect genomic DNA. Please contact Tech Support if you need more information.

          Set Membership:

          Ambion siRNA available Amplicon length between 71 and 85 3' Most Mammalian Gene Collection Detect Genomic DNA Recommended Assay Mus musculus 1700 Inventoried Probe spans exons

          Matching Ambion siRNAs:

          Click here to find siRNAs for Gene Tmem97

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          cholesterol homeostasis
          molecular_function

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix ABI Illumina

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P27944036 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P27944030 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P27944033 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P27944037 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P27944032 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P27944034 - -
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_55_P2048110 BC018156.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_55_P2048110 BC093511.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_55_P2048110 AK171954.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_55_P2048110 NM_133706.2 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_55_P2048110 AK007497.1 mouse_transcriptome
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 137099 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 700886 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 204003 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 375412 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 277356 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 4x180K 124082 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 44K G4426B A_53_P140777 - -
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_55_P2048110 BC018156.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_55_P2048110 BC093511.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_55_P2048110 AK171954.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_55_P2048110 NM_133706.2 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_55_P2048110 AK007497.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_55_P1969396 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P27944026 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P27944052 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P27944045 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P27944040 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P27943978 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P27944018 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P27944038 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P27944030 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P27944058 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P27944028 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P27944061 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P27944029 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P27944036 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P27944022 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P27944042 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P27944048 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P27944046 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P27944055 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P27944034 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P27944041 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P27944049 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P27944057 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P27944021 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P27944047 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P27944037 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 244A (G4415A) A_53_P140777 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 244A (G4415A) A_67_P02370808 - -
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P284565 BC018156.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P284565 BC093511.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P284565 AK171954.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P284565 NM_133706.2 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P284565 AK007497.1 mouse_transcriptome
          Agilent Mouse Developmental Microarray 44K G2519A Option 002 A_66_P128026 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 105A (G4416A) A_53_P140777 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P09185995 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P09425097 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P09185991 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P09185998 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P09185997 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P09425099 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P27944037 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P27944030 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P27944032 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P27944034 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P27944036 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P27944033 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27943929 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27944057 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27943932 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27944009 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27944032 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27944029 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27944034 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27944040 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27943962 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27943954 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27944015 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27943961 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27943951 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27943977 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27944072 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27944022 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27944003 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27944077 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27944058 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27943953 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27944045 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27944011 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27944046 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27943970 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27943938 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27944018 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27943934 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27943959 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27944069 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27944038 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27944026 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27943963 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27943998 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27943974 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27943948 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27944078 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27943978 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27944004 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27943989 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27943957 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27943944 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27944007 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27944036 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27944047 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27943971 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27944068 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27943930 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27943936 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27943924 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27943942 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27943923 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27944013 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27943940 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27943967 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27944030 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27943947 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27944028 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27944002 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27943995 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27943991 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27944063 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27943976 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27944012 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27944021 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P09619547 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P09616048 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27944030 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27944070 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27944036 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27944026 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P09709058 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P09499788 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27944028 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27944065 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27944034 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27943997 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27944061 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27944049 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27944022 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P09111983 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27944062 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27944040 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27944073 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P09425099 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27944056 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P09111987 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27944072 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P09709056 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27944001 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27944016 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27944013 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27944004 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27944029 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27943998 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27944051 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P09705838 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27944038 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P09460734 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P09265317 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P09077564 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27943995 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27944032 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27944069 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27944002 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27944021 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27944045 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27943989 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P09412121 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P08985579 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P09499791 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27944000 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27943992 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27943978 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P09710559 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27944057 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P09499785 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27944047 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27944009 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27944055 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27944018 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27944011 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10388882 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10388881 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10388883 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10434669 - -
          Affymetrix HT MG-430 PM Array Plate 1416376_PM_at - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.1 ST Array 10434668 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.1 ST Array 10388880 - -
          Mouse Genome 430 2.0 Array 1416376_PM_at - -
          Mouse Genome 430 2.0 Array 1416376_at - -
          Affymetrix GeneChip Mouse Genome 430 2.0 Array 69071_PM_at - -
          Affymetrix GeneChip Mouse Genome 430 2.0 Array 69071_at - -
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1100030443.mm.1 NM_133706.2.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1100030443.mm.1 NM_133706.2 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1100030443.mm.1 TC1100003300.mm.1 MTA TC
          Mouse Expression Set 430 1416376_at - -
          Mouse Expression Set 430 1416376_PM_at - -
          Murine Genome U74v2 Set 95137_at - -
          Murine Genome U74v2 Set 95137_PM_at - -
          Mouse Genome 430A 2.0 Array 1416376_at - -
          Mouse Genome 430A 2.0 Array 1416376_PM_at - -
          Affymetrix HT Mouse Genome 430A Array 1416376_PM_at - -
          Affymetrix HT Mouse Genome 430A Array 1416376_at - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          ABI Mouse Genome Survey Microarray 898407 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Illumina mouse-6 v1.0 expression beadchip 4540300 - -
          Illumina mouseRef-8 v1.0 expression beadchip 0004540300 - -
          Illumina mouseRef-8 v1.1 expression beadchip ILMN_2656871 - -
          Illumina mouse-6 v1.1 expression beadchip ILMN_2656871 - -
          mouse-6 v1.1 (Illumina) scl069071.1_105-S - -
          Illumina Sentrix mouse-6.v1 bead array 4540300 - -
          Illumina Sentrix MouseRef-8 Expression BeadChip scl069071.1_105-S - -
          Illumina Sentrix Mouse-6 Expression BeadChip (2) 4540300 - -
          MouseRef-8 v2 Expression BeadChip ILMN_2656871 - -
          Illumina MouseWG-6 v2.0 expression beadchip ILMN_2656871 - -
          Illumina Sentrix Mouse-6 Expression BeadChip (3) scl069071.1_105-S - -

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Chile flag icon
          Chile

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-green-7d94cb4b65-mrft7:80/100.66.76.145:80.
          git-commit: c9e08c96761173abe34e68f880379696776a4827
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.44.1-2026.02.97.1.0