Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
  • Productos
    • Consumibles de laboratorio
    • Equipos de laboratorio
    • Instrumentos de Laboratorio
    • Clínica y Diagnóstico
    • Cromatografía
    • Espectrometría de Masas
    • Cultivo Celular
    • Análisis Celular
    • Anticuerpos
    • Veja todas as categorias de produtos
  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Inspección de seguridad alimentaria Servicios
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Pedidos
            • Productos y proyectos personalizados
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Mm01609316_m1
          See other GM5800 GE Assays ›
          Gene Symbol:
          Gm5800
          Gene Name:
          predicted gene 5800
          Gene Aliases:
          EG545047
          Chromosome Location:
          Chr.14: 51711644 - 51717132 on Build GRCm38
          Species:
          Mouse
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Mm01609316_m1
          Best Coverage
          Size
          Availability Inventoried
          Catalog # 4331182
          Price
          Your Price
          Online offer:
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Symbol: Gm5800
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NM_001034102.2 NP_001029274.1 3 - 4 318 149
          GenBank mRNA BC049651.1 - 3 - 4 318 149
          BC100479.1 - 3 - 4 318 30917737 149

          Back To Top

          More Information


          Updated Mapping Information

          This assay targets the same location as MTA transcript cluster(s) TC1400002014.mm.1

          Set Membership:

          Ambion siRNA available Amplicon length greater than or equal to 101 3' Most Mammalian Gene Collection Recommended Assay Mus musculus Inventoried Probe spans exons

          Matching Ambion siRNAs:

          Click here to find siRNAs for Gene Gm5800

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          biological_process
          molecular_function

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix Illumina

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_52_P527416 BC049651.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_52_P527416 BC100479.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_52_P527416 NM_001034102.2 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_52_P527416 BC049651.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_52_P527416 BC100479.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_52_P527416 NM_001034102.2 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_55_P2126820 - -
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_52_P527416 BC049651.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_52_P527416 BC100479.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_52_P527416 NM_001034102.2 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_52_P527416 BC049651.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_52_P527416 BC100479.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_52_P527416 NM_001034102.2 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_55_P2126820 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P29602857 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P29602835 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P29602825 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 244A (G4415A) A_67_P02849841 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 244A (G4415A) A_67_P08111267 - -
          Whole Mouse Genome G4122A A_52_P527416 BC049651.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_52_P527416 BC100479.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_52_P527416 NM_001034102.2 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_52_P527416 BC049651.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_52_P527416 BC100479.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_52_P527416 NM_001034102.2 mouse_transcriptome
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 105A (G4416A) A_67_P08111273 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P29602883 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P29602835 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P29602843 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P29602810 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P29602835 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P11802238 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P29602828 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P11818913 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P11542992 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P11802232 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P29602857 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P29602843 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P29602818 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P29602863 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P11528477 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P29602810 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P29602808 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P11542983 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P29602825 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10419571 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10419573 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10419572 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10419574 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.1 ST Array 10419570 - -
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1400015093.mm.1 NM_001034102.2.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1400015093.mm.1 NM_001034102.2 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1400015093.mm.1 TC1400002014.mm.1 MTA TC
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1400015094.mm.1 NM_001034102.2.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1400015094.mm.1 NM_001034102.2 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1400015094.mm.1 TC1400002014.mm.1 MTA TC
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1400015092.mm.1 NM_001034102.2.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1400015092.mm.1 NM_001034102.2 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1400015092.mm.1 TC1400002014.mm.1 MTA TC
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1400015095.mm.1 NM_001034102.2.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1400015095.mm.1 NM_001034102.2 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1400015095.mm.1 TC1400002014.mm.1 MTA TC
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          MouseRef-8 v2 Expression BeadChip ILMN_2919756 - -
          Illumina MouseWG-6 v2.0 expression beadchip ILMN_2919756 - -

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Argentina flag icon
          Argentina

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-64dd947b88-zdkzh:80/100.66.76.145:80.
          git-commit: 0f46c0ba67a87c24f5ac662a3edafcaba07cd08c
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.45.0-Offline