Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
  • Productos
    • Consumibles de laboratorio
    • Equipos de laboratorio
    • Instrumentos de Laboratorio
    • Clínica y Diagnóstico
    • Cromatografía
    • Espectrometría de Masas
    • Cultivo Celular
    • Análisis Celular
    • Anticuerpos
    • Ver todas las categorías de producto
  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Pedidos
            • Productos y proyectos personalizados
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Mm01611997_g1
          See other PPP1R2-PS3 GE Assays ›
          Gene Symbol:
          Ppp1r2-ps3
          Gene Name:
          protein phosphatase 1, regulatory (inhibitor) subunit 2, pseudogene 3
          Gene Aliases:
          EG546723, Gm5972
          Chromosome Location:
          Chr.19: 30538876 - 30539679 on Build GRCm38
          Species:
          Mouse
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Mm01611997_g1
          Best Coverage
          Size
          Availability Made To Order
          Catalog # 4351372
          Price
          Your Price
          Online offer:
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Symbol: Ppp1r2-ps3
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NR_003650.1 1 443 120
          GenBank mRNA BC100445.1 - 1 443 120

          Back To Top

          More Information


          Additional Information:

          Based on assay re-evaluation, this assay may detect genomic DNA. Please contact Tech Support if you need more information.

          Set Membership:

          Amplicon length greater than or equal to 101 3' Most Mammalian Gene Collection Detect Genomic DNA Recommended Assay Mus musculus Both primers and probe map within a single exon

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix Illumina

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P32058910 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P32058890 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P32058865 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P32058886 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P32058867 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P32058894 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P32058893 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P32058909 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P32058901 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P32058897 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P32058907 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P14293657 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P32058864 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P32058916 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P32058898 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P14293628 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P32058892 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P32058889 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P32058903 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P32058911 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P32058905 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P32058896 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P32058900 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10540074 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10467004 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10467005 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10594637 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10441510 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.1 ST Array 10467003 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.1 ST Array 10441509 - -
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1900012064.mm.1 NR_003650.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1900012064.mm.1 TC1900001359.mm.1 MTA TC
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1900012065.mm.1 NR_003650.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1900012065.mm.1 TC1900001359.mm.1 MTA TC
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1900012063.mm.1 NR_003650.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1900012063.mm.1 TC1900001359.mm.1 MTA TC
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Illumina MouseWG-6 v2.0 expression beadchip ILMN_2971370 - -

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Chile flag icon
          Chile

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-green-7b6576f7bc-9kpsn:80/100.66.79.221:80.
          git-commit: 6d309ebe7a31b2ceadeb87f43b473eebab110cf3
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.46.0-2026.03.11-1.0