Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
  • Productos
    • Consumibles de laboratorio
    • Equipos de laboratorio
    • Instrumentos de Laboratorio
    • Clínica y Diagnóstico
    • Cromatografía
    • Espectrometría de Masas
    • Cultivo Celular
    • Análisis Celular
    • Anticuerpos
    • Veja todas as categorias de produtos
  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Inspección de seguridad alimentaria Servicios
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Pedidos
            • Productos y proyectos personalizados
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Mm01612082_m1
          See other VMN2R17 GE Assays ›
          Gene Symbol:
          Vmn2r17
          Gene Name:
          vomeronasal 2, receptor 17
          Gene Aliases:
          EG384221
          Chromosome Location:
          Chr.5: 109420013 - 109453387 on Build GRCm38
          Species:
          Mouse
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Mm01612082_m1
          Best Coverage
          Size
          Availability Made To Order
          Catalog # 4351372
          Price
          Your Price
          Online offer:
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Symbol: Vmn2r17
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NM_001104628.1 NP_001098098.1 4 - 5 1518 174

          Back To Top

          More Information


          Updated Mapping Information

          This assay targets the same location as MTA transcript cluster(s) TC0500001122.mm.1

          Set Membership:

          Amplicon length greater than or equal to 101 G-protein coupled receptor 3' Most Recommended Assay Mus musculus 1700 Probe spans exons

          Panther Classification:

          Molecular Function -

          G-protein coupled receptor

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          biological_process
          molecular_function

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix ABI Illumina

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_55_P2183924 NM_001104628.1 mouse_transcriptome
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 964583 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 481977 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 22004 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 566453 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 275385 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 681890 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 637163 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 4x180K 90207 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 4x180K 129314 - -
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_55_P2183924 NM_001104628.1 mouse_transcriptome
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P23975930 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P23975967 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P23975908 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P23975905 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P23975893 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P23975913 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P23975917 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P23975877 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P23975911 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P23975909 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P23975875 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P23975915 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P23975886 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P23975929 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P23975900 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P23975925 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P23975883 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P23975932 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P23975977 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P23975910 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P23975879 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P23975888 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P23975948 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P23975940 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P23975936 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P23975896 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P23975880 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P23975949 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P23975979 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P23975933 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P23975891 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P23975887 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P23975896 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P23975928 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P23975933 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P23975936 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P23975908 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P23975877 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P23975888 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P23975875 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P23975913 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P23975917 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P23975905 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P04513598 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P23975930 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P23975886 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P23975910 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P23975919 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P23975887 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P23975932 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P23975903 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P23975880 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P23975897 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P23975893 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P23975900 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P23975879 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P23975925 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P23975929 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P23975906 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P23975891 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P23975909 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P04150934 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P23975911 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P04150932 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P23975883 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P23975915 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10524069 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10524075 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10524074 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10524072 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10524076 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10524070 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.1 ST Array 10524068 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.1 ST Array 10524071 - -
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0500009548.mm.1 TC0500001122.mm.1 MTA TC
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0500009548.mm.1 NM_001104628.1.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0500009548.mm.1 NM_001104628.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0500009551.mm.1 TC0500001122.mm.1 MTA TC
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0500009551.mm.1 NM_001104628.1.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0500009551.mm.1 NM_001104628.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0500009550.mm.1 TC0500001122.mm.1 MTA TC
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0500009550.mm.1 NM_001104628.1.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0500009550.mm.1 NM_001104628.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0500009546.mm.1 TC0500001122.mm.1 MTA TC
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0500009546.mm.1 NM_001104628.1.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0500009546.mm.1 NM_001104628.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0500009547.mm.1 TC0500001122.mm.1 MTA TC
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0500009547.mm.1 NM_001104628.1.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0500009547.mm.1 NM_001104628.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0500009549.mm.1 TC0500001122.mm.1 MTA TC
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0500009549.mm.1 NM_001104628.1.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0500009549.mm.1 NM_001104628.1 Refseq
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          ABI Mouse Genome Survey Microarray 879037 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Illumina mouse-6 v1.1 expression beadchip ILMN_1238771 - -

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Argentina flag icon
          Argentina

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-64dd947b88-fbg7s:80/100.66.79.246:80.
          git-commit: 0f46c0ba67a87c24f5ac662a3edafcaba07cd08c
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.45.0-Offline