Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
로그인
회원이 아니신가요? 계정 생성하기
  • 모든 제품 주문
    • 항체
    • Oligos, Primers, Probes and Genes
    • TaqMan Real-Time PCR 분석
    • 피펫 및 피펫 팁
    • 실험실용 원심분리기
    • 초저온 냉동고
    • 분광학
    • 비이커
    • PCR 장비 및 용품
    • 제품 카테고리 전체보기
  • 응용 분야 및 기법
    • 세포 분석
    • 실험실 장비
    • Real-Time PCR
    • PCR
    • 크로마토그래피
    • 세포 배양 및 트랜스펙션
    • DNA/RNA 추출과 분석
    • 단백질 생물학
    • 유세포분석
    • 화학 제품
    • 응용 분야 및 기법 전체보기
  • 서비스
    • 맞춤형 서비스
    • 엔터프라이즈급 실험실 정보 처리
    • 360° CDMO 및 CRO 서비스
    • CDMO 서비스
    • 임상시험 CRO 서비스
    • 장비 서비스
    • 교육 서비스
    • Unity Lab Services
    • 서비스 전체 보기
  • 지원
    • 고객센터
    • 문의하기
    • 시험성적서(COA) 및 적합성 인증서(COC)
    • Safety Data Sheets (SDS)
    • 매뉴얼
    • 인용 및 참고 문헌
    • 기기 지원
    • 기술 자료/제품 FAQ
    • 학습 센터
    • 지원 메뉴 전체보기
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • 문의하기
  • 빠른 주문
  • 주문 현황
  • 제품 문서 검색
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

전체검색
Search button
          • 주문 현황
          • 빠른주문
          • 로그인
            로그인
            회원이 아니신가요? 계정 생성하기
            • 계정정보
            • 주문내역조회
            • 커스텀제품 및 프로젝트
            • Services Central
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Mm01613185_g1
          See other OOG3 GE Assays ›
          Gene Symbol:
          Oog3
          Gene Name:
          oogenesin 3
          Gene Aliases:
          AA617276, C86881
          Chromosome Location:
          Chr.4: 144157556 - 144162651 on Build GRCm38
          Species:
          Mouse
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Mm01613185_g1
          Best Coverage
          Size
          재고 정보 본사 재고 보유
          Catalog # 4331182
          제품 정가 284.00
          Your Price
          온라인 행사가: 266.65
          266.65
          공급가 확인 ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay 상세 정보

          Gene Symbol: Oog3
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NM_201258.2 NP_957710.2 2 - 3 383 101
          GenBank mRNA AK136030.1 - 2 - 3 384 101
          AY573563.1 - 2 - 3 379 101
          BC053700.1 - 2 - 3 379 30049894 101

          Back To Top

          추가 정보


          Updated Mapping Information

          This assay targets the same location as MTA transcript cluster(s) TC0400003936.mm.1

          Set Membership:

          Ambion siRNA available Amplicon length greater than or equal to 101 3' Most Mammalian Gene Collection Detect Genomic DNA Recommended Assay Mus musculus 1700 Inventoried Probe spans exons

          Matching Ambion siRNAs:

          Click here to find siRNAs for Gene Oog3

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          biological_process
          molecular_function

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix ABI Illumina

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_55_P1959510 BM227552.2 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_55_P1959510 NM_201258.2 mouse_transcriptome
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 616998 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 553017 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 4x180K 110114 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 44K G4426B A_53_P160177 - -
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_55_P1959510 BM227552.2 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_55_P1959510 NM_201258.2 mouse_transcriptome
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P23377416 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P23377418 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P23377425 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P23377422 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P23377433 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P23377404 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P23377432 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 244A (G4415A) A_53_P160177 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 244A (G4415A) A_67_P01011193 - -
          Whole Mouse Genome G4122A A_52_P96028 AY573563.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_52_P96028 BC053700.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_52_P96028 BM227552.2 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_52_P96028 DV644761.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_52_P96028 NM_201258.2 mouse_transcriptome
          Agilent Mouse Developmental Microarray 44K G2519A Option 002 A_66_P116721 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 105A (G4416A) A_53_P160177 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P03249732 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P03212846 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P03249731 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P03212845 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P23377418 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P23377378 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P23377433 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P23377432 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P23377364 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P23377417 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P23377404 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P03256826 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P03512957 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P23377439 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P03212849 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P23377418 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P03617259 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P03212850 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P03464053 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P23377384 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P23377378 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P23377417 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P23377373 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P23377416 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P23377433 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P23377404 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P23377403 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P23377399 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P23377375 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P23377381 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P03710832 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P03714409 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P23377397 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P23377383 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P23377407 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P23377432 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P03249556 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P23377415 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10518186 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10518183 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10518184 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10518185 - -
          Affymetrix HT MG-430 PM Array Plate 1436721_PM_x_at - -
          Affymetrix HT MG-430 PM Array Plate 1436720_PM_s_at - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.1 ST Array 10518182 - -
          Mouse Genome 430 2.0 Array 1436721_PM_x_at - -
          Mouse Genome 430 2.0 Array 1436720_s_at - -
          Mouse Genome 430 2.0 Array 1436720_PM_s_at - -
          Mouse Genome 430 2.0 Array 1436721_x_at - -
          Affymetrix GeneChip Mouse Genome 430 2.0 Array 100012_at - -
          Affymetrix GeneChip Mouse Genome 430 2.0 Array 100012_PM_at - -
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0400032605.mm.1 TC0400003936.mm.1 MTA TC
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0400032605.mm.1 NM_201258.2.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0400032605.mm.1 NM_201258.2 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0400032604.mm.1 TC0400003936.mm.1 MTA TC
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0400032604.mm.1 NM_201258.2.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0400032604.mm.1 NM_201258.2 Refseq
          Affymetrix HT Mouse Genome 430B Array 1436721_PM_x_at - -
          Affymetrix HT Mouse Genome 430B Array 1436720_PM_s_at - -
          Affymetrix HT Mouse Genome 430B Array 1436720_s_at - -
          Affymetrix HT Mouse Genome 430B Array 1436721_x_at - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          ABI Mouse Genome Survey Microarray 872847 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Illumina mouse-6 v1.0 expression beadchip 3940440 - -
          Illumina mouseRef-8 v1.0 expression beadchip 0003940440 - -
          Illumina mouseRef-8 v1.1 expression beadchip ILMN_2604834 - -
          Illumina mouse-6 v1.1 expression beadchip ILMN_2604834 - -
          mouse-6 v1.1 (Illumina) scl0100012.1_180-S - -
          Illumina Sentrix mouse-6.v1 bead array 3940440 - -
          Illumina Sentrix MouseRef-8 Expression BeadChip scl0100012.1_180-S - -
          Illumina Sentrix Mouse-6 Expression BeadChip (2) 3940440 - -
          MouseRef-8 v2 Expression BeadChip ILMN_2604834 - -
          Illumina MouseWG-6 v2.0 expression beadchip ILMN_2604834 - -

          Back To Top

          관련 제품

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          온라인 주문 Plus Icon Minus Icon
          • 주문 현황
          • 주문 지원
          • 빠른 주문
          • Supply Center
          • eProcurement
          지원 Plus Icon Minus Icon
          • Help and Support
          • 고객 센터
          • 기술 지원 센터
          • 제품 문서 검색
          • 사이트 문제 보고
          교육 및 이벤트 Plus Icon Minus Icon
          • 교육 센터
          • 프로모션
          • 이벤트 및 웨비나
          • 소셜 미디어
          About Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • 소개 소개
          • 채용 채용
          • 투자자 투자자
          • 뉴스 뉴스
          • 사회적 책임 사회적 책임
          • Trademarks
          • 공정거래 공정거래
          • 정책 및 고지
          Our Portfolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Unity Lab Services
          • Patheon
          • PPD
          • 이용 약관
          • 개인정보 처리방침
          • 가격 및 운임 정책
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Korea flag icon
          Korea

          고객센터 문의 | 평일 09:00~18:00
          1661-9555   |   Live Chat   |   카카오톡 상담

           

          장비 서비스 문의 | 평일 09:00~18:00
          1661-5055   |   Live Chat

          고객센터 문의 | 평일 09:00~18:00
          1661-9555   |   Live Chat   |   카카오톡 상담

           

          장비 서비스 문의 | 평일 09:00~18:00
          1661-5055   |   Live Chat

          고객센터 문의 | 평일 09:00~18:00
          1661-9555   |   Live Chat   |   카카오톡 상담

           

          장비 서비스 문의 | 평일 09:00~18:00
          1661-5055   |   Live Chat

          써모 피셔 사이언티픽 코리아 주식회사
          대표자 : 석수진
          사업자 등록번호 : 117-81-46910
          입금계좌 : 하나은행 336-890014-06204
          (예금주 : 써모피셔사이언티픽코리아 주식회사)

           

          써모 피셔 사이언티픽 솔루션스 유한회사
          대표자 : 석수진
          사업자 등록번호 : 114-86-04783
          입금계좌 : 신한은행 140-004-396660
          (예금주 : 써모피셔사이언티픽솔루션스 유한회사)

           

          주소 : 서울시 강남구 광평로 281 수서오피스빌딩 12층 06349 | 통신판매업신고번호 : 2015-서울강남-00898

          ISMS Logo

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-64dd947b88-fkn7b:80/100.66.79.246:80.
          git-commit: 0f46c0ba67a87c24f5ac662a3edafcaba07cd08c
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.45.0-Offline