Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
  • Productos
    • Consumibles de laboratorio
    • Equipos de laboratorio
    • Instrumentos de Laboratorio
    • Clínica y Diagnóstico
    • Cromatografía
    • Espectrometría de Masas
    • Cultivo Celular
    • Análisis Celular
    • Anticuerpos
    • Ver todas las categorías de producto
  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Pedidos
            • Productos y proyectos personalizados
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Mm01614371_m1
          See other LILRB4 GE Assays ›
          Gene Symbol:
          Lilrb4
          Gene Name:
          leukocyte immunoglobulin-like receptor, subfamily B, member 4
          Gene Aliases:
          CD85K, Gp49b, HM18, ILT3, LIR-5, gp49
          Chromosome Location:
          Chr.10: 51490883 - 51496613 on Build GRCm38
          Species:
          Mouse
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Mm01614371_m1
          Best Coverage
          Size
          Availability Inventoried
          Catalog # 4331182
          Price 284.00
          Your Price
          Online offer: 266.65
          266.65
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Symbol: Lilrb4
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NM_001291894.1 NP_001278823.1 988 137
          NM_013532.3 NP_038560.1 983 137
          GenBank mRNA AK155750.1 - 1917 137
          AK170368.1 - 869 137
          BC006591.1 - 884 3585404 137
          BC099532.1 - 875 30749706 137
          U05264.1 - 884 137

          Back To Top

          More Information


          Updated Mapping Information

          This assay targets the same location as MTA transcript cluster(s) TC1000003214.mm.1

          Set Membership:

          Ambion siRNA available Amplicon length greater than or equal to 101 Mammalian Gene Collection Recommended Assay Mus musculus Inventoried

          Matching Ambion siRNAs:

          Click here to find siRNAs for Gene Lilrb4

          Panther Classification:

          Molecular Function -

          immunoglobulin receptor superfamily

          Gene Ontology Categories:

          Function(s)

          immune system process

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix Illumina

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P241457 U05264.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P241457 AK170615.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P241457 BC006591.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P241457 BC099532.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P241457 AK170368.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P241457 U05264.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P241457 AK170615.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P241457 BC006591.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P241457 BC099532.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P241457 AK170368.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_55_P1957459 U05264.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_55_P1957459 U05266.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_55_P1957459 BC006591.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_55_P1957459 BC099532.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_55_P1957459 AK155750.1 mouse_transcriptome
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 354200 AK047169.1 genbank_mrna_mouse
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 433123 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 806335 - -
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_55_P1957459 U05264.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_55_P1957459 U05266.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_55_P1957459 BC006591.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_55_P1957459 BC099532.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_55_P1957459 AK155750.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P241457 U05264.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P241457 AK170615.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P241457 BC006591.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P241457 BC099532.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P241457 AK170368.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P241457 U05264.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P241457 AK170615.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P241457 BC006591.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P241457 BC099532.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P241457 AK170368.1 mouse_transcriptome
          Agilent Genotypic Technology designed "Custom Agilent Mus Musculus 8x15k GE Microarray (AMADID-016270) " A_51_P241457 U05264.1 mouse_transcriptome
          Agilent Genotypic Technology designed "Custom Agilent Mus Musculus 8x15k GE Microarray (AMADID-016270) " A_51_P241457 AK170615.1 mouse_transcriptome
          Agilent Genotypic Technology designed "Custom Agilent Mus Musculus 8x15k GE Microarray (AMADID-016270) " A_51_P241457 BC006591.1 mouse_transcriptome
          Agilent Genotypic Technology designed "Custom Agilent Mus Musculus 8x15k GE Microarray (AMADID-016270) " A_51_P241457 BC099532.1 mouse_transcriptome
          Agilent Genotypic Technology designed "Custom Agilent Mus Musculus 8x15k GE Microarray (AMADID-016270) " A_51_P241457 AK170368.1 mouse_transcriptome
          Agilent Genotypic Technology designed "Custom Agilent Mus Musculus 8x15k GE Microarray (AMADID-016270) " A_51_P241457 U05264.1 mouse_transcriptome
          Agilent Genotypic Technology designed "Custom Agilent Mus Musculus 8x15k GE Microarray (AMADID-016270) " A_51_P241457 AK170615.1 mouse_transcriptome
          Agilent Genotypic Technology designed "Custom Agilent Mus Musculus 8x15k GE Microarray (AMADID-016270) " A_51_P241457 BC006591.1 mouse_transcriptome
          Agilent Genotypic Technology designed "Custom Agilent Mus Musculus 8x15k GE Microarray (AMADID-016270) " A_51_P241457 BC099532.1 mouse_transcriptome
          Agilent Genotypic Technology designed "Custom Agilent Mus Musculus 8x15k GE Microarray (AMADID-016270) " A_51_P241457 AK170368.1 mouse_transcriptome
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P27133509 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P27133496 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P27133499 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P27133494 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P27133527 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P27133508 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P27133517 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 244A (G4415A) A_67_P07057574 - -
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P241457 U05264.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P241457 AK170615.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P241457 BC006591.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P241457 BC099532.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P241457 AK170368.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P241457 U05264.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P241457 AK170615.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P241457 BC006591.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P241457 BC099532.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P241457 AK170368.1 mouse_transcriptome
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 105A (G4416A) A_67_P07057574 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P08614186 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27133550 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27133496 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27133507 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27133574 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27133508 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27133499 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27133550 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27133574 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27133507 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27133517 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27133516 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27133577 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27133496 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P08614186 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27133508 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P08579535 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27133535 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27133569 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27133527 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27133556 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27133494 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10363086 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10363084 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10363088 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10363087 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10363083 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10363085 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10363089 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.1 ST Array 10363082 - -
          Mouse Genome 430 2.0 Array 1420394_s_at - -
          Mouse Genome 430 2.0 Array 1420394_PM_s_at - -
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1000003048.mm.1 NM_013532.3 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1000003048.mm.1 TC1000003214.mm.1 MTA TC
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1000003046.mm.1 NM_013532.3 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1000003046.mm.1 TC1000003214.mm.1 MTA TC
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1000003041.mm.1 NM_013532.3 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1000003041.mm.1 TC1000003214.mm.1 MTA TC
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1000003047.mm.1 NM_013532.3 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1000003047.mm.1 TC1000003214.mm.1 MTA TC
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1000003039.mm.1 NM_013532.3 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1000003039.mm.1 TC1000003214.mm.1 MTA TC
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1000003044.mm.1 NM_013532.3 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1000003044.mm.1 TC1000003214.mm.1 MTA TC
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1000003043.mm.1 NM_013532.3 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1000003043.mm.1 TC1000003214.mm.1 MTA TC
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1000003045.mm.1 NM_013532.3 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1000003045.mm.1 TC1000003214.mm.1 MTA TC
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1000003049.mm.1 NM_013532.3 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1000003049.mm.1 TC1000003214.mm.1 MTA TC
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1000003042.mm.1 NM_013532.3 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1000003042.mm.1 TC1000003214.mm.1 MTA TC
          Mouse Expression Set 430 1420394_s_at - -
          Mouse Expression Set 430 1420394_PM_s_at - -
          Murine Genome U74v2 Set 92217_PM_s_at - -
          Murine Genome U74v2 Set 100325_at - -
          Murine Genome U74v2 Set 92217_s_at - -
          Murine Genome U74v2 Set 100325_PM_at - -
          Mouse Genome 430A 2.0 Array 1420394_s_at - -
          Mouse Genome 430A 2.0 Array 1420394_PM_s_at - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          MouseWG-6 v2 Expression BeadChip 2940193 - -
          Illumina mouse-6 v1.0 expression beadchip 2940193 - -
          Illumina mouse-6 v1.0 expression beadchip 630465 - -
          Illumina mouseRef-8 v1.0 expression beadchip 0002940193 - -
          Illumina mouseRef-8 v1.0 expression beadchip 0000630465 - -
          Illumina mouseRef-8 v1.1 expression beadchip ILMN_2671056 - -
          Illumina mouseRef-8 v1.1 expression beadchip ILMN_1236702 - -
          Illumina mouse-6 v1.1 expression beadchip ILMN_1236702 - -
          Illumina mouse-6 v1.1 expression beadchip ILMN_2671056 - -
          mouse-6 v1.1 (Illumina) scl0014728.1_196-S - -
          mouse-6 v1.1 (Illumina) scl014728.9_301-S - -
          Illumina Sentrix mouse-6.v1 bead array 2940193 - -
          Illumina Sentrix mouse-6.v1 bead array 630465 - -
          Illumina Sentrix MouseRef-8 Expression BeadChip scl014728.9_301-S - -
          Illumina Sentrix MouseRef-8 Expression BeadChip scl0014728.1_196-S - -
          Illumina Sentrix Mouse-6 Expression BeadChip (2) 630465 - -
          Illumina Sentrix Mouse-6 Expression BeadChip (2) 2940193 - -
          MouseRef-8 v2 Expression BeadChip ILMN_1236702 - -
          MouseRef-8 v2 Expression BeadChip ILMN_2671056 - -
          Illumina MouseWG-6 v2.0 expression beadchip ILMN_1236702 - -
          Illumina MouseWG-6 v2.0 expression beadchip ILMN_2671056 - -
          Illumina Sentrix Mouse-6 Expression BeadChip (3) scl0014728.1_196-S - -

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Chile flag icon
          Chile

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-64dd947b88-fkn7b:80/100.66.79.246:80.
          git-commit: 0f46c0ba67a87c24f5ac662a3edafcaba07cd08c
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.45.0-Offline