Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
  • Productos
    • Consumibles de laboratorio
    • Equipos de laboratorio
    • Instrumentos de Laboratorio
    • Clínica y Diagnóstico
    • Cromatografía
    • Espectrometría de Masas
    • Cultivo Celular
    • Análisis Celular
    • Anticuerpos
    • Veja todas as categorias de produtos
  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Inspección de seguridad alimentaria Servicios
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Pedidos
            • Productos y proyectos personalizados
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Mm01615180_s1
          See other OLFR457 GE Assays ›
          Gene Symbol:
          Olfr457
          Gene Name:
          olfactory receptor 457
          Gene Aliases:
          MOR257-1
          Chromosome Location:
          Chr.6: 42471235 - 42472176 on Build GRCm38
          Species:
          Mouse
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Mm01615180_s1
          Best Coverage
          Size
          Availability Made To Order
          Catalog # 4351372
          Price
          Your Price
          Online offer:
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Symbol: Olfr457
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NM_146987.1 NP_667198.1 1 841 115
          GenBank mRNA BC119371.1 - 1 865 8734120 115
          BC119373.1 - 1 865 8734122 115

          Back To Top

          More Information


          Updated Mapping Information

          This assay targets the same location as MTA transcript cluster(s) TC0600002171.mm.1

          Set Membership:

          Ambion siRNA available Amplicon length greater than or equal to 101 G-protein coupled receptor 3' Most Mammalian Gene Collection Detect Genomic DNA Recommended Assay Mus musculus 1700 Both primers and probe map within a single exon

          Matching Ambion siRNAs:

          Click here to find siRNAs for Gene Olfr457

          Panther Classification:

          Molecular Function -

          transmembrane signal receptor

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          G-protein coupled receptor signaling pathway
          sensory perception of smell
          detection of chemical stimulus involved in sensory perception of smell
          olfactory receptor activity

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix ABI Illumina

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P24398577 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P24398567 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P24398580 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P24398559 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P24398587 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P24398565 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P24398556 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P24398568 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P24398545 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P24398582 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P24398555 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P24398544 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P24398543 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P24398572 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P24398561 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P24398575 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P24398571 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P24398578 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P24398588 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P24398583 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P24398557 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P24398581 - -
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P476449 NM_001011528.2 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P476449 BC139108.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P476449 BC139109.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P476449 NM_001011528.2 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P476449 BC139108.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P476449 BC139109.1 mouse_transcriptome
          Agilent Mouse Developmental Microarray 44K G2519A Option 002 A_66_P104206 - -
          Agilent Mouse Developmental Microarray 44K G2519A Option 002 A_66_P118210 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P05682808 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P05682834 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P05682824 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P05682829 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24398508 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24398495 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24398567 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24398480 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24398513 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24398572 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24398484 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24398489 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24398505 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24398487 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24398502 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24398491 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24398577 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24398568 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24398575 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24398482 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24398518 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24398510 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24398565 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24398498 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24398592 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24398544 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24398555 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24398582 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24398578 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24398580 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24398503 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24398545 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24398492 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24398556 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24398559 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24398570 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24398581 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24398587 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24398506 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24398500 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24398515 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P24398567 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P24398575 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P24398555 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P24398543 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P24398583 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P24398588 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P24398587 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P24398544 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P24398568 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P24398589 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P24398592 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P24398561 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P24398556 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P24398577 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P24398582 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P24398580 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P24398565 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P24398578 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P24398545 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P24398572 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P24398581 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P24398563 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P24398559 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P24398557 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P24398570 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10544441 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10544439 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.1 ST Array 10544440 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.1 ST Array 10544438 - -
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0600017126.mm.1 TC0600002171.mm.1 MTA TC
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          ABI Mouse Genome Survey Microarray 442101 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Illumina mouse-6 v1.0 expression beadchip 3610471 - -
          Illumina mouseRef-8 v1.0 expression beadchip 0003610471 - -
          Illumina mouseRef-8 v1.1 expression beadchip ILMN_2770235 - -
          Illumina mouse-6 v1.1 expression beadchip ILMN_2770235 - -
          mouse-6 v1.1 (Illumina) scl0258989.1_267-S - -
          Illumina Sentrix mouse-6.v1 bead array 3610471 - -
          Illumina Sentrix MouseRef-8 Expression BeadChip scl0258989.1_267-S - -
          Illumina Sentrix Mouse-6 Expression BeadChip (2) 3610471 - -
          MouseRef-8 v2 Expression BeadChip ILMN_2984342 - -
          Illumina MouseWG-6 v2.0 expression beadchip ILMN_2984342 - -
          Illumina MouseWG-6 v2.0 expression beadchip ILMN_2770235 - -

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Argentina flag icon
          Argentina

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-64dd947b88-tr4x4:80/100.66.75.98:80.
          git-commit: 0f46c0ba67a87c24f5ac662a3edafcaba07cd08c
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.45.0-Offline