Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
  • Productos
    • Consumibles de laboratorio
    • Equipos de laboratorio
    • Instrumentos de Laboratorio
    • Clínica y Diagnóstico
    • Cromatografía
    • Espectrometría de Masas
    • Cultivo Celular
    • Análisis Celular
    • Anticuerpos
    • Veja todas as categorias de produtos
  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Inspección de seguridad alimentaria Servicios
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Pedidos
            • Productos y proyectos personalizados
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Mm01618152_s1
          See other GM11565 GE Assays ›
          Gene Symbol:
          Gm11565
          Gene Name:
          predicted gene 11565
          Gene Aliases:
          OTTMUSG00000002203
          Chromosome Location:
          Chr.11: 99914751 - 99915671 on Build GRCm38
          Species:
          Mouse
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Mm01618152_s1
          Best Coverage
          Size
          Availability Made To Order
          Catalog # 4351372
          Price 4,430.00
          Your Price
          Online offer:
          4430.0
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Symbol: Gm11565
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NM_001126323.1 NP_001119795.1 1 445 111

          Back To Top

          More Information


          Additional Information:

          Based on assay re-evaluation, this assay may detect genomic DNA. Please contact Tech Support if you need more information.

          Set Membership:

          Amplicon length greater than or equal to 101 3' Most Detect Genomic DNA Recommended Assay Mus musculus 1700 Both primers and probe map within a single exon

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          biological_process
          molecular_function

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix ABI

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_55_P1960778 NM_001126323.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_55_P1960778 NM_001126323.1 mouse_transcriptome
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28064931 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28064962 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28064951 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28064977 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28064989 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28064949 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28064980 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28064967 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28064964 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28064948 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28064925 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28064947 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28064954 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28064969 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28064957 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28064960 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28064976 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28064936 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28064934 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28064981 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28064945 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P28064948 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P28064978 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P28064977 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P28064966 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P28064964 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P28064951 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P28064989 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P28064957 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P28064960 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P28064967 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P28064947 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P28064981 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P28064949 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P28064962 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P09345766 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P28064979 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P28064954 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P28064969 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P28064976 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P28064975 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P28064946 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P28064980 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10381110 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.1 ST Array 10381109 - -
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1100014961.mm.1 NM_001126323.1.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1100014961.mm.1 NM_001126323.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1100014961.mm.1 TC1100001610.mm.1 MTA TC
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          ABI Mouse Genome Survey Microarray 780117 - -

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Argentina flag icon
          Argentina

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-green-7d94cb4b65-6wvps:80/100.66.75.98:80.
          git-commit: c9e08c96761173abe34e68f880379696776a4827
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.44.1-2026.02.97.1.0