Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
  • Productos
    • Consumibles de laboratorio
    • Equipos de laboratorio
    • Instrumentos de Laboratorio
    • Clínica y Diagnóstico
    • Cromatografía
    • Espectrometría de Masas
    • Cultivo Celular
    • Análisis Celular
    • Anticuerpos
    • Veja todas as categorias de produtos
  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Inspección de seguridad alimentaria Servicios
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Pedidos
            • Productos y proyectos personalizados
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Mm01618268_s1
          See other OLFR417 GE Assays ›
          Gene Symbol:
          Olfr417
          Gene Name:
          olfactory receptor 417
          Gene Aliases:
          GA_x5J8B7W3B3M-312879-313274, GA_x6K02T2P20D-20787051-20786119, MOR267-11
          Chromosome Location:
          Chr.1: 174368919 - 174369848 on Build GRCm38
          Species:
          Mouse
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Mm01618268_s1
          Best Coverage
          Size
          Availability Made To Order
          Catalog # 4351372
          Price
          Your Price
          Online offer:
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Symbol: Olfr417
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NM_207137.3 NP_997020.3 1 736 106

          Back To Top

          More Information


          Additional Information:

          Based on assay re-evaluation, this assay may detect genomic DNA. Please contact Tech Support if you need more information.

          Set Membership:

          Ambion siRNA available Amplicon length greater than or equal to 101 G-protein coupled receptor 3' Most Detect Genomic DNA Recommended Assay Mus musculus 1700 Both primers and probe map within a single exon

          Matching Ambion siRNAs:

          Click here to find siRNAs for Gene Olfr417

          Panther Classification:

          Molecular Function -

          G-protein coupled receptor

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          G-protein coupled receptor signaling pathway
          sensory perception of smell
          detection of chemical stimulus involved in sensory perception of smell
          olfactory receptor activity

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix ABI Illumina

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_55_P1952038 NM_207137.3 mouse_transcriptome
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 44K G4426B A_53_P150209 - -
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_55_P1952038 NM_207137.3 mouse_transcriptome
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P20842049 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P20842076 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P20842053 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P20842046 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P20842059 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P20842051 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P20842050 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P20842069 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P20842081 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P20842057 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P20842066 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P20842060 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P20842045 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P20842058 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P20842055 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P20842082 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P20842078 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P20842062 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P20842061 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P20842064 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 244A (G4415A) A_53_P150209 - -
          Agilent Mouse Developmental Microarray 44K G2519A Option 002 A_66_P134211 - -
          Agilent Mouse Developmental Microarray 44K G2519A Option 002 A_66_P122211 - -
          Agilent Mouse Developmental Microarray 44K G2519A Option 002 A_66_P108293 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 105A (G4416A) A_53_P150209 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P00733276 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P00733267 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P00733270 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P20842109 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P20842085 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P20842053 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P20842114 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P20842055 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P20842075 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P20842084 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P20842113 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P20842059 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P20842058 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P20842107 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P20842106 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P20842086 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P20842050 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P20842046 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P20842069 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P20842094 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P20842103 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P20842105 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P20842088 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P20842111 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P20842061 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P20842049 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P20842082 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P20842064 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P20842060 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P20842097 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P20842078 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P20842083 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P20842057 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P20842040 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P20842101 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P20842062 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P20842091 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P20842100 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P20842032 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P20842064 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P20842111 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P00077666 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P20842107 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P20842053 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P00225282 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P00278203 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P20842091 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P20842039 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P20842085 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P20842097 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P20842086 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P00621405 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P20842069 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P20842082 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P20842114 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P20842062 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P00577148 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P20842084 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P20842083 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P20842075 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P20842099 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P20842100 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P20842073 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P20842096 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P20842050 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P00077671 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P20842103 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P00739548 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P00077670 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P20842056 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P20842113 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P20842061 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P20842093 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P20842066 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P00259414 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P20842043 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P20842060 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P00077678 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P00278197 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P20842088 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P00967347 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P20842106 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P00265195 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P00967346 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10351962 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.1 ST Array 10351961 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          ABI Mouse Genome Survey Microarray 897565 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          MouseRef-8 v2 Expression BeadChip ILMN_2970309 - -
          Illumina MouseWG-6 v2.0 expression beadchip ILMN_2970309 - -

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Argentina flag icon
          Argentina

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-64dd947b88-tr4x4:80/100.66.75.98:80.
          git-commit: 0f46c0ba67a87c24f5ac662a3edafcaba07cd08c
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.45.0-Offline