Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
  • Productos
    • Consumibles de laboratorio
    • Equipos de laboratorio
    • Instrumentos de Laboratorio
    • Clínica y Diagnóstico
    • Cromatografía
    • Espectrometría de Masas
    • Cultivo Celular
    • Análisis Celular
    • Anticuerpos
    • Veja todas as categorias de produtos
  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Inspección de seguridad alimentaria Servicios
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Pedidos
            • Productos y proyectos personalizados
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Mm01619252_s1
          See other OLFR1129 GE Assays ›
          Gene Symbol:
          Olfr1129
          Gene Name:
          olfactory receptor 1129
          Gene Aliases:
          MOR264-23, MOR264-9P
          Chromosome Location:
          Chr.2: 87575086 - 87576030 on Build GRCm38
          Species:
          Mouse
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Mm01619252_s1
          Best Coverage
          Size
          Availability Made To Order
          Catalog # 4351372
          Price
          Your Price
          Online offer:
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Symbol: Olfr1129
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NM_001011836.2 NP_001011836.2 1 581 103

          Back To Top

          More Information


          Additional Information:

          Based on assay re-evaluation, this assay may detect genomic DNA. Please contact Tech Support if you need more information.

          Set Membership:

          Ambion siRNA available Amplicon length greater than or equal to 101 G-protein coupled receptor 3' Most Detect Genomic DNA Recommended Assay Mus musculus Both primers and probe map within a single exon

          Matching Ambion siRNAs:

          Click here to find siRNAs for Gene Olfr1129

          Panther Classification:

          Molecular Function -

          transmembrane signal receptor

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          G-protein coupled receptor signaling pathway
          sensory perception of smell
          detection of chemical stimulus involved in sensory perception of smell
          olfactory receptor activity

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix Illumina

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_66_P108918 NM_001011836.2 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_66_P108918 NM_001011836.2 mouse_transcriptome
          Agilent Genotypic Technology designed "Custom Agilent Mus Musculus 8x15k GE Microarray (AMADID-016270) " A_51_P143016 NM_001011836.2 mouse_transcriptome
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P21406468 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P21406460 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P21406451 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P21406474 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P21406453 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P01603236 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21406498 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21406446 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21406498 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21406445 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P01603236 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P01737068 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21406474 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P01896718 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21406473 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21406457 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P02137774 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21406464 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21406451 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21406446 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21406510 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P02107000 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10473542 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10473554 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10473556 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.1 ST Array 10473553 - -
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0200010065.mm.1 NM_001011836.2.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0200010065.mm.1 NM_001011836.2 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0200010065.mm.1 TC0200001297.mm.1 MTA TC
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          MouseRef-8 v2 Expression BeadChip ILMN_2924342 - -
          Illumina MouseWG-6 v2.0 expression beadchip ILMN_2924342 - -

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Argentina flag icon
          Argentina

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-64dd947b88-fbg7s:80/100.66.79.246:80.
          git-commit: 0f46c0ba67a87c24f5ac662a3edafcaba07cd08c
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.45.0-Offline