Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
로그인
회원이 아니신가요? 계정 생성하기
  • 모든 제품 주문
    • 항체
    • Oligos, Primers, Probes and Genes
    • TaqMan Real-Time PCR 분석
    • 피펫 및 피펫 팁
    • 실험실용 원심분리기
    • 초저온 냉동고
    • 분광학
    • 비이커
    • PCR 장비 및 용품
    • 제품 카테고리 전체보기
  • 응용 분야 및 기법
    • 세포 분석
    • 실험실 장비
    • Real-Time PCR
    • PCR
    • 크로마토그래피
    • 세포 배양 및 트랜스펙션
    • DNA/RNA 추출과 분석
    • 단백질 생물학
    • 유세포분석
    • 화학 제품
    • 응용 분야 및 기법 전체보기
  • 서비스
    • 맞춤형 서비스
    • 엔터프라이즈급 실험실 정보 처리
    • 360° CDMO 및 CRO 서비스
    • CDMO 서비스
    • 임상시험 CRO 서비스
    • 장비 서비스
    • 교육 서비스
    • Unity Lab Services
    • 서비스 전체 보기
  • 지원
    • 고객센터
    • 문의하기
    • 시험성적서(COA) 및 적합성 인증서(COC)
    • Safety Data Sheets (SDS)
    • 매뉴얼
    • 인용 및 참고 문헌
    • 기기 지원
    • 기술 자료/제품 FAQ
    • 학습 센터
    • 지원 메뉴 전체보기
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • 문의하기
  • 빠른 주문
  • 주문 현황
  • 제품 문서 검색
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

전체검색
Search button
          • 주문 현황
          • 빠른주문
          • 로그인
            로그인
            회원이 아니신가요? 계정 생성하기
            • 계정정보
            • 주문내역조회
            • 커스텀제품 및 프로젝트
            • Services Central
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Mm01623327_g1
          See other NHP2L1 GE Assays ›
          Gene Symbol:
          Nhp2l1
          Gene Name:
          NHP2 non-histone chromosome protein 2-like 1 (S. cerevisiae)
          Gene Aliases:
          FA-1, Fta1, Ssfa1
          Chromosome Location:
          Chr.15: 82041345 - 82047598 on Build GRCm38
          Species:
          Mouse
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Mm01623327_g1
          Best Coverage
          Size
          재고 정보 본사 재고 보유
          Catalog # 4331182
          제품 정가 284.00
          Your Price
          온라인 행사가: 266.65
          266.65
          공급가 확인 ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay 상세 정보

          Gene Symbol: Nhp2l1
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NM_011482.4 NP_035612.2 3 1080 117
          GenBank mRNA AK004489.1 - 3 1028 117
          AK134943.1 - 1018 117
          AK145391.1 - 3 1082 117
          AK145608.1 - 3 1062 117
          AK168930.1 - 3 1033 117
          AK169103.1 - 3 1065 117
          BC026755.1 - 3 1026 3154066 117
          BC054450.1 - 3 1026 6491298 117
          BC083315.1 - 3 1002 5714819 117

          Back To Top

          추가 정보


          Additional Information:

          Based on assay re-evaluation, this assay may detect genomic DNA. Please contact Tech Support if you need more information.

          Set Membership:

          Ambion siRNA available Amplicon length greater than or equal to 101 3' Most Mammalian Gene Collection Detect Genomic DNA Recommended Assay Mus musculus 1700 Inventoried Both primers and probe map within a single exon

          Matching Ambion siRNAs:

          Click here to find siRNAs for Gene Nhp2l1

          Panther Classification:

          Molecular Function -

          ribosomal protein

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          single fertilization
          snoRNA binding
          U4 snRNA binding
          U3 snoRNA binding
          box C/D snoRNA binding
          poly(A) RNA binding

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix ABI Illumina

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P30381130 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P30381133 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P30381132 - -
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_55_P1997486 - -
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_55_P2063711 AK168930.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_55_P2063711 AK169103.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_55_P2063711 BC026755.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_55_P2063711 BC054450.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_55_P2063711 BC083315.1 mouse_transcriptome
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 585546 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 864379 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 443128 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 483262 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 4x180K 75163 - -
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_55_P2063711 AK168930.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_55_P2063711 AK169103.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_55_P2063711 BC026755.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_55_P2063711 BC054450.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_55_P2063711 BC083315.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_55_P1997486 - -
          Agilent Genotypic Technology designed "Custom Agilent Mus Musculus 8x15k GE Microarray (AMADID-016270) " A_52_P2081 U95114.1 mouse_transcriptome
          Agilent Genotypic Technology designed "Custom Agilent Mus Musculus 8x15k GE Microarray (AMADID-016270) " A_51_P503057 AK168930.1 mouse_transcriptome
          Agilent Genotypic Technology designed "Custom Agilent Mus Musculus 8x15k GE Microarray (AMADID-016270) " A_51_P503057 BC026755.1 mouse_transcriptome
          Agilent Genotypic Technology designed "Custom Agilent Mus Musculus 8x15k GE Microarray (AMADID-016270) " A_51_P503057 BC054450.1 mouse_transcriptome
          Agilent Genotypic Technology designed "Custom Agilent Mus Musculus 8x15k GE Microarray (AMADID-016270) " A_51_P503057 BC083315.1 mouse_transcriptome
          Agilent Genotypic Technology designed "Custom Agilent Mus Musculus 8x15k GE Microarray (AMADID-016270) " A_51_P503057 AK004489.1 mouse_transcriptome
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P30381120 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P30381119 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P30381142 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P30381118 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P30381137 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P30381150 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P30381131 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P30381129 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P30381122 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P30381146 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P30381144 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P30381141 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P30381139 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P30381127 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P30381123 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P30381133 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P30381148 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P30381149 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P30381153 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P30381124 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 244A (G4415A) A_67_P08437006 - -
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P503057 AK168930.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P503057 BC026755.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P503057 BC054450.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P503057 BC083315.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P503057 AK004489.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_52_P2081 U95114.1 mouse_transcriptome
          Agilent Mouse Developmental Microarray 44K G2519A Option 002 A_66_P107237 - -
          Agilent Mouse Developmental Microarray 44K G2519A Option 002 A_66_P128450 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 105A (G4416A) A_67_P08437006 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P12283539 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P11872753 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P30381133 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P30381130 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P30381132 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30381101 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30381136 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30381157 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30381166 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30381115 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30381168 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30381160 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30381155 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30381110 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30381086 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30381106 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30381129 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30381125 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30381131 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30381109 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30381100 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30381172 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30381124 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30381176 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30381123 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30381148 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30381114 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30381121 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30381139 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30381161 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30381104 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30381169 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30381105 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30381149 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30381090 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30381130 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30381116 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30381153 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30381175 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30381150 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30381112 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30381087 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30381119 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30381141 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30381144 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30381127 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30381179 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30381157 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30381150 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P11844718 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30381129 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30381172 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30381144 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30381154 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30381130 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P12359621 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30381106 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30381168 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30381165 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30381160 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30381156 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30381086 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30381175 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P12006338 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30381125 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30381101 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30381178 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30381087 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30381110 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30381153 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30381169 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30381161 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30381127 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P12459969 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30381113 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30381121 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30381141 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30381123 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30381109 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30381146 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30381119 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30381114 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30381139 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30381149 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P12459972 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30381148 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30381181 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30381155 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30381116 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30381118 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30381112 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30381120 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30381131 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30381090 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30381166 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30381122 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30381145 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P11960270 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P12283539 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10541483 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10444801 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10430816 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10430813 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10430817 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10430812 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10585092 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10430814 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10430815 - -
          Affymetrix HT MG-430 PM Array Plate 1416972_PM_at - -
          Affymetrix HT MG-430 PM Array Plate 1416973_PM_at - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.1 ST Array 10585091 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.1 ST Array 10541482 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.1 ST Array 10430811 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.1 ST Array 10444800 - -
          Mouse Genome 430 2.0 Array 1416972_at - -
          Mouse Genome 430 2.0 Array 1416973_PM_at - -
          Mouse Genome 430 2.0 Array 1416973_at - -
          Mouse Genome 430 2.0 Array 1416972_PM_at - -
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1500015252.mm.1 NM_011482.4.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1500015252.mm.1 NM_011482.4 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1500015252.mm.1 TC1500001937.mm.1 MTA TC
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1500015258.mm.1 NM_011482.4.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1500015258.mm.1 NM_011482.4 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1500015258.mm.1 TC1500001937.mm.1 MTA TC
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1500015251.mm.1 NM_011482.4.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1500015251.mm.1 NM_011482.4 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1500015251.mm.1 TC1500001937.mm.1 MTA TC
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1500015254.mm.1 NM_011482.4.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1500015254.mm.1 NM_011482.4 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1500015254.mm.1 TC1500001937.mm.1 MTA TC
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1500015250.mm.1 NM_011482.4.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1500015250.mm.1 NM_011482.4 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1500015250.mm.1 TC1500001937.mm.1 MTA TC
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1500015255.mm.1 NM_011482.4.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1500015255.mm.1 NM_011482.4 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1500015255.mm.1 TC1500001937.mm.1 MTA TC
          Mouse Expression Set 430 1416972_at - -
          Mouse Expression Set 430 1416973_at - -
          Mouse Expression Set 430 1416972_PM_at - -
          Mouse Expression Set 430 1416973_PM_at - -
          Murine Genome U74v2 Set 95650_at - -
          Murine Genome U74v2 Set 95650_PM_at - -
          Mouse Genome 430A 2.0 Array 1416972_PM_at - -
          Mouse Genome 430A 2.0 Array 1416973_at - -
          Mouse Genome 430A 2.0 Array 1416972_at - -
          Mouse Genome 430A 2.0 Array 1416973_PM_at - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          ABI Mouse Genome Survey Microarray 898848 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          MouseWG-6 v2 Expression BeadChip 5900519 - -
          Illumina mouse-6 v1.0 expression beadchip 5900519 - -
          Illumina mouseRef-8 v1.0 expression beadchip 0005900519 - -
          Illumina mouseRef-8 v1.1 expression beadchip ILMN_1215677 - -
          Illumina mouse-6 v1.1 expression beadchip ILMN_1215677 - -
          mouse-6 v1.1 (Illumina) scl0020826.2_255-S - -
          Illumina Sentrix mouse-6.v1 bead array 5900519 - -
          Illumina Sentrix MouseRef-8 Expression BeadChip scl0020826.2_255-S - -
          Illumina Sentrix Mouse-6 Expression BeadChip (2) 5900519 - -
          MouseRef-8 v2 Expression BeadChip ILMN_3058077 - -
          Illumina MouseWG-6 v2.0 expression beadchip ILMN_3058077 - -
          Illumina MouseWG-6 v2.0 expression beadchip ILMN_1215677 - -

          Back To Top

          관련 제품

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          온라인 주문 Plus Icon Minus Icon
          • 주문 현황
          • 주문 지원
          • 빠른 주문
          • Supply Center
          • eProcurement
          지원 Plus Icon Minus Icon
          • Help and Support
          • 고객 센터
          • 기술 지원 센터
          • 제품 문서 검색
          • 사이트 문제 보고
          교육 및 이벤트 Plus Icon Minus Icon
          • 교육 센터
          • 프로모션
          • 이벤트 및 웨비나
          • 소셜 미디어
          About Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • 소개 소개
          • 채용 채용
          • 투자자 투자자
          • 뉴스 뉴스
          • 사회적 책임 사회적 책임
          • Trademarks
          • 공정거래 공정거래
          • 정책 및 고지
          Our Portfolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Unity Lab Services
          • Patheon
          • PPD
          • 이용 약관
          • 개인정보 처리방침
          • 가격 및 운임 정책
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Korea flag icon
          Korea

          고객센터 문의 | 평일 09:00~18:00
          1661-9555   |   Live Chat   |   카카오톡 상담

           

          장비 서비스 문의 | 평일 09:00~18:00
          1661-5055   |   Live Chat

          고객센터 문의 | 평일 09:00~18:00
          1661-9555   |   Live Chat   |   카카오톡 상담

           

          장비 서비스 문의 | 평일 09:00~18:00
          1661-5055   |   Live Chat

          고객센터 문의 | 평일 09:00~18:00
          1661-9555   |   Live Chat   |   카카오톡 상담

           

          장비 서비스 문의 | 평일 09:00~18:00
          1661-5055   |   Live Chat

          써모 피셔 사이언티픽 코리아 주식회사
          대표자 : 석수진
          사업자 등록번호 : 117-81-46910
          입금계좌 : 하나은행 336-890014-06204
          (예금주 : 써모피셔사이언티픽코리아 주식회사)

           

          써모 피셔 사이언티픽 솔루션스 유한회사
          대표자 : 석수진
          사업자 등록번호 : 114-86-04783
          입금계좌 : 신한은행 140-004-396660
          (예금주 : 써모피셔사이언티픽솔루션스 유한회사)

           

          주소 : 서울시 강남구 광평로 281 수서오피스빌딩 12층 06349 | 통신판매업신고번호 : 2015-서울강남-00898

          ISMS Logo

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-64dd947b88-8ltcg:80/100.66.77.141:80.
          git-commit: 0f46c0ba67a87c24f5ac662a3edafcaba07cd08c
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.45.0-Offline