Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
  • Productos
    • Consumibles de laboratorio
    • Equipos de laboratorio
    • Instrumentos de Laboratorio
    • Clínica y Diagnóstico
    • Cromatografía
    • Espectrometría de Masas
    • Cultivo Celular
    • Análisis Celular
    • Anticuerpos
    • Veja todas as categorias de produtos
  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Inspección de seguridad alimentaria Servicios
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Pedidos
            • Productos y proyectos personalizados
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Mm01624091_s1
          See other GM4871 GE Assays ›
          Gene Symbol:
          Gm4871
          Gene Name:
          predicted gene 4871
          Gene Aliases:
          EG231885
          Chromosome Location:
          Chr.5: 145029600 - 145032764 on Build GRCm38
          Species:
          Mouse
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Mm01624091_s1
          Best Coverage
          Size
          Availability Made To Order
          Catalog # 4351372
          Price
          Your Price
          Online offer:
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Symbol: Gm4871
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NM_001101463.1 NP_001094933.1 5 959 118

          Back To Top

          More Information


          Additional Information:

          Based on assay re-evaluation, this assay may detect genomic DNA. Please contact Tech Support if you need more information.

          Set Membership:

          Amplicon length greater than or equal to 101 3' Most Detect Genomic DNA Recommended Assay Mus musculus 1700 Both primers and probe map within a single exon

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          biological_process
          molecular_function

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix ABI

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_55_P2373337 AK006086.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_55_P1997534 NM_001101463.1 mouse_transcriptome
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 240393 - -
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_55_P1997534 NM_001101463.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_55_P2373337 AK006086.1 mouse_transcriptome
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24163967 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24163929 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24163963 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24163972 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24163965 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24163968 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P24163972 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P24163925 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P24163983 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P04278933 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P24163968 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P24163965 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P24163921 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P04278932 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P24163929 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P04336230 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P24163967 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P24163969 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P04541168 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P24163986 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P24163984 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P04927473 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P04541196 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10535624 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10535625 - -
          Affymetrix HT MG-430 PM Array Plate 1438162_PM_x_at - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.1 ST Array 10535623 - -
          Mouse Genome 430 2.0 Array 1438162_PM_x_at - -
          Mouse Genome 430 2.0 Array 1438162_x_at - -
          Affymetrix GeneChip Mouse Genome 430 2.0 Array 231885_PM_at - -
          Affymetrix GeneChip Mouse Genome 430 2.0 Array 231885_at - -
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0500032905.mm.1 TC0500003588.mm.1 MTA TC
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0500032905.mm.1 NM_001101463.1.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0500032905.mm.1 NM_001101463.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0500032907.mm.1 TC0500003588.mm.1 MTA TC
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0500032907.mm.1 NM_001101463.1.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0500032907.mm.1 NM_001101463.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0500032908.mm.1 TC0500003588.mm.1 MTA TC
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0500032908.mm.1 NM_001101463.1.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0500032908.mm.1 NM_001101463.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0500032909.mm.1 TC0500003588.mm.1 MTA TC
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0500032909.mm.1 NM_001101463.1.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0500032909.mm.1 NM_001101463.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0500032906.mm.1 TC0500003588.mm.1 MTA TC
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0500032906.mm.1 NM_001101463.1.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0500032906.mm.1 NM_001101463.1 Refseq
          Mouse Expression Set 430 1438162_x_at - -
          Mouse Expression Set 430 1438162_PM_x_at - -
          Murine Genome U74v2 Set 166239_f_at - -
          Murine Genome U74v2 Set 166239_PM_f_at - -
          Affymetrix HT Mouse Genome 430B Array 1438162_x_at - -
          Affymetrix HT Mouse Genome 430B Array 1438162_PM_x_at - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          ABI Mouse Genome Survey Microarray 374959 - -

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Argentina flag icon
          Argentina

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-64dd947b88-tr4x4:80/100.66.75.98:80.
          git-commit: 0f46c0ba67a87c24f5ac662a3edafcaba07cd08c
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.45.0-Offline